Kromatográfiás oszlopok a biofeldolgozáshoz
A kromatográfiás oszlopok kritikus fontosságúak az értékes molekulák sikeres elválasztásához. A laboratóriumi léptéktől a kísérleti és technológiai léptékig kínálunk oszlopokat, amelyek robusztus és konzisztens teljesítményt nyújtanak, a szűréstől a nagyüzemi gyártásig mindenhez szükséges feldolgozási rugalmassággal.
Bővebben
- Vantage® oszlopok kutatáshoz, fejlesztéshez és gyártáshoz
- QuikScale® skálázható oszlopcsalád
- IsoPak™ oszlopok folyamatméretű alkalmazásokhoz
- Minichrom oszlopok a folyamatfejlesztéshez
- Roboszlopok® nagy áteresztőképességű folyamatokhoz
- Hibar® oszlopok a médiaszűréshez
- Opus® oszlopok a skálázhatóság és rugalmasság érdekében
Vantage® oszlopok kutatáshoz, fejlesztéshez és gyártáshoz
A Vantage® kromatográfiás oszlopok ideálisak a gyógyszeripari és biotechnológiai alkalmazásokban alkalmazott fejlesztési, kísérleti vagy gyártási tisztításhoz. A Vantage® oszlopokat egyszerű összeszerelésre, a K+F-től a kisüzemi gyártásig terjedő skálázhatóságra és nulla holt térre tervezték.
- A Vantage® L laboratóriumi oszlopcsaládunk a kutatáshoz és fejlesztéshez ideálisan alkalmas a kis részecskékkel rendelkező közeges alkalmazásokhoz
- A Vantage® A2 kromatográfiás oszlopcsalád kiválóan alkalmas merev, nagyobb felbontású kromatográfiás közegekhez
- A Vantage® S2 kromatográfiás oszlopaink rugalmasságot biztosítanak az alkalmazások széles skálájához
QuikScale® skálázható oszlopcsalád
Ez a robusztus, skálázható kromatográfiás oszlopcsalád maximalizálja a folyamatok hozamát, növeli a termelékenységet és lerövidíti a piacra jutási időt. A QuikScale® oszlopok ultra-nagy áteresztőképességet érnek el és nagyobb terméktisztaságot biztosítanak - gyorsabb lineáris sebességek mellett. Minden típusú hordozót befogadnak, könnyen és egyenletesen pakolhatók, és optimális felbontást biztosítanak az alkalmazások széles skáláján.
Egy innovatív áramláselosztó biztosítja a teljes, egyenletes hordozókihasználást a reprodukálható és megbízható elválasztások érdekében. A nagy áramlási opció (akár 7 bar üzemi nyomással és 1000 cm/óra áramlási sebességgel) maximalizálja a folyamattervezés rugalmasságát. Ez lehetővé teszi a nagyobb ágymagasság beállítását nagy áramlási és/vagy ellennyomási igényű közegek kezelése esetén.
A QuikScale® kromatográfiás oszlopokat a következőkhöz tervezték:
- Méretezhetőség az oszlopátmérők (70 mm-től 630 mm-ig) és magasságok (550 mm-től 1100 mm-ig), valamint az ágytámasz pórusméretének (10, 20 és 30 µm)
- Az alkalmazások széles skálája - a többféle csőanyagnak (üveg, akril, rozsdamentes acél)
IsoPak™ oszlopok folyamatméretű alkalmazásokhoz
Az ISOPak™ oszlopok gyorsak és nagymértékben reprodukálhatók, következetes kromatográfiás eredményeket biztosítanak, amelyek ideálisak a folyamatméretű alkalmazásokhoz. Ami az IsoPak™ oszlopokat megkülönbözteti a többszörözhető csomagolás és kicsomagolás. Az egyedi szelepkialakításnak köszönhetően az iszapot közvetlenül az oszlopba pumpálják, így az oszlopot a felső áramlási cella eltávolítása nélkül lehet be- és kicsomagolni. A műveletek lezárásával a kezelő és a kromatográfiás közeg közötti expozíció drasztikusan korlátozott.
Az IsoPak™ oszlopok átmérők (440-től 1400 mm-ig és magasabbak), csőanyagok és ágymagasságok (500-tól 1000 mm-ig) széles skáláján kaphatók. Ezek biztosítják:
- Konzisztens csomagolást és kicsomagolást a reprodukálható eredmények érdekében
- Karbantartás egyszerűsége
- Kiszabhatóság
Minichrom oszlopok a folyamatfejlesztéshez
A Minichrom oszlopokat folyamatfejlesztésre, módszeroptimalizálásra és paraméterszűrésre, valamint mintaelőkészítésre tervezték. A MiniChrom oszlopok minőségellenőrzésen esnek át HETP és aszimmetria szempontjából, így biztosítva:
- Kiváló reprodukálhatóság
- Kiváló skálázhatóság
- Kényelmes összehasonlítás különböző kromatográfiás közegek között
Roboszlopok® a nagy áteresztőképességű folyamatokhoz
Roboszlopok® könnyen használható, miniatürizált kromatográfiás oszlopok, amelyek az alkalmazás követelményeinek megfelelően egyedileg elrendezhetők az általánosan használt és szabványos 96 lyukú mikrolemez formátumban. Nagy áteresztőképességű folyamatfejlesztésre, gyanta- és kondíciószűrésre és -optimalizálásra, valamint a későbbi elemzés előtti mintaelőkészítésre tervezték őket.
Opus® oszlopok a skálázhatóságért és rugalmasságért
A teljes gyantaportfóliónk - a padon történő felhasználástól a gyártásig - mostantól egyszer használatos, plug and play formátumban is elérhető. Az együttműködésen alapuló ajánlat nagy teljesítményű gyantáinkat az iparágvezető Repligen OPUS® előrecsomagolt oszlopokkal kombinálja a végső rugalmasság érdekében. Az OPUS® oszlopok lineáris teljesítmény skálázást biztosítanak a folyamat validálásától a gyártásig.
Kapcsolódó termékforrások
- Data Sheet: Vantage® L Biochromatography Columns
Vantage® L laboratory columns provide advanced design for the increased demands of biochromatography.
- Data Sheet: Vantage® A2 Chromatography Process Columns
Ideal for development, pilot, or production purification in the pharmaceutical biotechnology industry.
- Data Sheet: Vantage® S2 Chromatography Process Columns
Sanitary, for development, pilot, or production purification
- Data Sheet: Isopak™ Biochromatography Columns
Faster, cleaner, and more reproducible packing and unpacking for process scale chromatography columns
- Spare Parts for IsoPak™ Chromatography Columns
Spare Parts List
- Data Sheet: QuikScale® Biochromatography Columns
Innovative chromatography columns for scalable, rapid purification
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (70/100/140 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (200/250/300 mm)
Spare Parts List
- Spare Parts for QuikScale® Chromatography Columns (350/450/630 mm
Spare Parts List
- Tech Brief: Consistent and Predictable Process Scale-up with QuikScale® Biochromatography Columns
QuikScale® columns offer a broad range of performance capabilities—a greater than 400 to 1 range in processing capability with each column size designed to provide proven and consistent performance.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.