Merck
Antitest-gyógyszerkonjugátum gyártás
A nagy hatóanyagú gyógyszerhatóanyagok szállítására használt antitest-gyógyszer konjugátumot (ADC) ábrázoló ábra
Az antitest-gyógyszer konjugátumok (ADC-k) olyan terápiás szerek, amelyek monoklonális antitesteket (mAbs) használnak a nagy hatású gyógyszerhatóanyagok (HPAPI) célsejtekbe juttatására. Az ADC-k egy monoklonális antitestet (mAb) tartalmaznak, amely egy stabil kötőanyagon keresztül egy hasznos teherhez kapcsolódik. A linker biztosítja, hogy a hasznos teher a célpont eléréséig az antitesthez kötődve marad, így minimalizálva a célponton kívüli toxicitást. Bár a legtöbb engedélyezett és a fejlesztés alatt álló ADC-k különböző rákos indikációkat céloznak, ezek az összetett terápiák számos más betegség kezelésére is jelentős ígéretet hordoznak magukban.
Az ADC-gyártás összetettsége miatt A tapasztalt CDMO-nak történő kiszervezés stratégiai döntés lehet az ADC-gyártás kihívásainak leküzdésére, a kockázatok csökkentésére és a klinikára és a piacra jutás ütemtervének felgyorsítására.
Függetlenül attól, hogy egy CDMO-hoz történő kiszervezést fontolgat, vagy a házon belüli képességeit kívánja kiváló minőségű nyersanyagokkal és személyre szabott berendezésekkel bővíteni, mi a folyamat minden szakaszában támogatjuk Önt. Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni az ADC-gyártási igényeinek kielégítésére tervezett átfogó megoldásainkról.
Kiemelt kategóriák
Egy elegáns, modern Mobius keverő, amelyet a gyógyszeripari és biofarmáciai gyártásban használnak. A készülék hengeres kialakítású, digitális vezérlőpanellel rendelkezik, amely biztosítja az anyagok pontos keverését és feldolgozását.
Egyszer használatos keverők
A Mobius® egyszer használatos keverőmegoldásaink teljes választéka kielégíti a gyógyszeripari összetevők keveréséhez szükséges igényeket a köztes terméktől a kész gyógyszeripari termékekig, valamint a technológiai oldatok, például pufferek és közegek előállításához.
Megfelel az Ön igényeinek.
Termékek boltja
A Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware™ Assemblies egy rugalmas rendszer, amely lehetővé teszi a végfelhasználók számára, hogy egyetlen, méretezhető rendszerrel rendelkezzenek a kromatográfiához és az érintőleges áramlású szűréshez különböző léptékekben.
Ultraszűrés és diaszűrés
Az ultraszűrés és a diafiltráció fontos lépések a biológiai feldolgozás során a kapacitás, a koncentráció és a visszanyerés növelése érdekében.
Termékek boltja
Vantage® oszlopok
Ioncserélő kromatográfiás gyanták
Az ioncserélő (IEX) kromatográfia a biomolekulákat a töltéskülönbség alapján választja szét...
Termékek boltja
Folyékony készítmény
Biofarmáciai formulázás
A biológiai készítmények olyan terápiás szerek, amelyek fehérjék, peptidek, vírusok, vírusvektorok vagy nukleinsavak alapján készülhetnek. Meghatározott környezetet igényelnek ahhoz, hogy a gyártási és formulázási folyamat során, valamint a hosszú távú tárolás során is sértetlenek és működőképesek maradjanak.
Termékek boltja
Az ADC-fejlesztés és -gyártás kihívásai
Az ADC-k fejlesztése és gyártása összetettebb, mint a mAb-ké, és jelentős műszaki szakértelmet és a kezelő biztonságának fenntartása érdekében robusztus elszigetelési intézkedéseket igényel. Jellemzően a HPAPI és a nagy molekulák fejlesztése, a linkerkémia és a konjugáció terén szükséges szakértelem, valamint analitikai képességek az ADC-termék tisztaságának, homogenitásának és stabilitásának jellemzésére és bizonyítására. Ezen túlmenően a gyártóegységek általában olyan speciális berendezéseket tartalmaznak, amelyek célja, hogy csökkentsék az erősen citotoxikus hasznos terhelésnek való kitettség kockázatát.
A kívánt ADC-molekula sikeres fejlesztése és következetes előállítása több tényezőtől függ, többek között:
  • Konjugáció: Nem befolyásolhatja a mAb funkcionalitását; lehet nem helyspecifikus vagy helyspecifikus, a konjugálás módszerétől függően.
  • Linker tervezés: Befolyásolja az ADC stabilitását a betegnek történő beadást követően, a hasznos teher célponton történő felszabadulásának hatékonyságát, a farmakokinetikát, a hatékonyságot és a toxicitást.
  • A gyógyszer-antitest arány (DAR): A mAb-hez konjugált HPAPI vagy gyógyszermolekulák kívánt átlagos számát kell elérni. Az alacsony DAR csökkentheti az ADC hatékonyságát, míg a magas DAR negatívan befolyásolhatja a mAb szerkezetét, stabilitását, célpontkötődését és általános biztonsági profilját.
  • Eredményes tisztítás: Optimalizálva a folyamathoz kapcsolódó szennyeződések, a maradék linkerek és a citotoxikus HPAPI hasznos terhelés megbízható eltávolítására.
  • Konzisztens tisztítás: A kívánt terápiás hatás fenntartása érdekében bármely adott DAR esetében az ADC összetételének alacsony változékonyságának kell lennie.
  • megbízható elzárás: Kritikus az egész gyártási munkafolyamat során a kezelői biztonság fenntartása érdekében. Az egyszer használatos rendszerek rugalmas, biztonságos és megbízható megoldást nyújtanak a sikeres ADC-gyártáshoz.
  • Stabil és biztonságos formulázás: A parenterális alkalmazás megköveteli a kiváló minőségű segédanyagok kiválasztását. Az ADC stabilitása, szolubilizációja és adagolhatósága szükséges az optimális terápiás hatékonysághoz.
Az ADC gyártási folyamat során kritikus fontosságú olyan termékek és technológiák kiválasztása, amelyek biztosítják a magas szintű kezelői biztonságot, csökkentik a kontaminációs kockázatot, és támogatják a zökkenőmentes skálázhatóságot a fejlesztéstől a GMP gyártásig. Az egyszer használatos rendszerek biztonságos, reprodukálható és skálázható megoldást nyújtanak, támogatva a célzott minőségi jellemzőknek megfelelő nagy hozamokat. A beszállítótól származó extrahálható és kioldható anyagok átfogó dokumentációja megkönnyíti a kockázatértékelést, és felgyorsítja a sikeres és biztonságos ADC-gyártás felé vezető utat.
Dokumentum keresés
Konkrétabb információkat keres?
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Dokumentumok keresése
Munkafolyamat
mab Előkészítés
mAb előállítása
A mAb előállítása magában foglalja a kémiai vagy enzimatikus reakciókkal történő lehetséges módosításokat. Ebben a szakaszban elvégezhető a mAb előzetes konjugálása a linkerhez, ami a reakció gondos megfigyelését és ellenőrzését igényli.
Tudjon meg többet a mAb-fejlesztésre és -gyártásra vonatkozó fejlett megoldásainkról: Monoklonális antitestek (mAbs)
    Konjugáció
    A HPAPI hasznos terhelést vagy a hasznos terhelést és a kötőanyagot tartalmazó komplex reagenseket általában külön készítik el. A sikeres konjugálás optimalizálja a reagensek hozzáadását, biztosítja a megfelelő keverést a konjugációs reakció nyomon követésével és ellenőrzésével.
    Tudjon meg többet a ADC gyártásról: Konjugálás
      Tisztítás
      Az ADC tisztítására kromatográfiát és/vagy érintőleges áramlású szűrést (TFF) alkalmaznak. A cél a nemkívánatos fajok, például a nemkívánatos DAR-ral rendelkező molekulák, aggregátumok, a maradék nem konjugált linker-foglalat és a reakcióoldószerek eltávolítása. A konjugált hasznos terhelések elősegíthetik az ADC aggregációját, különösen, ha nagyon hidrofób, ami további kihívást jelent a tisztítás során.
      További tisztítás és végső formulázás TFF segítségével
      A szennyeződések csökkentése és az ADC pufferrel való cseréje érdekében további tisztításra lehet szükség. Az ADC oldhatóságának fenntartása kulcsfontosságú, különösen a jellemzően magas hidrofobicitás miatt. A kiváló minőségű vegyi anyagok, például pufferek, pH-beállítók, felületaktív anyagok, stabilizátorok és viszkozitáscsökkentő segédanyagok használata támogatja a hatékony tisztítást és a stabil végső formulát
      Steril szűrés
      A formulázott ömlesztett ADC-t steril szűréssel töltés vagy a telephelyen kívüli töltés céljából történő szállítás előtt sterilizálják. A megfelelő elszigetelés kritikus fontosságú az ADC ömlesztett sterilitásának fenntartásához és a kezelő biztonságának biztosításához az erősen mérgező HPAPI hasznos terheléstől.
      Töltés befejezése
      A töltés előtt az ömlesztett ADC hatóanyagot steril szűréssel kezelik. A jól megtervezett végső szűrési és töltési összeállítások minimalizálhatják a termékveszteséget, maximalizálhatják az ADC hozamot, miközben lehetővé teszik a szűrő integritásának vizsgálatát, valamint a sterilitás és a kezelő biztonságához szükséges elszigeteltség fenntartását.