LPLC média és tartozékok
A alacsony nyomású folyadékkromatográfiában (LPLC) a mozgófázist az alacsony nyomáson működő (gyakran perisztaltikus) szivattyúknak köszönhetően az oszlopon keresztül kényszerítik.
Bővebben
Vegyes szervetlen adszorbensek
Az oszlopot az LPLC-alkalmazás alapján kiválasztott töltőanyaggal töltik meg. A tisztítási alkalmazások széles skálájához szervetlen adszorbensek teljes sorát mutatjuk be, mint például csupasz szilícium-dioxid, kötött szilícium-dioxid (C18, C8, aminopropil, klórpropil stb.), lipideltávolító szer (LRA®), Florisil® magnézium-szilikát, aktivált timföld és Celite® adszorbens. Szénalapú adszorbenseket, például Carboxen™ adszorbenseket és szénmolekulaszűrőket (CMS) kínálunk az Ön igényeinek megfelelően. A szervetlen adszorbenseket általában kisebb molekulatömegű vegyületek tisztítására és izolálására használják.
Gyanta-adszorbensek
A gyanták leginkább kutatási léptékű elválasztási, tisztítási és izolálási alkalmazásokhoz alkalmasak. Válasszon a vezető gyártók, mint a DuPont Chemical, Rohm & Haas, Mitsubishi és Lanxess gyantáinak széles választékából, vagy fontolja meg a raktáron lévő gyanták egyedi médiumfeldolgozási és csomagolási szolgáltatásait az egyedi alkalmazási követelmények kiszolgálása érdekében.
Ioncsere
Az ioncserélő gyantagyöngyök erősen ionos, kovalensen térhálósított és oldhatatlan polielektrolitok. Ezek a gyöngyök kétféle formában kaphatók, gélgyanták (mikroporózus gyanták), amelyeknek nincsenek különálló pórusai, vagy pórusos szerkezetűek (makropórusos vagy makroretikuláris gyanták). Az ioncserélő gyanták minden iont ki tudnak zárni, mivel kialakításuk kétféle iont tartalmaz: a mátrixba beágyazott ionokat vagy szabad, ellentétes töltésű ellenionokként. Válasszon a gyanták széles választékából, többek között vegyes ágyas ioncserélő közegek, kelátképző ioncserélő közegek, Amberlite® nukleáris ioncserélő közegek és Sephadex® ioncserélő közegek közül.
Accessories
Az Omnifit® portfólió olyan tartozékok teljes választékát tartalmazza, mint az oszlopok, kupakok, kúpok, szerelvények, csövek, változó magos csatlakozók és adapterek. Kiváló minőségű oszlopok széles választékából is választhat, beleértve az üvegkromatográfiás oszlopokat, eldobható oszlopokat, gravitációs oszlopokat, & tartozékokat, flash oszlopokat & komponenseket és ACE oszlopokat.
Kapcsolódó források
- Article: Selection Guide for Polymeric Resins
Polymeric resins offer research-scale separations and purification applications, including various adsorbent types.
- Brochure: Resins Selection Guide
LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.