Enzimaktivitási vizsgálatok
1. ábra. Az enzimatikus aktivitásvizsgálat folyamatának ábrázolása, amely egy fluoreszcens donor és egy kioltó akceptor szubsztráton történő enzimatikus hasításával kezdődik, hogy eltávolítsák a kioltót, és amely a fluoreszcens aktivitás növekedését mutatja, ami azt jelzi, hogy enzimaktivitás van folyamatban.
Az enzimatikus aktivitásvizsgálatokat elsősorban a kutatók végzik egy adott enzim jelenlétének vagy mennyiségének azonosítására egy szervezetben, szövetben vagy mintában. Ilyen enzimek például az α-amiláz, kataláz, laccáz, peroxidáz, lizozim, valamint a riporter enzimek, az alkalikus foszfatáz és a luciferáz. Széles körben állnak rendelkezésre különféle reagensek és módszerek, amelyek lehetővé teszik a specifikus enzim-szubsztrát kölcsönhatások vizsgálatát. A megfelelő munkafolyamat megoldásának kiválasztása a kutató által igényelt érzékenységtől függ. A kolorimetrikus megoldások hasznosak a detektáláshoz, míg a fluoreszcencia alapú reagensek jobban alkalmasak az enzimaktivitás számszerűsítésére.
Kiemelt kategóriák
Szöveti disszociációs és sejtleválasztási források, protokollok, valamint megbízható és széleskörűen jellemzett enzimek átfogó kínálata, beleértve a tripszint, kollagenázt, papaint, nukleázokat (DNáz és RNáz), hialuronidázt, elasztázt és XIV. proteázt.
A szubsztrátok és enzimek alapvető fontosságúak az élettudományi kutatásokban, mind eszközként, mind a kimutatási rendszerek célpontjaiként. Fedezze fel az ELISA, immunhisztokémia, western blotting és sok más fehérje kimutatására szolgáló enzimalapú kimutatási rendszereket a kimutatási szubsztrátokat és enzimeket tartalmazó változatos portfóliónkkal.
Droganalitikai enzimek, beleértve a β-glükuronidázt (béta-glükuronidáz) és a szulfatázt a gyógyszer-metabolizmus és a gyógyszerek szűrővizsgálataihoz
Kiváló minőségű koenzimekből álló portfóliónk megbízhatóan elősegíti az enzimek működését és katalizálja a reakciókat az Ön kutatási alkalmazásai számára
.Az enzimaktivitás optimális körülményeinek meghatározása
Míg az irodalomban számos enzimvizsgálatot írtak le, ezeket az eljárásokat a vizsgált enzim egyedi követelményeihez kell igazítani. Az enzim specifikus aktivitása számos tényezőtől függ, beleértve a pH-t, a hőmérsékletet, az ionerősséget és a vizsgálatban lévő összes komponens koncentrációját. Olyan körülmények között, mint a pH, az enzimaktivitás gyakran haranggörbére hasonlít. A legmagasabb aktivitást egy adott pH-nál Vmax-ként jelentik, a görbe mindkét végén csökkenő aktivitás figyelhető meg. Egyes enzimeknél további megfontolásokat igényelhetnek a reakcióban közvetlenül részt nem vevő vegyületek, például fémionok, detergensek és hidrofób molekulák.
Az enzimaktivitás optimális körülményeinek meghatározása
Míg az irodalomban számos enzimvizsgálatot írtak le, ezeket az eljárásokat a vizsgált enzim egyedi követelményeihez kell igazítani. Az enzim specifikus aktivitása számos tényezőtől függ, beleértve a pH-t, a hőmérsékletet, az ionerősséget és a vizsgálatban lévő összes komponens koncentrációját. Olyan körülmények között, mint a pH, az enzimaktivitás gyakran haranggörbére hasonlít. A legmagasabb aktivitást egy adott pH-nál Vmax-ként jelentik, a görbe mindkét végén csökkenő aktivitás figyelhető meg. Néhány enzim esetében további megfontolásokat igényelhetnek a reakcióban közvetlenül nem résztvevő vegyületek, például fémionok, detergensek és hidrofób molekulák.
Enzim Assay Components
Néhány enzim esetében a víz a standard oldószer, mivel ez ugyanaz a vízalapú környezet, amely a sejtekben is megtalálható. Néhány esetben azonban szerves oldószereket használnak, ha az enzimek vagy enzimkomponensek vízben nem oldódnak. Ezenkívül a szubsztrátok és kofaktorok, az enzimatikus reakciók katalizátorai szintén kritikus összetevői az enzimaktivitás vizsgálatának. A szubsztrátokat és kofaktorokat gyakran fiziológiai körülmények között betöltött funkcióik alapján azonosítják. Mint ilyenek, a szubsztrátok és kofaktorok széleskörű kölcsönhatásban vannak egymással, és az enzimek sokféleségéhez szükségesek lehetnek. A pufferek és ionok további kritikus elemek, amelyeket figyelembe kell venni, mivel ezek elengedhetetlenek a pH stabilizálásához a vizsgálat során, és közvetlenül befolyásolják az enzimaktivitást. Például az egy- vagy kétértékű fémionok szükségesek lehetnek a reakcióban a kofaktorok katalitikus aktivitásához, és nélkülözhetetlenek az enzimaktivitáshoz.
Enzimteszt elvégzése
Az enzimteszt komponenseinek elkészítése az első gyakorlati lépés. Általában előnyös egy nagyméretű assay-keveréket készíteni, egy aktiváló komponens kivételével, hogy elkerüljük a kis térfogatok pipettázásakor előforduló pipettázási hibákat. Miután az analízis-keveréket elkészítették, a kutatók az aktiváló komponens utolsó komponensét adják hozzá a keverékhez, hogy elindítsák az aktivitásvizsgálatot. Az enzim előkezelése az enzim hűvös hőmérsékleten történő tárolásával és gyakran különböző kémiai vagy fehérjeadalékokkal kritikus tényezők az enzim stabilitásának és maximális aktivitásának biztosítása érdekében a vizsgálat megkezdése előtt. Miután a reakcióanyagokat egy megfigyelőedényben egyesítettük, a reakció megkezdésekor az összes komponenst gyorsan és alaposan össze kell keverni. Az adatrögzítést a keverés után azonnal meg kell kezdeni, és a reakció teljes időbeli lefolyása alatt fel kell rajzolni a vizsgálatból származó detektálható jelet.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Explore compound library screening options with our Pharmacologically Active Compounds portfolio.
- Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
- Complete List of Enzyme Commission Numbers for metabolics research.
- Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások
- Enzimreagens A koenzim A (CoA, CoASH vagy HSCoA) a TCA-ciklus első lépésének kulcsfontosságú kofaktora, amely a piruvát oxidációjából származó acetilcsoport átviteléért felelős a citrátot adó oxalacetátra. A Sigma-Aldrich online oldalán keresztül kapható.
- Mindent látni (35)
Kapcsolódó protokollok
- Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
- Ez az oldal a multiprotein-komplexek további izolálására szolgáló különböző pull-down próbákról nyújt információt, amelyek célja a Cytiva termékeivel történő komponensek azonosítása.
- Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
- This procedure may be used for all Catalase products.
- To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
- Mindent látni (78)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com