Merck
Teljes genom-amplifikáció
Teljes genom-amplifikációs készletek
Az elegendő mennyiségű genomi DNS rendelkezésre állása döntő fontosságú az emberi és állati rendellenességek tanulmányozása során alkalmazott számos elemzéshez. Sok esetben a DNS-forrás korlátozott, vagy a rendelkezésre álló DNS sérült vagy lebomlott, ami megakadályozza a kutatókat a kulcsfontosságú elemzések elvégzésében. A Whole Genome Amplification (WGA) termékcsaládunk robusztus és pontos módszert kínál a nanogrammnyi kiindulási anyag mikrogrammnyi hozammá történő felerősítésére, minimális allél kiesés mellett. Tovább bővítjük WGA termékcsaládunkat, hogy számos megoldást kínáljunk Önnek a teljes genom amplifikációjára különböző kiindulási anyagokból, beleértve a bukkális tamponokat, friss szövetmintákat, fagyasztott szövetmintákat, vérkártyákat, perifériás vért és formalinban rögzített, paraffinba ágyazott (FFPE) szöveteket.  A WGA technológia lehetővé teszi egy korlátozott számú minta halhatatlanná tételét, így a kutatóknak lehetőségük van arra, hogy az összes kívánt elemzést egyetlen DNS-mintán elvégezzék. 
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2
Whole Genome Amplification (WGA) Kits
A genomikai tesztelés és jellemzés a biológiai rendszerek megértésének fontos eszközévé vált. Az ilyen elemzést gyakran akadályozza a vizsgálandó minták száma és a megfelelő mennyiségű genomi DNS rendelkezésre állása. Ez különösen a ritka és archivált DNS-források esetében jelent problémát. A GenomePlex® Whole Genome Amplification (WGA) készleteket nagy áteresztőképességű rendszerként fejlesztették ki genomi DNS gyors és nagy reprezentativitású, nyomnyi mennyiségű kiindulási anyagból történő amplifikálására.
A GenomePlex® WGA kitek egy szabadalmaztatott amplifikációs technológiát alkalmaznak, amely a genomiális DNS véletlenszerű fragmentálásán és az így keletkező kis fragmentumok PCR-amplifikálható OmniPlex® Library molekulákká történő átalakításán alapul, amelyeket univerzális priming helyek szegélyeznek. Az OmniPlex® könyvtárat ezután univerzális oligonukleotid primerek és korlátozott számú ciklusok segítségével amplifikálják. A GenomePlex® WGA-készletek nanogrammnyi genomi DNS-t igényelnek, a PCR-t követő 5-10 µg-os hozam mellett. Ez a rendszer számos tisztított DNS-mintával alkalmas, beleértve a teljes vért, vérkártyákat, bukkális tamponokat, növényi forrásokat és formalinban rögzített, paraffinba ágyazott szövetmintákat.
Single Cell Whole Genome Amplifikációs Stratégiák
A GenomePlex® Single Cell Whole Genome Amplification Kit (WGA4) egyetlen sejt genomjának amplifikálására szolgál, ami milliószoros amplifikációt eredményez, mikrogrammnyi genomi DNS-t eredményezve. A hagyományos egysejtes teljes genom-amplifikációs módszerek elégtelen mennyiséget eredményeznek, jelentős torzítással. A GenomePlex® technológia azonban a WGA DNS-polimerázzal hatékony amplifikációt biztosít. A Single Cell WGA kit tartalmazza a sejtlízishez és az azt követő teljes genom-amplifikációhoz szükséges összes reagenst.
A Single Cell WGA kit számos downstream alkalmazással validálták, és számos forrásból, többek között növényi, polikarbonátban rögzített sejtekből, limfocitákból, veseráksejtekből, hámsejtekből, leukémiasejtekből és fibroblaszt-amnionsejtekből történő amplifikációra alkalmas. Az amplifikált genom számos downstream alkalmazással kompatibilis, beleértve az összehasonlító genomi hibridizációt (CGH), a mikroszatellit/STR-elemzést, az SNP-elemzést, a QPCR-t és más genotipizáló elemzéseket.
Whole Transcriptome Amplification
A teljes transzkriptom-amplifikációs (WTA) készleteket úgy fejlesztették ki, hogy elegendő transzkriptumcélpontot hozzanak létre parányi mennyiségű RNS-ből. A sikeres WTA a mintában jelen lévő reprezentatív transzkriptek pontos replikációját igényli - kiesés vagy specifikus mRNS-ek torzítása nélkül.   A WTA-készleteink pontos, gyors és egyszerű módszert biztosítanak a teljes RNS felerősítésére különböző forrásokból beleértve a vért, a rögzített és fagyasztott szöveteket, a sejtkultúrát, a FACS-szortírozott sejteket, a növényeket és a mikroorganizmusokat. Ezenkívül a WTA (WTA1WTA2SeqR) kitek a teljes RNS gyors, 3'-bias nélküli, kevesebb mint 4 óra alatt történő amplifikációját biztosítják. Az amplifikált RNS (cDNS) alkalmas qPCR, micro array elemzésre és hagyományos klónozásra. További információkért kérjük, látogasson el a WTA1WTA2, vagy SeqR termékoldalak.
SeqPlex-I DNS- és RNS-amplifikációs készletek Illumina® számára. Következő generációs szekvenálás
A SeqPlex-I DNS- és RNS-amplifikációs készleteket a teljes genom amplifikációhoz (WGA) és a teljes transzkriptom amplifikációhoz (WTA) úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az Illumina® következő generációs szekvenálást (NGS) rendkívül kis mennyiségű vagy lebomlott/erősen fragmentált DNS-ből és RNS-ből. Mind a WGA-, mind a WTA-készletek egy olyan szabadalmaztatott technológiát alkalmaznak, amely a genomi DNS vagy RNS véletlenszerű primerelésén és az így keletkező kis fragmentumok PCR-rel amplifikálható könyvtármolekulákká történő átalakításán alapul, amelyeket univerzális primer-helyek szegélyeznek. A SeqPlex-I WGA és WTA kitek lehetővé teszik korlátozott számú kiindulási minta egyszerű amplifikációját, hogy az Illumina® NGS áramlási cellákba kényelmesen, közvetlenül be lehessen vinni, így felgyorsíthatja a következő nagy felfedezését.
A SeqPlex-I WGA és WTA kitek lehetővé teszik a következő nagy felfedezés felgyorsítását.