Királis katalizátorok és ligandumok
A gyógyszeriparban, az íz- és illatanyag-iparban, valamint az agrokémiai iparban folyamatosan kutatják az új, hatékony királis katalizátorokat és ligandumokat az enantiotiszta molekulákhoz. A piacon lévő új gyógyszerek közel 85%-a királis. Ez az igény a királis ligandumok és fémkomplexek aszimmetrikus szintézisének fejlesztéséhez vezetett. 2001-ben Nobel-díjjal jutalmazták Knowles, Noyori és Sharpless úttörő munkáját a katalitikus aszimmetrikus szintézis kifejlesztésében, kiemelve a királis szintézis fontosságát a kémiában. Noyori 1980-as években a BINAP ligandumokkal végzett úttörő munkájával olyan korszak kezdődött, amelyben a katalizátorok és ligandumok hatékonyabbá és szelektívebbé váltak. A hidrogénezés, hidroformilezés, hidroborálás, hidroszilálás és keresztkapcsolás csak néhány a királis ligandumok használatával megvalósított népszerűbb alkalmazások közül.
Bővebben
A rendkívül hatékony aszimmetrikus katalitikus rendszerek hozzáférést biztosítanak a királis építőelemek tömbjeihez, amelyeket a természetes termékek és gyógyszerek szintézisében használnak. A királis ligandumok sokasága közül néhány kiemelkedik sokoldalúságukkal. E "kiváltságos" ligandumok közös jellemzője a C2 szimmetria, ami csökkenti a lehetséges izomer fémkomplexek és a különböző szubsztrátok számát. A királis ligandumok legelismertebb családja közül a BINAP, a szalén, a biszoxazolinok és a tartrát ligandumok képviselik az eredeti "kiváltságos ligandumok" osztályát, amelyek az átalakulások széles skáláját befolyásolják kiváló enantiokontroll mellett és nagy hozammal. A kiváltságos ligandumok második hulláma a DuPhos foszfolánokkal, a DSM foszforamiditokkal, a Solvias Josiphos családokkal, a Reetz és Trost ligandokkal és a ChiralQuest foszfinokkal jelent meg. Ezek a kiemelkedő ligandumcsaládok bizonyították sikerességüket olyan iparilag hasznos reakciókban, mint a hidrogénezések, aldolreakciók és aszimmetrikus allylikus alkilezések, és könnyű hozzáférhetőségük és moduláris felépítésük miatt nagy figyelmet kaptak a szintetikus közösségtől.
A királis katalizátorok, más néven aszimmetrikus katalizátorok többsége királis ligandumokból és átmeneti fémekből képződik. Ezek a katalizátorok még alacsony szubsztrát-katalizátor arányok mellett is rendkívül hatékonyak, így kiváló szintetikus eszközök, akár ipari méretekben is. Számos fémmentes királis katalizátor is létezik, mint például a MacMillan imidazolidinon organokatalizátorok vagy a prolin alapú organokatalizátorok. A MacMillan katalizátorok aszimmetrikus indol-alkilezések, Friedel-Crafts-alkilezések és konjugált addíciós reakciók széles skáláját katalizálják nagy enantiomerfelesleggel. A szervokatalízis kényelmes módszereket biztosít komplex királis vegyületek előállítására, egyszerű működéssel és fémek nélkül. Kiváló szelektivitások figyelhetők meg a különböző aszimmetrikus organokatalizált átalakulásokban.
Elkötelezettek vagyunk a királis katalizátorok és ligandumok példátlan hozzáférhetőségének biztosítása iránt, hogy az Ön áttörései közelebb érezzék, mint valaha. Ezeket a legkorszerűbb "kiváltságos ligandumokat" a C-H, C-C, C-N és C-O kötésképző átalakulások széles skáláján alkalmazzák. A kiváltságos ligandumokhoz kapcsolódó termékek teljes listájáért tekintse meg termékeinket az alábbiakban, vagy tekintse meg a szerves katalizátorok vagy az átmeneti fémkatalizátorok oldalait.
Kapcsolódó termékforrások
- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.
- Homobenzotetramisole (HBTM): A General Organocatalyst for Asymmetric Acylations
We are proud to offer the isothiourea organocatalyst homobenzotetramisole (HBTM) as part of our asymmetric catalysis portfolio in both (R) and (S) enantiomeric forms.
- PHOX
Modular P,N-ligands in asymmetric synthesis introduced by Pfaltz, Helmchen, and Williams exhibit success in metal-catalyzed reactions.