Immunodetektáló reagensek és szubsztrátok
A Western blottingban a kísérletek sikerének legfontosabb tényezője a felhasznált reagensek minősége. Western blotting-reagensek széles választékát kínáljuk, amelyek előre optimalizáltak, hogy szinergikusan működjenek, erős specifikus jeleket és alacsony hátteret biztosítva, így segítve Önt a publikációs minőségű eredmények gyors előállításában.
Bővebben
|
Kapcsolódó termékforrások
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
Western blot protocol with workflow steps for different blot procedures, describing the electrophoretic transfer of proteins from SDS polyacrylamide gels to sheets of nitrocellulose.
Blokkoló reagensek
A nem kötött membránhelyek blokkolása megakadályozza az antitestek nem specifikus kötődését, ami magas háttérhez vezethet. A hagyományos tej-, zselatin- és egyéb fehérjealapú blokkolók számos blotting-alkalmazásnál hatékonyak, de csökkenthetik az érzékenységet vagy a detektálást azáltal, hogy elfedik a jelet vagy zavarják a specifikus fehérjecélpontok detektálását. Immobilon® Block Noise Cancelling Reagents fehérjementes, használatra kész puffereket tartalmaz, amelyeket a háttérszintek csökkentésére optimalizáltak kemilumineszcens, fluoreszcens vagy foszfoprotein detektálás esetén.
Western Blot blokkoló reagensek kiválasztási útmutatója |
---|
Streptavidin-és-szekunder-antitest-konjugátumok
A modern immundetektálási módszerek enzimhez kötött detektáláson alapulnak, amely során sztrepttavidint vagy másodlagos antitesteket használnak, amelyek kovalensen kötődnek olyan enzimekhez, mint a torma-peroxidáz (HRP) vagy az alkalikus foszfatáz (AP). A konjugált enzim katalizálja a specifikus szubsztrátok lebontását, ami jelgenerálást eredményez. Western blottinghoz számos sztreptavidin, Protein A, Protein G és másodlagos antitest konjugátum áll rendelkezésre. HRP és AP szubsztrátok széles választékát kínáljuk kemilumineszcens, kromogén és kemifluoreszcens detektáláshoz a Western blottingban.
CHEMILUMINESZENS SZUBSZTRÁTOK AZ WESTERN BLOTTING-hoz
Immobilon® HRP szubsztrátok kemilumineszcens detektáláshoz megnövelt érzékenységet biztosítanak a kvantitatívabb blotokhoz, és csökkentik a költségeket azáltal, hogy lehetővé teszik a detektáláshoz használt antitest koncentrációjának csökkentését. Válasszon a különböző érzékenységű Immobilon® szubsztrátokat tartalmazó portfólióból a kényelmes, azonnal felhasználható vagy kétkomponensű formátumokból, hogy optimalizálja a detektálást az Ön Western blotting alkalmazásához.
- Immobilon® Classico, Crescendo és Forte kemilumineszcens szubsztrátok.a peroxidáz-alapú kimutatásra szolgáló, előkevert, azonnal felhasználható reagensek családját alkotják, amelyeket különböző érzékenységek tartományában kínálnak, hogy optimális jel-háttér arányt biztosítsanak a célfehérje-koncentrációk spektrumában. Kimutatási határértékek:
- Immobilon® Classico: ~ 6 pg célfehérje
- Immobilon® Crescendo: ~ 1-3 pg célfehérje
- Immobilon® Forte: ~ 400 fg célfehérje
- Immobilon® Western HRP, Immobilon.sup>® ECL Ultra és Immobilon® UltraPlus Western szubsztrátok kivételes érzékenységet és hosszú jelélettartamot biztosítanak a standard 2 komponensű formátumokban. Ezek a formulák lehetővé teszik hígabb primer antitestoldatok használatát immunoblot detektáláshoz. Detektálási határértékek:
- Immobilon® Western HRP szubsztrát: ~ 400 fg célfehérje
- Immobilon® ECL Ultra szubsztrát: alacsony femtogram tartomány
- Immobilon® ECL UltraPlus Western Blot HRP szubsztrát:
Az Immobilon® kemilumineszcens HRP-szubsztrátumok relatív érzékenysége
.
1. ábra. Az A431 sejtek lizátumának [12-110] kétszeres hígítási sorozatát 4 μg fehérjével kezdve 10%-os mPAGE® géleken [MP10W15] MOPS pufferben [MPM0PS] 200V-on futtattuk 25 percig. A fehérjéket Immobilon®-P membránra [IPVH00010] vittük át 1 órán keresztül mPAGE® transzfer pufferben [MPTRB] 10%-os etanollal. A HH3 fehérje (15 kDa) immunodetektálását nyúl anti-HH3 [H0164] és kecske antinyúl [AP132P] antitestekkel végeztük a felsorolt hígításokban. A foltokat 5 percig inkubáltuk a jelzett ECL-reagensekkel, majd a Bio-Rad® ChemiDoc rendszeren 30 másodperces expozícióval képeket készítettünk.
A Cytiva™ Amersham™ ECL-detektáló reagensek fokozott luminol alapú HRP detektálást alkalmaznak, különböző formulációkban állnak rendelkezésre a különböző Western blotting alkalmazási igények kielégítésére.
- A Cytiva Amersham™ ECL Western blotting detektáló reagensek megerősítő Western blotting alkalmazásokhoz ajánlottak.
- A Cytiva Amersham™ ECL Prime Western blotting detektáló reagens lehetővé teszi mind a nagy, mind a kis mennyiségben előforduló fehérjék kimutatását ugyanazon a bloton.
- A Cytiva Amersham™ ECL Select Western blotting detektáló reagensek nagy érzékenységet biztosítanak még hígított primer és szekunder antitestek használata esetén is.
- A Cytiva Amersham™ ECL Start Western Blotting detektáló reagens a közepes és magas expressziós fehérjék kemilumineszcens detektálására lett kifejlesztve.
CHROMOGENIC SUBSTRATES FOR WESTERN BLOTTING
A kromogén detektálás peroxidázt használ (pl., HRP) vagy alkalikus foszfatázzal (AP) konjugált enzimet, hogy katalizáljon egy reakciót, amelynek eredményeként egy oldhatatlan színes csapadék rakódik le a kimutatáshoz. Western blottinghoz használt kromogén szubsztrátjaink oldat, por és tabletta formájában állnak rendelkezésre, hogy rugalmas lehetőségeket biztosítsanak a tároláshoz és a felhasználáshoz.
- SIGMAFAST™ DAB tabletta (kromogén HRP szubsztrát).olyan kolorimetrikus kicsapódó szubsztrátból állnak, amely a torma-peroxidázzal való reakció során barna színt hoz létre, és vízben feloldva felhasználásra kész pufferoldatot készíthet blotting-detektáláshoz.
- A BCIP/NBT (kék/lila) és a BCIP/TNBT (kék/barna) Single Reagent (kromogén AP szubsztrátok) az alkalikus foszfatáz nagy érzékenységű kolorimetrikus szubsztrátjai.
- TMB Enhanced One Component HRP Membrane Substrate (kromogén HRP szubsztrát) egykomponensű kolorimetrikus szubsztrát, amely sötétkék terméket eredményez.
Signal Enhancers
- Immobilon®. Signal Enhancer -t Western blotting alkalmazásokban való használatra tervezték, amikor alacsony jelintenzitás figyelhető meg. Az antitest-antigén reakció fokozása a jelintenzitás 2-10-szeres növekedését eredményezheti. Az Immobilon® Signal Enhancer kompatibilis a PVDF és nitrocellulóz membránokkal, és használható kromogén, kemilumineszcens és fluoreszcens detektálási módszerekkel.
- A SignalBoost™ Immunoreaction Enhancer Kit a kemilumineszcens vagy kolorimetrikus céljel nitrocellulóz vagy PVDF membránokon történő fokozására szolgál
Reagensek és készletek a strippeléshez és az újraproblettáláshoz
A strippelő és újraproblettáló reagenseket kifejezetten úgy állították össze, hogy gyorsan és hatékonyan távolítsák el az antitesteket a Western blotokról anélkül, hogy jelentősen befolyásolnák az immobilizált fehérjéket.
- AReBlot™ Plus reagensek hatékonyan eltávolítják a szondázott blotokat a megkötött antitestektől. A ReBlot™ Plus reagensek enyhe és erős formulákban kaphatók.