Merck
Gyógyszeranalízis enzimek
β-Glükuronidáz és szulfatáz enzimek a gyógyszeranalízishez
A legtöbb gyógyszert, hormont és xenobiotikumot az emberi és állati szervezet hidrofil molekulákká metabolizálja, majd gyorsan kiválasztja a testnedvekkel, elsősorban a vizelettel. Ezek a konjugált gyógyszerek és molekulák főként glükuronidokkal vagy szulfátokkal konjugálódnak (glükuronogonjugátok és szulfokonjugátok). Emberben a glükuronidáció a fő II. fázisú metabolikus útvonal. A konjugátokat nehéz kromatográfiás eszközökkel, gázkromatográfiával (GCMS) és folyadékkromatográfiával (LCMS) kimutatni és mennyiségileg meghatározni. A béta-glükuronidázzal és/vagy szulfatázzal végzett hidrolízis a konjugált kötéseket hasítja, és a gyógyszereket, hormonokat és xenobiotikumokat visszaalakítja eredeti szabad formájukba. A felszabadult analitok könnyen "láthatóvá" és mérhetővé válnak a laboratóriumi műszerekkel szűrés vagy mennyiségi meghatározás céljából.  
A béta-glükuronidáz enzimek már több mint öt évtizede állnak az élettudományi és diagnosztikai ipar rendelkezésére, elsősorban különböző állatok (Helix pomatia vagy Haliotis rufescens) vagy baktériumok (E. coli) beléből kivonva. 2015 óta az analitikai toxikológiában és a rutin vizelet-drogvizsgálatban a rekombináns béta-glükuronidázok felé történt elmozdulás. A jobb analitikai minőség, a mintaelőkészítés egyszerűsége, a csökkentett inkubációs idő és az automatizálhatóság miatt a rekombináns béta-glükuronidáz enzimeink (SRE0093, SRE0095) egyre szélesebb körben alkalmazzák analitikai enzimként számos alkalmazási területen. 
A béta-glükuronidáz és a szulfatázok mint analitikai enzimek alkalmazási területei
A béta-glükuronidáz és a szulfatáz fő rutinszerű alkalmazása a vizeletdrogvizsgálat (UDT). Az UDT-ben használt enzimek különböző típusú vizsgálatokra vonatkoznak:
  • Forenzikus drogtesztelés (büntető igazságszolgáltatás)
  • Humán doppingellenes tesztelés (versenysport)
  • Állati doppingellenes tesztelés (versenyszerű versenyzés)
  • Munkahelyi drogtesztelés (új alkalmazottak)
  • Xenobiotikus expozíció vizsgálata (környezeti expozíció)
  • Receptköteles és terápiás gyógyszerfigyelés (megfelelés és kísérő vizsgálatok)
HIDROLÍZIS ENZIMEKKEL
Glükuronidáz enzimek optimális pH-tartományai közös forrásokból
1. ábra. Optimális pH-tartományok különböző, gyakori forrásokból származó glükuronidáz enzimekhez.
A glükuronid- és szulfát-metabolitok hatékony és teljes hidrolízise kulcsfontosságú a vizeletben végzett drogteszteknél, különösen akkor, ha mennyiségi meghatározásra van szükség. A tudományos kutatások hosszú története során a természetben a béta-glükuronidáz és a szulfatáz számos formáját találták meg, amelyek mindegyike sajátos tulajdonságokkal rendelkezik. Az enzimaktivitással kapcsolatos egyik legjelentősebb paraméter a pH. Az enzimválasztási igényeinek segítése érdekében tekintse meg az Optimális pH-tartomány táblázatunkat, amely a gyakori forrásokból származó különféle glükuronidáz enzimek pH-optimumainak listáját tartalmazza.
Településeinken 1960 óta gyártunk natív és rekombináns béta-glükuronidázokat. Minden béta-glükuronidázunkat és arilszulfatázunkat ISO9001 minőségbiztosítási rendszerben állítjuk elő. Továbbra is arra törekszünk, hogy a hidrolízist gyorsabbá, könnyebben kivitelezhetővé és felhasználásra készé tegyük.