Gázkromatográfia (GC)
A gázkromatográfia (GC) egy gyakori analitikai technika, amelyet a keverékben lévő illékony és félig illékony vegyületek elkülönítésére és elemzésére használnak. A GC népszerű analitikai technika, mivel a kivételes felbontóképességet sebességgel és érzékenységgel ötvözi. Széles körben alkalmazzák számos iparágban, többek között a környezetvédelmi, a kőolaj-, a vegyipari, az élelmiszer- és italipari, valamint a gyógyszeriparban.
Kiemelt kategóriák
Fedezze fel a szilárd fázisú extrakció (SPE) és a QuEChERS mintaelőkészítés különféle anyagait. Patronok, csövek, lemezek és még sok más kapható.
Kiemelkedő GC-teljesítményt érhet el oszlopainkkal, fogyóeszközeinkkel és tartozékainkkal. Fedezze fel a Supelco® kínálatát.
Az Ön oldószerforrása: A Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC® márkák között találja meg a megfelelőt, lefedve az analitikai, laboratóriumi, & biofarmáciai felhasználásokat. Rendeljen online.
Növelje levegőjének ellenőrzését minőségi termékeinkkel. Aktív/passzív mintavevők, szivattyúk és tartozékok a pontos környezeti és munkahelyi mérésekhez.
A kromatográfia más formáihoz hasonlóan a GC is tartalmaz egy állófázist és egy mozgófázist. A GC-ben a mozgófázis inert gáz, általában hélium vagy nitrogén, az állófázis pedig vagy szilárd adszorbens, amit gáz-szilárd kromatográfiának (GSC) nevezünk, vagy inert hordozóra adszorbeált folyadék, amit gáz-folyadék kromatográfiának (GLC, vagy csak GC) nevezünk.
Hogyan működik a gázkromatográfia?
A mintagyűjtés és -előkészítés után az oszlopon belül elválasztják a kívánt analiteket, majd egy detektor méri az oszlopból kilépő komponensek mennyiségét. A GC-ben az analitot a műszer mintavételi nyílásába injektálják, és egy kemencébe kerül, ahol elgőzölög. Az elgőzölt mintát a mozgófázist alkotó inert gáz áramlása szállítja át a kromatográfiás oszlopon. A mintában lévő vegyületek szétválnak az oszlop állófázisa és a vivőgáz között. A vegyület-állandó fázis kölcsönhatás erőssége határozza meg az analit retenciós idejét. Az oszlop kimeneténél egy detektor (MS vagy nem-MS) jelet hoz létre, amikor a vegyületek áthaladnak. A kromatogram a GC elválasztás eredménye.
A vizsgálati minta koncentrációjának méréséhez ismert koncentrációjú standard mintát injektálunk a GC készülékbe. A standard csúcs retenciós idejét és területét összehasonlítjuk a vizsgálati minta eredményével az ismeretlen koncentráció meghatározásához. A GC-ben külső és belső standardokat szoktak alkalmazni a vizsgálati minta megbízható mennyiségi meghatározásának biztosítása érdekében. Amikor az ismert standardokat a tényleges vizsgált mintától elkülönítve futtatják, és a választ egy másik kromatogramban összehasonlítják a minta válaszával, külső standardnak nevezik. Amikor a standardot a mintához adják és egyidejűleg elemzik, belső standardnak nevezik.
Mintagyűjtés és előkészítés a GC-analízishez
Sok minta elemezhető GC-vel mindaddig, amíg a vegyületek ésszerűen illékonyak (elpárologtathatók), ugyanakkor termikusan stabilak (nem bomlanak le magas hőmérsékleten). A mintákat szilárd, folyékony vagy gáznemű anyagokból lehet gyűjteni. A minták GC-hez való előkészítésekor fontos, hogy minimalizáljuk a minta összetettségét, mivel a minta minősége befolyásolja a végső kromatográfiás eredmények pontosságát és precizitását. Számos mátrixspecifikus mintaelőkészítési technika áll rendelkezésre, amelyek segítenek az analitok és a mintamátrixok GC-analízis előtti izolálásában és koncentrálásában.
Hogyan válasszunk GC-oszlopot
A GC oszlop a GC rendszer szíve, ahol a kromatográfiás elválasztás történik. A megfelelő GC oszlop kiválasztásánál 4 jelentős tényezőt kell figyelembe venni: állófázis, oszlop belső átmérője (I.D.), filmvastagság és oszlophossz. Ezek a tényezők befolyásolják az oszlop hatékonyságát, felbontását és a mintakapacitást.
Az állófázist az elvégzendő alkalmazás alapján kell kiválasztani.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Gázkromatográfiás elválasztások optimalizálása megfelelő oszlopokkal, figyelembe véve az állófázist, a belső átmérőt, a filmvastagságot és az oszlop hosszát.
- 1983-ban mutatták be az első speciális célú olvasztott szilícium-dioxid kapilláris GC-oszlopot. Azóta a speciális célú olvasztott szilícium-dioxid kapilláris GC-oszlopok lenyűgöző listája következett.
- A derivatizálás olyan technika, amely általában az érdeklődésre számot tartó analit(ek) reakcióját jelenti egy adott derivatizáló reagenssel.
- The Derivatization and Analysis of Amino Acids by GC-MS
- Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
- Mindent látni (51)
Kapcsolódó protokollok
- Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- GC Analyses of Free Fatty Acids
- There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
- Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.
- Mindent látni (77)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com
vagy hívja a +1 (800) 244-1173-as telefonszámot
További támogatás
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Számológépek és alkalmazások
Web Toolbox - tudományos kutatási eszközök és források az analitikai kémia, az élettudomány, a kémiai szintézis és az anyagtudomány számára.
- Customer Support Request
Ügyfélszolgálat, beleértve a megrendelésekkel, termékekkel, számlákkal és a weboldal technikai kérdéseivel kapcsolatos segítséget.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Gázkromatográfiás (GC) munkafolyamat megoldások