Merck
Vírusszerű részecskék (VLP-k) vakcinagyártás
A vírusszerű részecskék (VLP-k) vakcinagyártási folyamatát szemléltető folyamatfolyamat, a különböző szakaszokat jelképező ikonokkal, amelyeket nyilak kötnek össze egy hurkolt útvonalon.
Vírusszerű részecskék (VLP-k) vakcina gyártási folyamatának folyamata
A vírusszerű részecskék (VLP) a vírusrészecskék általános szerkezetét utánozzák, de nem tartalmazzák a fertőző genetikai anyagot. Vakcinaként alkalmazva a VLP-k erős immunogén választ váltanak ki, mivel nagy sűrűségben jelenítik meg az epitópokat, és képesek több fehérjét is bemutatni az immunrendszernek.
A VLP-k előállítása a vírushéjfehérje sejtalapú expresszióját jelenti. A VLP-k számos heterológ expressziós rendszerben kifejezhetők, beleértve az emlős sejtkultúrát, a baculovírus/rovar sejtkultúra rendszert, a mikrobiális fermentációt és a növényeket. A VLP-ket vagy in vivo állítják össze, majd tisztítják a sejtlízátból, vagy a részben összeállított fehérjét kinyerik a sejtlízátból, és in vitro állítják össze VLP-kké. Tudjon meg többet a Vírus-like particle vaccine manufacturing.
Kapcsolódó műszaki cikkek
További cikkek és protokollok keresése
Optimalizálja az upstream termelékenységet és a tisztítást megbízható méretnöveléssel
A VLP-k gyártásához kiválasztott upstream termelési platformot optimalizálni kell a termelékenységi követelmények teljesítéséhez. Ez az optimalizálás magában foglalja a tisztítási lépést, amely a sejtek és sejttörmelék eltávolítását követő sejtlízist követi, és biztosítja a részecskék robusztus betakarítását. Az upstream folyamat azonban csak akkor sikeres, ha megbízhatóan skálázható a várható piaci kereslet kielégítése érdekében.
A hozam- és hatékonysági célok elérése a szennyeződések robusztus eltávolításával
A lízisből származó nukleinsavak a VLP-folyamatok gyakori szennyeződései. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) parenterális vakcinák esetében 10 ng DNS/adag, orális vakcinák esetében pedig 100 µg DNS/adag megengedett. Ezenkívül a gazdasejtek nukleinsav onkogenitásának kockázatának minimalizálása érdekében a DNS méretét 100-200 bázispár hosszúságúra kell csökkenteni.
Maximalizálja a downstream visszanyerést
A VLP-ket általában ultracentrifugálással tisztítják. Bár ez az eljárás jól bevált a kisléptékű termeléshez, időigényes és rosszul skálázható. Alternatívaként olyan tisztítási módszerek is alkalmazhatók, mint az ioncserélő kromatográfia. Bizonyos eljárásokban a membránadszorpció és a monolit technológia jobb dinamikus kötési kapacitást (DBC) biztosíthat, mint a részecskealapú gyanták. A multimodális gyanták, amelyek méretkizárást és kötésalapú elválasztást is alkalmaznak, egy másik lehetőséget jelentenek.
A betegbiztonság biztosítása steril szűréssel, formulázással és végső feltöltéssel
A betegbiztonság biztosítása érdekében a végső VLP-terméket steril szűréssel, 0,22 µm-es szűrővel kell szűrni. A VLP-alapú vakcina formulázása egyszer használatos komponensek segítségével valósítható meg; a formulázási reagenseket tartalmazó egyszer használatos zsákok steril gyorscsatlakozókon keresztül bármely keverőhöz csatlakoztathatók. A keverés és formulázás után a termék aszeptikusan átvihető egyszer használatos töltőrendszerekbe a végső töltéshez és injekciós üvegekbe töltéshez.
A képen egy egyszerű, kék színű, kupakkal ellátott palack körvonala látható. A palack belsejében egy molekulaszerkezet ikon található, szintén kék színben. A palacknak egyenes oldalai és négyzet alakú kupakja van, mindez kékkel körvonalazva. A molekulaszerkezet vonalakkal összekötött körökből áll.
Folyékony sejtkultúra médiumok és pufferek biotechnológiai feldolgozásához
Az iparág legjobb minőségű steril szűrt folyadékkal kapcsolatos képességeit kínáljuk, és világszerte GMP-üzemekből származó, azonnal felhasználható sejttenyésztő közegeket, puffereket és pH-beállítókat, CIP- és SIP-termékeket szállítunk a biofarmáciai termelés optimalizálása érdekében.
Tudjon meg többet
    A képen egy egyszerű kék ikon látható, amely egy állványon lévő petri-csészében lévő mikroorganizmus-kultúrát ábrázol.
    Nukleáz kezelés és tisztítás
    A képen egy kék kör alakú szimbólum látható, amely különböző formákat és nyilakat tartalmaz. Az alakzatok körök, háromszögek és téglalapok, míg a nyilak különböző irányokba mutatnak.
    A képen egy kék kör alakú szimbólum látható, amely különböző formákat és nyilakat tartalmaz. Az alakzatok körök, háromszögek és téglalapok, míg a nyilak különböző irányokba mutatnak.
    A molekulamodellekre emlékeztető, vonalakkal összekötött kék körökből álló három különálló szerkezetet láthatunk. Mindegyik struktúra több, nem lineárisan összekapcsolt körből áll, ami a komplexitás és a sokféleség benyomását kelti. A kék szín egységes az összes struktúrában és az összekötő vonalakban.
    A képen egy egyszerű kék vonalas rajz látható, amely egy dobozban lévő hatos csomag palackot ábrázol fehér háttér előtt.
    Egy számítógép-monitorhoz csatlakoztatott projektor kék körvonalú illusztrációja, amely egy vonaldiagramot jelenít meg.
    Kapcsolódó források
    Kapcsolódó webináriumok
    Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy egyszerű emberi alak látható egy rózsaszín téglalap mellett, mindez sárga háttér előtt.
    Betekintés egy globális együttműködésbe Az oltóanyag-fejlesztés felgyorsítása egy optimalizált VLP platformmal
    Megtekintheti egy multinacionális csapatnak a vakcinagyártási platform létrehozására vonatkozó nézeteit és legjobb gyakorlatát. Nézze meg, hogyan sikerült a SARS-CoV-2 vírusszerű részecskék (VLP) vakcina előállítására használt bench-scale folyamatot egy hosszú távú együttműködés során egy robusztus, GMP-kompatibilis, skálázható folyamattá alakítani.
    Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy leegyszerűsített emberi alak látható, mindez sárga háttér előtt.
    Sf-RVN sejtvonal és CD média platform: A VLP és AAV gyártási platformja
    A vírusos és rekombináns termékek előállítására alkalmas gazdaszervezet, az SF-9 hordozhatja a folyamatot szennyező rhabdovírust. Ez a webinárium bemutatja a rhabdovírus-negatív Sf-9 expressziós platform növekedésének és expressziójának első eredményeit.