Laboratóriumi dialízis és diafiltrációs készülékek
Minden fehérjekészítmény egyedi. Adja meg az előkészületének a megérdemelt különleges bánásmódot egy tökéletesen megtervezett dialízis vagy diafiltrációs eszközzel. Eszközeinket úgy terveztük, hogy kíméletesen dolgozzák fel a mintákat, miközben megakadályozzák a kicsapódást vagy a túlkoncentrációt. Találja meg az ideális terméket a dializátorok és diafiltrációs eszközök választékunkból, amelyek gyorsan és hatékonyan sótalanítják, puffercserélik és eltávolítják a szennyeződéseket és szennyeződéseket a fehérje- és egyéb biomolekuláris mintákból.
A dializátorok a puffercserét és a sótalanítást passzív diffúzióra alapozzák a dializátornak a cserepufferrel töltött fürdőbe vagy tartályba történő elhelyezésével. A diaszűrés olyan technika, amely ultraszűrést alkalmaz a puffercseréhez, eltávolítva a sókat és mikrooldatokat a "kimosásnak" nevezett folyamat során.
Az elválasztás mindkét eljárás során szelektív diffúzióval történik egy porózus, félig áteresztő membránon keresztül, amely lehetővé teszi a kis molekulák, köztük az oldószerek, sók és kis metabolitok áteresztését, miközben megakadályozza a nagyobb molekulák, például a fehérjék áthaladását.
- Dializátorok kis és közepes méretű dialízishez ajánlott (10 µl - 15 ml mintatérfogat).
- A centrifugális ultraszűrő készülékek centrifugális nyomást használnak az oldott anyagok kíméletes áthajtására a membránon a 0,5 mL - 15 mL méretű biológiai minták diafiltrálásához.
- Nagyobb mintamennyiségek esetén, keverőcellák akár 400 ml-es biológiai és környezeti minták folyamatos diafiltrálására is használható, a kapacitás bővítéséhez opcionális külső 800 ml-es tartály is rendelkezésre áll.
Dializátorok
A D-Tube™ dializátorok segítségével finoman és egyszerűen dializálhatja a fehérje- vagy nukleinsavmintákat. Ezek az eszközök dialízismembrán ablakokkal rendelkeznek egy kupakos centrifugacső formátumban, lehetővé téve a hatékony puffercserét a karbamid, detergensek, só és egyéb mikrooldatok eltávolítására. A dupla membránnal tervezett D-Tube™ dializátorok nagy területen terítik szét a mintát, így a dialízis 2-5 óra alatt befejeződik.
- Egyszerűen kezelhető dializátorok puffercseréhez, valamint a karbamid és a detergensek eltávolításához
- A többféle méretben kaphatók, köztük Mini (10-250 µl), Midi (50-800 µl), Midi (50-800 µl) és Midi (50-250 µl).L), Maxi (100 µL - 3 ml) és Mega (10, 15 vagy 20 ml)
- Lefolyásálló kialakítás - nincs szükség szorítókra vagy csomókra
- Nincs szükség fecskendőre a minták betöltéséhez vagy kivonásához. Egyszerűen töltse be a mintát szabványos pipettaheggyel.
- Csavaros kupak a könnyű nyitáshoz és záráshoz
- Nagyfokú mintatérfogat-visszanyerés (>90%)
Amicon® Centrifugális ultraszűrő készülékek
Amicon® Ultra centrifugális szűrők lehetővé teszik a gyors sótalanítást, puffercserét és diafiltrációt 0.5 ml -15 ml mintatérfogatú minták szűrését magas minta-visszanyerés mellett. Az Amicon® Ultra centrifugális eszközök Ultracel® regenerált cellulóz (RC) membránokat használnak a kíméletes ultraszűréshez, és 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa és 100 kDa névleges molekulatömeghatárral (NMWL) kínálják.
- Kis és közepes térfogatú ultraszűrés 0.1 ml - 15 ml mintatérfogat
- Kis kötődésű membrán és polipropilén ház a >90%-os minta visszanyerésért
- Ultrarövid mintafeldolgozás mindössze 10 perc alatt
- Kompatibilis számos szerves oldószerrel és vizes oldattal, pH 1-től 9-ig
Keverőcellák
A keverőcellák nagy áramlási sebességű, nyomás alatti ultraszűrést (pUF) alkalmaznak nagy mintamennyiségek feldolgozására a gyors diafiltráció és puffercsere érdekében. A gáznyomást közvetlenül a cellára alkalmazzák a szűréshez.
Amicon® Keverőcellák:
- három különböző méretben kapható 50 ml és 400 ml közötti térfogatok kezelésére, opcionálisan 800 ml-es külső tartállyal a kapacitás bővítéséhez
- Kíméletes mintafeldolgozás mágneses keverés segítségével a polarizáció és a nyírási denaturáció minimalizálása érdekében
- Nagy áramlási sebesség a gyors diafiltrációhoz
- Megújrafelhasználható és autoklávozható a sterilitás érdekében
Olvadékálló kevert cellák:
- Az oldószerekkel való kompatibilitást igénylő alkalmazásokhoz tervezték
- Boroszilikát üveghenger és PTFE komponensek a széles körű kompatibilitás érdekében
- Autoklávozható a helyére helyezett membránnal
- A felső lemeznyílás szétszerelés nélkül biztosít hozzáférést a tartalomhoz
- Néhány alkatrész a könnyebb tisztítás és összeszerelés érdekében
Tárcsás membránok kevert cellákhoz
A tárcsás membránokat puffercserére, sótalanításra és diafiltrációra tervezték kevert cellákhoz. Az ultraszűrő lemezmembránok Ultracel® regenerált cellulózból és Biomax® poliéterszulfonból (PES) állnak rendelkezésre. Ezek a membránok különböző pórusméretekben és átmérőkben állnak rendelkezésre.
- Az Ultracel® regenerált cellulóz ultraszűrő membránok híg oldatok koncentrálására vagy sótalanítására ajánlottak. Az Ultracel® membránok hidrofil, szoros mikroszerkezete a lehető legnagyobb visszatartást biztosítja a fehérjék, DNS vagy más makromolekulák lehető legkisebb mértékű adszorpciója mellett.
- A Biomax® PES ultraszűrőmembránokat nagyobb mennyiségű, koncentráltabb minták, például szérum, plazma vagy kondicionált szövettenyésztési közegek koncentrálására vagy sótalanítására ajánljuk.
Kapcsolódó termékforrások
Brosúra: Refine Protein Preparation
Alkalmazási megjegyzés: Amicon keverőcellák