Merck
Kémiai biológiai eszközök
Kémiai biológiai eszközöket használó tudós a kutatólaboratóriumban
A zsenialitást elérhetővé tesszük az Ön számára, hogy Ön a kémia és a biológia közötti szakadék áthidalására összpontosíthasson. Végezzen áttörést munkájában, és vezesse a tudományos közösséget egy feltörekvő területen, amelyet a legjobb megoldásaink és iparági vezető szerepünk támogat.
Kiemelt termékek megtekintése:
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2
Dexterity Kits
A dexterity Kits egy egyszerű, minden az egyben módszer bármely fehérje nagy érzékenységű proximity jelölésére, amennyiben van egy ismert antitest vagy kis molekula, amely specifikus az adott fehérjére (POI). Ezek a fehérjemegjelölő készletek lehetővé teszik a POI 4 nm-en belüli precíz mikromapping elvégzését. A Dexterity Kitek biztosítják:
  • A kismolekulák egyszerű beépítése amidkötésként, akár amin-, akár savcsoporttal
  • Rövid jelölési sugár
  • Az aktiválás kedvező módja (látható fény)
  • Katalitikus jelerősítés
DNS-kódolt könyvtárak (DELs)
DNS-kódolt töredékkönyvtár</h3>
Partnerünk, a DyNAbind fragmentum DEL-jei egy teljes szűrési könyvtárat biztosítanak egyetlen csőben, így a gyógyszerkutatási folyamat gyorsabbá, hatékonyabbá és olcsóbbá válik. A DyNAbind DEL-technológia akadályait csökkentettük, hogy biztosítsuk:
  • Off-the-shelf, megfizethető hozzáférés a DEL technológiához
  • Dinamikus fragmentkönyvtár a DEL-ekkel történő szűrés forradalmi megközelítéséhez
  • Minden fragmentumkomponens magas szintű minőségellenőrzése maximalizálja az adatok megbízhatóságát és a jó találatok validálását
  • A könyvtártervezés során alkalmazott hármas szabály biztosítja, hogy a vegyületek kedvező fragmentumtérben legyenek, jó ligandumhatékonysággal és rengeteg optimálási lehetőséggel
  • /li>
  • A kezdeti DEL-szűrés belsőleg történő elvégzése és validálása a szolgáltató igénybevétele előtt
  • Maximalizált diverzitású könyvtár, amely szinte bármilyen gyógyszerképes célpont ellen bevethető
10 millió vegyületből álló DNS-kódolt könyvtár (DEL)
A DyNAbind partnerünktől származó DNS-kódolt könyvtár 10 millió kis molekulájú vegyületet tartalmaz, amelyek mindegyike DNS-vonalkóddal van ellátva. Ez a DEL biztosítja:
  • 10 millió vegyületet tartalmazó, készen kapható, megfizethető DEL
  • Egyetlen mikrocentrifugacsőben elfér
  • Nincs szükség bonyolult robotikára a készlet használatához
  • Gyors vizsgálat kötéssel, mosással, PCR-rel és next gen szekvenálással
  • Ingyenes elemzés honlapunk portálján
  • A szerkezetek 50 találat vagy akár 60 találat esetén kötésekkel együtt további díj nélkül feltárhatók
  • A címkézési licenc lehetővé teszi a találatok bármilyen felhasználását kutatás-fejlesztésben vagy gyártásban további díj nélkül
Chemical Probes and Tools
Probe Building Blocks: Reaktív csoportok, állványok, linkerek és címkék választékával olyan szondákat tervezhet, amelyek funkcionalitással kompatibilisek a következőkhöz:
  • Célpontmegkötés
  • Dúsítás
  • Fluoreszcencia
  • Bioortogonális kémiai eljárások
Célpontalapú szondák: Szelektív és jellemzett
Válasszon az egy célpontra vagy egy fehérje alcsoportjára nagy specificitással rendelkező szondák közül, hogy betekintést nyerjen a biológiai folyamatokba, a fehérje aktivitásába és lokalizációjába, valamint a sejtek jelátviteli hálózataiba.
Bioortogonális riportercímkék: Interferencia nélküli vizsgálat
Az alkin, azid vagy tetrazin fogantyút tartalmazó szondák bioortogonálisan kompatibilis fluoreszcens vagy biotiniilált címkékkel párosulnak
Baseclick EdU sejtproliferáció-monitorozó készletek: A sejtnövekedés gyors számszerűsítése
A sejtproliferáció kimutatása különösen in vivo kísérletekhez az EdU nukleoziddal:
  • Nontoxikus az állatokra
  • Közvetlenül beépül a replikálódó DNS-be
  • Alkin fogantyút tartalmaz az azid fluoreszcens szondákkal történő click-kémiai jelöléshez
Boger szerin-hidroláz inhibitorok: Dale Boger laboratóriumából származó, a szerin-hidroláz család széles spektrumú gátlásával rendelkező molekulák könyvtárához. Hangolja a vegyületeket a kívánt reaktivitásra és szelektivitásra az aminhelyen történő funkcionális csoportkötés révén, és fejlesszen ki inhibitorokat a szerin-hidroláz enzimek specifikus alosztályaihoz.
Quorumérzékelő modulátorok: Interferálnak a bakteriális jelátvitelben
A quuorum-érzékelés egy kémiai kommunikációs mechanizmus, amelyet számos gyakori baktérium használ. A Helen Blackwell laboratóriumában kifejlesztett új kvórumérzékelő modulátorok a Gram-negatív fajok esetében ismertetett leghatásosabb gátlók és aktivátorok közé tartoznak.
BIOKONJUGÁCIÓ
Kereszthivatkozók:
Keresztkötőanyagokat kínálunk, amelyek hossza, oldhatósága és funkcionális csoportreaktivitása eltérő.
  • Az általános biokonjugációs linkerek, beleértve az NHS-észtereket az aminokhoz vagy a maleimideket a tiolokhoz
  • A tioolkapcsolás javított APN-reaktivitással
  • Fokozott oldhatóság szulfo-NHS-észterekkel és PEGilált linkerekkel
  • Megbontható keresztkötők is rendelkezésre állnak
Klikk-kémiai reaktivitásra tervezett keresztkötőket is kínálunk.
  • Azid és alkin linkerek a rézklikk-kémiához
  • Dibenzociklooktin (DBCO), azid, tetrazin vagy transzciklooktin a rézmentes kattintókémiához
Kálium aciltrifluoroborátok (KAT): A KATS: A biokonjugáció új megközelítése
A funkciós csoportok egyedülálló osztályaként a KATS:
  • Újszerű megközelítéseket kínálnak a fehérjekonjugáció és a hidrogélképzés terén
  • Gyors, kemoszelektív amidképző reakciókat hajtanak végre vizes körülmények között, aktiválószerek vagy védőcsoportok nélkül
Késői konjugáció: A Baran Diversinate keresztkötőanyagokat kínáljuk, amelyek egyik végén egy fémszulfinát található, amely közvetlenül kötődik az egyébként inert C-H kötésekhez, a másik végén pedig egy azid az alkinekhez való kötődéshez. Az azid keresztkötőhöz való kapcsolódáshoz különböző alkin és feszített alkin keresztkötőket kínálunk.