Merck
Tömegspektrometria
A Man-3 glikán tömegspektruma (relatív abundancia vs. m/z arány), amely mutatja a molekulaion-csúcsot, a báziscsúcsot és a fragmentációs csúcsokat.
A tömegspektrometria (MS) egy olyan analitikai technika, amely a tömeg-töltés (m/z) arányt használja a mintában lévő vegyületek azonosítására. A módszer a vegyületet molekulatömegének meghatározásával és izotópszámának elemzésével azonosítja. A tömegspektrométer a mintát gázionokká ionizálja, majd az ionokat tömeg-töltés arányuk és relatív gyakoriságuk alapján azonosítja.
Kiemelt kategóriák
Kromatográfia és spektroszkópia reagensek
Kromatográfia és spektroszkópia reagensek
Tekintse meg kiváló minőségű analitikai reagensek választékát a nedves kémiához, kromatográfiához, spektroszkópiához, analitikai, titrálási, vízminőség-ellenőrzési és elektrokémiai vizsgálatokhoz.
Keresd meg a kiváló minőségű analitikai reagensek választékát.
Termékek boltja
Vékonyréteg-kromatográfia (TLC)
Vékonyréteg-kromatográfia (TLC)
Választhat a klasszikus TLC lemezek közül szilícium-dioxid, alumínium, üveg és műanyag hátlappal, valamint HPTLC lemezek, MS-osztályú TLC és HPTLC lemezek és PLC lemezek közül.
Termékek boltja
HPLC oszlopok
HPLC oszlopok
Pontos elválasztásokat érhet el széles HPLC-oszlopkollekciónkkal. Növelje a visszatartást, a felbontást és a szelektivitást. Rendeljen még ma.
Termékek boltja
A tömegspektrometria ma már bevált detektálási módszer, amely számos előnyt kínál, például szelektivitást, érzékenységet és többmintás elemzést.
Ez különböző kromatográfiás technikákkal párosítható, például folyadékkromatográfia, vékonyréteg-kromatográfia, gázkromatográfia, vagy induktív csatolású plazma. A tömegspektrometriát széles körben alkalmazzák számos kutatási területen és iparágban, többek között a gyógyszer- és élelmiszeriparban, egészségügyi klinikákon, klinikai kutatólaboratóriumokban, valamint törvényszéki és környezetvédelmi vizsgálati laboratóriumokban.
Hogyan működik a tömegspektrometria?
A tömegspektrométer úgy működik, hogy az egyes molekulákat ionokká alakítja, majd elemzi a keletkezett ionok relatív gyakoriságát. A tömegspektrométer ionkamrájában minden egyes molekula ionizálódik, hogy molekuláris iont képezzen, amelynek egy elektronnal kevesebb van, mint az anyamolekulának. A molekulaionok, vagy "radikális kationok" ezután ionokká fragmentálódnak, amelyek viszont tovább fragmentálódnak, és így tovább. Egy összetett mintából a tömegspektrométer sok iont állít elő. Az ionokat ezután elektromágneses térben felgyorsítják, és tömeg-töltés arányuk (m/z) alapján szétválasztják. A műszer detektora az ionokat relatív gyakoriságuk arányában rögzíti, és létrehozza a molekula tömegspektrumát.
A tömegspektrometria alkalmazásai
A tömegspektrometria érzékenysége miatt széles körben használják nagyon alacsony molekulatömegek mérésére rendkívül alacsony koncentrációban, milliliterenként nanogramm alatt (ng/ml). A tömegspektrometria más elválasztási technikákkal, például kapilláris elektroforézissel, GC-vel és HPLC-vel való összekapcsolásának képessége sokoldalú analitikai eszközzé teszi az analitok egyidejű elválasztásához és azonosításához.
A tömegspektrometria tipikus alkalmazásai közé tartoznak:
  • A fehérjék és peptidek aminosav-szekvenciáinak elemzése
  • Szennyeződések értékelése a gyógyszerfejlesztés során
  • A gyógyszerhatóanyagok tisztaságának értékelése
  • /li>
  • A tiltott kábítószerek rutinszerű elemzése vizeletben, vérben és hajban
  • Az aminosav-, zsírsav- és szerves bioszintézis örökletes rendellenességeinek kimutatása
Dokumentum keresés
Konkrétabb információkat keres?
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk keresésére.