Merck
Növényi kultúra reagensek Alkalmazások
A képen egy kesztyűs kéz közelről látható, amint egy tiszta folyadékba mártott zöld növényi szárakat tartalmazó kémcsöveket kezel, ami egy növénynövekedési vagy szövettenyésztési tanulmány része lehet. A kémcsövek egy fémállványban vannak elhelyezve, a háttérben pedig további laboratóriumi üvegeszközök vannak hasonló mintákkal.
A növényi sejtkultúra, mint például a magkultúra, a merisztemkultúra, a kalluszkultúra, a rügykultúra és más növényi szövetkultúrák speciális kiegészítőket és reagenseket igényelnek. Kínálatunkban zselésítő szerek, növényi növekedésszabályozók, auxinok, citokininek, speciális víz és egyéb kiegészítők, például antibiotikumok és aminosavak találhatók a növényi sejtek növekedésének és fejlődésének támogatásához a kultúrában.  
Növényi szövetkultúra zselésítő szerek
A növényi szöveteket folyékony táptalajban tenyésztik vagy gél szubsztrátumra helyezik. Az agart régóta használják zselésítő anyagként a növényi szövettenyésztésben. A Phytagel™ egy olyan agarhelyettesítő, amelyet egy baktériumszubsztrátból állítanak elő, amelyet a növénykultúrához optimalizáltak. Tiszta, színtelen, nagy szilárdságú gélt eredményez, amely segíti a mikrobiális szennyeződés kimutatását. Az Agargel™ agar és Phytagel™ keveréke, amelyet a növényi szövettenyészetekben történő üvegesedés szabályozására fejlesztettek ki, és félig tiszta gélt állít elő, amely kiválóan alkalmas a szennyeződés kimutatására. A Gelrite® (Gelzan™), zselésítőszer egy másik agarhelyettesítő, amely növényi szövettenyésztési alkalmazásokban használható.
Szakaszok áttekintése
Növény-növekedésszabályozók
A növény-növekedésszabályozók támogathatják a sejtnövekedést és indukálhatják az anyagcsere útvonalakat a növényi sejt- és szövettenyésztési protokollokban. A növényi növekedésszabályozók közé tartoznak az auxinok, a citokininek és a zeatin. Növényi hormongyűjteményünkben szerepel az abszcizinsav, jázmonsav és gibberellinsav. A növényi sejtkultúrában validált gyomirtó szerek közé tartozik a dikamba és a glifozát (Roundup®).
Növényi auxinok és citokininek
Auxinokat a növényi sejtkultúrában a sejtosztódás, a sejtnyúlás és a kalluszképződés elősegítésére használják. A növényi sejttenyészetben leggyakrabban használt auxin katalógusunkban megtalálható a 2,4-diklórfenoxi-ecetsav, valamint a 3-indol-ecetsav, az 1-naftalin-ecetsav, a fenil-ecetsav, a 2,3,5-trijód-benzoesav és a 2,4,5-triklórfenoxi-ecetsav.
A citokininek elősegítik a sejtosztódást és a differenciálódást a növényi szövettenyészetben. A kinetin és a benzil-aminopurin a leggyakrabban használt citokininek a növényi sejtkultúrában. A növénykultúrákban engedélyezett citokininjeink közé tartozik a kinetin, a benzil-aminopurin, az adenin, a zeatin és a tidiazuron.
Növénykultúra-Vitamin-keverékek és egyéb reagensek
A növényszövettenyésztéshez speciális növénykultúra-közegekre és kiegészítőkre van szükség. Kínálatunkban megtalálhatóak a Gamborg vitaminkeverékek, sók, banánpor, antibiotikumok (neomicin, rifampicin, vancomycin, paromomycin), speciális vizek, beleértve a tengervizet és a kókuszvizet, valamint egyéb létfontosságú kiegészítők a növényi sejtek és szövetek tenyészetben történő növekedésének optimalizálásához.
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2