Septa
A fogazott és nem fogazott szeptumok és hüvelydugók széles választéka áll rendelkezésre üvegedények, csövek, palackok, NMR-csövek, ampullák ideiglenes lezárására, valamint a levegőérzékeny kémia kanülálási technikáihoz. Az edények vagy tartályok értékes tartalmának a légkörtől való megóvása érdekében a szepták választéka megbízható lég- és nedvességzáró tömítéseket biztosít.
Bővebben
Kapcsolódó termékforrások
- Newsletter: A Quest for the Perfect Rubber Septa
Natural rubber septa, also known as sleeve stoppers, have long been used as temporary closures for a myriad of applications in chemistry, pharmaceuticals, R&D and biology, to name a few.
- Article: Molded Thermogreen™ LB-2 Septa
Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are manufactured from high quality, low bleed material using the same exclusive rubber formulation as the popular Thermogreen™ LB-2 Septa.
- Brochure: Precision Seal® Septa
Precision Seal® Septa are manufactured under “white room” conditions, from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot-to-lot.
Precision Seal septa
A Precision Seal® szepták tanúsított természetes gumi összetételből készülnek, hogy kiváló újrazárhatóságot biztosítsanak. Precision Seal® szeptáink nem csúsznak át a kötésen, nem pattannak ki kanüláláskor vagy nyomás alatt, és szerves oldószerekkel való munka közben is használhatók. A Precision Seal® hosszabb, kúpos dugókialakítása illeszkedik a szabványos kúpos illesztésekhez, így 50-80%-kal nagyobb tömítőfelületet biztosít, mint a szabványos hüvelyes dugók. A Precision Seal® septa belső tömítés kialakítása minimalizálja a vegyi anyagok és oldószergőzök vándorlását a kötésen felfelé a hüvelybe, amely megduzzadhat, szivároghat vagy meghibásodhat a kitettség miatt. A gumi felületi textúrája a csiszolt üvegcsuklóhoz hasonló és ellenáll a mozgásnak, ha már beültették. Precision Seal® szeptáinkat "White Room" körülmények között, egyetlen hitelesített tételből gyártjuk, hogy minden méretben abszolút konzisztenciát érjünk el.
Suba-seal septa
Eredeti Suba-seal septa, amelyek a legjobb minőségű, fogazott dugóval ellátott fordulózárást biztosítják. Suba-seal gumiszeptáink különböző méretekben kaphatók, ideálisak a levegőre és nedvességre érzékeny kémiai eljárásokhoz. A nem szúró tűvel történő átszúrás után a gumi lezárja a szúrást, megvédve az edény vagy tartály tartalmát a légkörtől. A Suba-seal szilikon gumiszepta nagy hőhatású alkalmazásokhoz (akár 200 °C folyamatos hőmérsékletig) is kínálunk, a természetes gumihoz képest jobb vegyi ellenállással, és steril felhasználáshoz autoklávozható.
természetes gumiból készült szepta (tömítés)
A természetes gumi szepta természetes gumiból készült, kis sűrűségű szepta, amely enyhe szerves oldószerek és vizes oldatok lefedésére használható. Természetes gumiból készült szeptákat kínálunk az Ön által választott különböző méretváltozatokkal.
Más szepták és tartozékok
A megfelelő alkalmazásokhoz a szepták széles választékát kínáljuk, beleértve a Sleeve stopper szeptákat, a pigmentmentes szeptákat, a fogazott szeptákat és a Precision Seal® szeptakupakokat.
Fedezze fel átfogó GC Septa termékválasztékot és speciális kéziszerszámokat, amelyek szivárgásmentes tömítést biztosítanak a vivőgáz nyomásának fenntartásához a rendszerben, valamint a mintainjekciók során a fecskendő tűje által történő ismételt szúrások kezeléséhez.
Böngésszen a szepták tartozékai között, amelyek közé tartoznak az adagolótárolók, a Wrap-it tie - kiválóan alkalmas a gumiszepták palackokhoz és lombikkötésekhez való rögzítésére, valamint a Wrap-it tie telepítőszerszám, amely nagy teherbírású és gazdaságos változatban is kapható.