Ioncserélő kromatográfiás gyanták
Az ioncsere (IEX) kromatográfia egy általánosan használt tisztítási módszer, amely a nettó felületi töltés alapján választja el a célmolekulát a többi szennyeződéstől. Az anioncserélő (AEX) és kationcserélő (CEX) gyantákból álló portfóliónk a multimodális kromatográfiás gyantáinkkal együtt hatékony tisztítási megoldásokat kínál a mAb-k, vakcinák, plazmid DNS, plazma és más modalitások tisztítására.
|
Eshmuno® IEX kromatográfiás gyanták
Ezek a gyanták ideálisak a hatékony downstream tisztításhoz, és a bevált csápos ligandum technológiánkat tartalmazzák merev alapgyöngyökkel párosítva. Gyors áramlási sebességgel működnek és magas kötési kapacitást tartanak fenn, így az idő és a gyártási költségek csökkentésével javítják a termelékenységet.
Eshmuno® CMX vegyes üzemmódú gyanta nagy szelektivitást biztosít mAb-k, fúziós fehérjék és ADC-k tisztításához, valamint az alacsony molekulatömegű szennyeződések és HCP-k elválasztásához.
Eshmuno® CP-FT gyanta hatékonyan távolítja el a mAb aggregátumokat átfolyásos üzemmódban, ami 10-szer nagyobb töltési kapacitást eredményez a hagyományos kötő/elute CEX kromatográfiához képest. Ez lehetővé teszi a folyamatok intenzívebbé tételét, miközben csökkenti a downstream mAb-tisztítás teljes költségét.
Eshmuno® CPS gyanta magas dinamikus kötési kapacitást és szeparációs hatékonyságot kínál a rekombináns fehérje tápanyagáramokhoz magas sókoncentráció mellett. Ez lehetővé teszi a nagy vezetőképességű (vezetőképesség ≥10 mS/cm) tápáram közvetlen betöltését, csökkentve a hígítás szükségességét.
Eshmuno® CPX gyanta elválasztja a mAb-monomereket az aggregátumoktól és egyéb szennyeződésektől, még nagy terhelés esetén is. Kiemelkedő termelékenységet biztosít a technológiai köztes termékek nagy felbontású tisztításához.
Eshmuno® HCX gyanta a fehérjék gyors, hatékony, közvetlen befogását biztosítja, kiemelkedő teljesítményt nyújtva a tipikus ioncserélő és átfolyó alkalmazásokban magasabb sótartalom mellett.
Eshmuno® S egy erős CEX-gyanta a rekombináns fehérjék közvetlen befogásához és az A fehérje befogását követő gyors, hatékony mAb-tisztításhoz.
Eshmuno® Q egy erős aniongyanta, amely kiváló szennyeződés-eltávolítást biztosít a tipikus anioncserélő átfolyásos alkalmazásokban.
Fractogel® EMD IEX kromatográfiás gyanták
All Fractogel Fractogel.sup>® EMD gyanták magas szelektivitást biztosítanak, következetes nyomásstabilitással párosulva, ami nagyon nagy áteresztőképességet és kiváló hozamot tesz lehetővé. A gyanta nagy kötési kapacitása még nagy áramlási sebesség mellett is értékes időt takarít meg és javítja a folyamat gazdaságosságát. A Fractogel® gyantákat különböző gyöngyméretekben és több funkciós csoporttal kínálják, hogy megfeleljenek a különböző tisztítási igényeknek:
Fractogel® erős anioncserélők
- <Fractogel® EMD TMAE (S) gyanta <
- Fractogel® EMD TMAE (M) gyanta
- Fractogelsup>® EMD TMAE Hicap (M) gyanta
- Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) gyanta
Fractogel® gyenge anioncserélők
Fractogel® erős kationcserélők
- Fractogel® EMD SO3- EMD SO3- (S) gyanta
- Fractogel® EMD SO3- (M) gyanta
- <Fractogel® EMD SE Hicap (M) gyanta
Fractogel® gyenge kationcserélők
Támogatás a minősítéshez, kockázatértékeléshez és folyamatoptimalizáláshoz
A termékportfóliónkat kiegészítve az Emprove® program háromféle dossziét kínál a fejlesztés és a gyártási műveletek különböző szakaszainak - például a minősítés, a kockázatértékelés és a folyamatoptimalizálás - támogatására. A dossziék átfogó, termékspecifikus vizsgálati adatokat, minőségi nyilatkozatokat és szabályozási információkat foglalnak össze egy könnyen elérhető formátumban, hogy egyszerűsítsék a megfelelőségi igényeket.
Kapcsolódó termékforrások
- Biochromatography Portfolio
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Chromatography Purification Selection
Protein A Affinity Chromatography Options
- Eshmuno® CMX Resin
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins
- Eshmuno® CP‑FT Resin
A cation exchange resin specifically developed for the flow-through removal of aggregates using frontal chromatography
- Eshmuno® CPS
High capacity and salt tolerance for recombinant protein purification
- Eshmuno® CPX
Efficient impurity removal and strong binding capacity at high flow rates
- Eshmuno® HCX Media
New, high salt-tolerant multi-mode chromatography resin
- Eshmuno® S Resin for Superior Downstream mAB Purification
For superior downstream mAB purification
- Eshmuno® Q Resin for Efficient AEX Chromatography
Eshmuno® Q resin is a strong anion exchange (AEX) resin, coupling our renowned tentacle structure with a hydrophilic polyvinyl ether base matrix
- Fractogel® Chromatography Resin
Fractogel® resins consist of synthetic methacrylate based polymeric beads providing excellent pressure stability resulting in high flow rates
- Robocolumn® and Minichrom Chromatography Columns
Small-scale prepacked chromatography columns for rapid process development, method optimization, parameter screening and sample preparation
- Animation: Separation of Low or Too High DAR Antibody Drug Conjugate Species
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins.
- mAbsizer™ Calculator
The mAbsizer™ Calculator estimates the quantity of MilliporeSigma products required to express, purify, and formulate a mAb effectively.
- Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers
Manufacturers strive toward cost-effective purification of target molecules and a high level of confidence that their biologics are safe and not compromised by the presence of endogenous retrovirus-like particles or adventitious viruses.
- Bioprocessing Technology Trends of RNA-based Therapeutics and Vaccines
This article reviews the current dynamics in the RNA therapeutics/vaccines market as well as differences between small-interfering RNA (siRNA), RNA interference (RNAi), microRNA (miRNA), and messenger RNA (MRNA).
- RNA-Based Therapeutics and Vaccines
New Technologies Are Emerging to Overcome Challenges Associated with Toxicity and Drug Delivery.
- ADC Separation Using a Mixed Mode Cation Exchange Chromatography Step in a mAb Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of antibody drug conjugate separation using a mixed mode cation exchange chromatography step.
- Intensified Polishing Using Single-pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
The bioprocessing industry is interested in Next Generation Processes with higher flexibility, lower costs, and higher product quality.
- Eshmuno® CMX Application Note on Glycovariant Separation Including for COVID-19
The aim of this technical note is to provide a description of the capture and subsequent purification of glycoproteins.
- Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of a CEX chromatography step in a mAb process.