Merck
HPLC pufferek
Halom puffer só kristályok
A pufferek egy gyenge sav és konjugált bázisának, vagy egy gyenge bázis és konjugált savának oldatai. Az analitikai kémiában a puffereket általában a fordított fázisú nagy teljesítményű folyadékkromatográfiában (RP-HPLC) használják, amikor a minta savas vagy bázikus funkciós csoportokat tartalmaz. A pufferek mérséklik a hidrogén/hidrónia és a hidroxidionok hatását, ezáltal csökkentik a pH-ingadozást.   
  • Mobilfázis-pufferek
  • <.a href="#Factors-to-be-Considered-While-Choosing-a-HPLC-Buffer">Factors to be Considered-While-Choosing-a-HPLC-Buffer
Kapcsolódó források
  • Brochure: LC-MS Resource Guide
    A Comprehensive Portfolio for Consistent Results in Routine and Advanced LC-MS applications
  • HPLC módszerátviteli számológép
    Könnyen átviheti a módszert a HPLC-oszlopok között (skálázás a mikrofurat és a preparatív tartomány között), a 2 oszlop mérete és az aktuális módszertani feltételek alapján.
Mobil fázisú pufferek
A pufferek megfelelő kiválasztása a pufferfajták, az ionerősség és a pH tekintetében a legkritikusabb lépés az RP-HPLC módszerfejlesztés során ionos analitok esetében. Az ionos analit visszatartását az RP-HPLC-ben alapvetően befolyásolja a mozgófázis pH-ja. Ezért a mobilfázis pH-jának szabályozása az RP-HPLC-ben az egyik legfontosabb paraméter a hatékony analit-elválasztáshoz.
A szilícium-dioxid-alapú oszlopokon végzett fordított fázisú elválasztások tipikus pH-tartománya 2 és 8 között van. A puffer pKa értékének közel kell lennie a kívánt pH-hoz, mivel a pufferek pKa értéküknél szabályozzák legjobban a pH-t. Ökölszabályként ideális olyan puffert választani, amelynek pKa értéke <2 egységgel nagyobb, mint a kívánt mobilfázis pH-ja. HPLC minőségű puffereket kínálunk széles pH-tartományban, minden laboratóriumi kromatográfiás követelményhez.
A HPLC-puffer kiválasztásakor figyelembe veendő tényezők
Kémiai tisztaság.
A mobilfázis adalékanyagok (pufferek, sók, savak és bázisok) minőségét a HPLC-kísérletben használt szerves oldószerekkel együtt a detektor érzékenységéhez és az elúciós protokollhoz kell igazítani. Az optimális kromatográfiához kiváló minőségű oldószerek és reagensek használata ajánlott.
Kémiai kompatibilitás
A puffer összetételét a mobilfázis pH-jával együtt az oszlopház anyagával és az állófázis jellegével összhangban kell megválasztani. Ezáltal elkerülhető az oszlop hardverének és ágyának károsodása.
Pufferoldhatóság
A puffer alapvetően teljesen vízoldható legyen, és ne csapódjon ki. A puffer koncentrációját gondosan kell megválasztani, hogy elkerülhető legyen a csapadék kicsapódása magasabb koncentrációknál, amikor a puffer a szerves oldószerrel keveredik. Ha elhanyagoljuk, ez működési problémákat okozhat a szivattyúkban és a HPLC-oszlop eltömődését idézheti elő.
Puffer erőssége
Az állófázissal gyenge kölcsönhatást mutató eluens csak a gyengén kötött analiteket képes eluálni az oszlopról, míg az erős kölcsönhatás az erősen kötött mintamolekulák eluálását okozza. A különböző oldószerek elúciós vagy oldószererőssége az alkalmazott állófázis típusától függ. Az elúciós erősség után a puffer viszkozitása és UV-abszorbanciája játszik fontos szerepet a HPLC-elemzésekre való alkalmasság szempontjából. 