Tisztítás és csapda
A purge and trap technika az illékony szerves vegyületeket (VOC) tartalmazó mintán keresztül inert gázt juttat egy adszorbens csapdába. A VOC-okat ezután a csapdából deszorbeálják a melegítéssel, majd az analitot a GC-oszlopra juttatják. Minimális mintakezelés mellett ez a technika megbízható és reprodukálható eredményeket biztosít.
A purge and trap módszer ideális a VOC-k vízből, talajból és iszapokból történő kivonására és koncentrálására. Az adszorbenssel töltött csapda (purge trap) lehetővé teszi a VOC-ok koncentrálását a mintából, miközben a vízgőz kezelése a purge lépés vagy a deszorpciós lépés során (készülékfüggő) alacsony ppb (parts per billion) kimutatási határértékek elérése érdekében történik.
Ezt a technikát rutinszerűen alkalmazzák a környezeti monitorozásban, az élelmiszerekben lévő aromák és a testnedvekben lévő toxikus vegyületek elemzésében.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Gas Chromatography - Tools for Your Workflow
We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
Purge-traps
A purge és trap analízishez a csöveket általában több ágynyi adszorbens anyaggal töltik meg, hogy a poláris, nem poláris, nagy és kis molekulatömegű vegyületek széles skáláját tudják egyetlen csőben csapdába ejteni. A csapda minden egyes ágya védi a következő aktív ágyat azáltal, hogy megakadályozza a vegyületek erős adszorpcióját.
Üvegeszközök és tartozékok a tisztító- és csapdaelemzéshez
A tisztító- és csapdaelemzéshez számos tartozékot és üvegeszközt kínálunk, többek között Luer lock csatlakozókat, frit nélküli tisztító mintavevők, mintavevő szelepeket, Hamilton<<<® syringek, Thermogreen® LB-1 septa, férfi Luer lock csatlakozók, gázmintavevő izzók, PTFE Stopcock dugók, tűs öblítő üvegáruk és tűs öblítőcsövek.