Mikrobiológiai elemzés
A mikrobiológiai élelmiszer- és italvizsgálat a mikroorganizmus-szennyezettség szintjének meghatározása a gyártási folyamat során és a végső fogyasztói termékekben. A mikrobiológiai vizsgálatok során biokémiai és molekuláris módszereket alkalmaznak a termékben lévő mikroorganizmusok kimutatására, azonosítására vagy számbavételére.
Kiemelt kategóriák
Fedezze fel a kiváló minőségű mikrobiális táptalajokat. Válasszon a dehidratált vagy a használatra kész változatok közül, amelyek megfelelnek az ipari szabványoknak és a szabályozási követelményeknek.
Tárja fel a különböző elveken alapuló, sokoldalú légmintavevő készülékeket a személyre szabott technológiai megoldásokhoz. Élelmiszerekhez, tisztaszobákhoz, veszélyes területekhez és más célokra tervezték.
A higiéniai monitorozás olyan módszerekkel ellenőrzi a fertőtlenítési rutin hatékonyságát, mint az ATP-vizsgálat, a NAD-vizsgálat, a fehérje-vizsgálat vagy a tamponmintavétel az élelmiszer- és ital HACCP-hez és a kannabisz mikrobiológiai vizsgálatához.
A mikrobiológiai vizsgálatok fontossága az élelmiszerekben és italokban
Az élelmiszerbiztonsági és szabványosítási törvény iránymutatásai segítenek az élelmiszer- és italgyártóknak fenntartani a termékbiztonságot és a minőséget. A kórokozók és az élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusok azonosítása az élelmiszer-mikrobiológia alapvető fontosságú része a fogyasztók biztonságának biztosítása, a márkaszentség meggyalázásának megelőzése és a sikertelen ellenőrzéseket vagy az ételmérgezés kitörését követő költséges kárenyhítés minimalizálása érdekében. A mikrobiológiai vizsgálati programban figyelembe veendő kulcsfontosságú tényezők közé tartozik a vizsgálat gyakorisága, a vizsgálathoz ideális termelési szakasz, a mátrix vagy a termék összetétele, a célzott romlást okozó organizmus és a vizsgálati módszerek.
Az élelmiszer-előállítás során bekövetkező bakteriális és gombás szennyeződések különböző élelmiszer eredetű betegségekkel hozhatók összefüggésbe, amelyek tünetei az enyhe hányingertől a súlyos gyomor-bélrendszeri mérgezésig és a halálig terjednek.
Az italok mikrobiális romlásának szűrése szintén alapvető fontosságú a biztonságos italok forgalomba hozatalának biztosításához.
A romlás okozta veszteségek költségesek lehetnek az italgyártók számára, függetlenül attól, hogy az összetevőket vagy a készterméket érintik-e. Még súlyosabb következményekkel járhat, ha a romlott végtermék a piacra kerül. A romlott termék és annak visszahívása miatt keletkező pénzbeli veszteségen kívül a vásárlók bizalma és a márka imázsa is súlyosan romolhat.
Microbiological QA/QC applications in food and beverage-testing
A mennyiségi és minőségi mikrobiológiai vizsgálatok jelentősen hozzájárulnak az élelmiszerek azonosításához és az élelmiszer eredetű betegségek kitöréséhez. Ezek a rutinvizsgálatok felhasználhatók az elsődleges ellenőrzési módszerek, például a HACCP-rendszer (Hazard Analysis and Critical Control Point - veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok) validálására. A rutin mikrobiológiai megoldások a teljes gyártási folyamatot lefedik a termékek QA/QC elemzéséig, miközben biztosítják a szabályozási előírásoknak való megfelelést. Ezek közé tartoznak:
- Higiéniai monitoring a levegő, a felületek és a személyzet mikrobiológiai elemzéséhez (HACCP-menedzsment és ATP-vizsgálat)
- Vízvizsgálat
- Patogénvizsgálat
- Indikátororganizmusok vizsgálata
- Romlást okozó szervezetek vizsgálata
Élelmiszerromlás-mikroorganizmusok
Az élelmiszerromlást, amelyet gyakran a textúra, az íz vagy a tápérték romlásáról ismernek fel, élesztőgombák, penészgombák és baktériumok okozhatják. Kétféle élesztő okozhat romlást. A valódi élesztő a cukrot metabolizálja, és az erjedésnek nevezett folyamat során alkoholt és szén-dioxid gázt termel. A hamis élesztő a magas cukor- vagy savtartalmú élelmiszerek felületén száraz filmként jelenik meg. A penészgomba az élelmiszereken látható, mivel a penészgombásodás fonalakból alakul ki. Egy gyártóüzemben a mikrobiális expozíció visszaszorítása állandó kihívást jelent, mivel a penészspórák a levegőben lebegve kereshetnek megfelelő körülményeket az újbóli szaporodáshoz. Az élesztő és a penész megtalálható a magas savtartalmú élelmiszereken, például a gyümölcsökön és a savanyúságokon, míg a baktériumok az alacsony savtartalmú élelmiszereket, például a húst és a zöldségeket kedvelik. Különböző spóraképző vagy nem spóraképző baktériumok is okozhatnak romlást.
Veszélyes élelmiszer eredetű megbetegedéseket gyakran okoznak opportunista bakteriális kórokozók, például a Salmonella, amely baromfihúsokon, húsokon vagy tojásokon is túlélhet; E. coli, amely a marhahúst és a zöldségeket szennyezi; és a Listeria, amely elsősorban a tejtermékeket és a hosszú eltarthatósági idejű készételeket érinti.
Élelmiszer-mikrobiális-vizsgálati követelmények
Az élelmiszer-feldolgozás, -gyártás és -minőség-ellenőrzés megköveteli a folyamaton belüli vizsgálatot bizonyos mikroorganizmusok tekintetében. A követelmények iparáganként eltérőek, az egyes élelmiszer- és italtípusok romlási paramétereitől függően. A termék romlandósága általában meghatározza, hogy hagyományos vagy gyors vizsgálati módszerekre van-e szükség. A hagyományos módszerek általában magukban foglalják a minták lemezes tenyésztését és tenyésztését a mikrobák azonosítása céljából. A gyors módszerek molekuláris szondákat használnak a mikrobiális DNS-jelek kimutatására, és alternatív módszereknek minősülnek, ha az USDA, az FDA, az ISO vagy más szabványok nem írják le őket külön. A gyors módszereket gyakran előnyben részesítik, ha az élelmiszerminták felszabadításához rövidebb elemzésre van szükség, különösen a hús és más, rövid eltarthatósági idejű élelmiszerek esetében. Az alternatív módszerek akkor alkalmazhatók, ha az ISO 16140 vagy az AOAC nemzetközi iránymutatásai szerint validálták és a megfelelő regionális kormányzat elfogadta őket.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
- Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
- A Baird Parker Agar a Staphylococcus aureus izolálására, feltételezett azonosítására és megszámlálására szolgál élelmiszerekből, takarmányokból és gyógyszeripari termékekből.
- Find E. coli testing solutions, regulatory support, and lab efficiency services for food and beverage safety.
- Plant-based vegetable peptones are strictly of non-animal origin, so they pose no risk of carrying animal and human diseases such as BSE into fermentations and produced materials.
- Mindent látni (28)
Kapcsolódó protokollok
- Általános útmutató az Enterobacteriaceae kimutatására és számbavételére az élelmiszerekben az EN-ISO 8523:1991 és az EN-ISO 4832:1991 szabvány szerint.
- A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben tette közzé a felülvizsgált EN ISO 21528-1 és EN ISO 21528-2 szabványokat.
- Az EN ISO 6579-1 szabvány meghatározza a Salmonella spp. kimutatását emberi fogyasztásra szánt, állati takarmányban és környezeti mintákban.
- Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
- Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
- Mindent látni (9)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com