Merck
Laboratóriumi koncentrációs eszközök
A downstream elemzések megkövetelik, hogy a fehérjék, nukleinsavak, vírusrészecskék és más biomolekulák natív formájukban, megfelelő koncentrációban oldódjanak. Az ultraszűrési módszerek a biológiai vagy környezeti minták kíméletes és hatékony koncentrálására használhatók a felesleges folyadék vagy puffer eltávolításával. Számos ultraszűrő eszköz áll rendelkezésre a fehérjék és más biomolekulák gyors, magas visszanyerési értékkel történő koncentrálására. 
  • Centrifugális szűrők fehérjék, antitestek és egyéb biomolekulák koncentrálásához (< 0.5 ml - 70 ml térfogat)
  • Keverőcellák nagy térfogatú fehérje-, antitest-, biológiai és környezeti minták koncentrálásához (50 ml - 800 ml térfogat).nbsp;térfogat)
  • Klinikai minta koncentrátorok szérum, plazma, vizelet és egyéb klinikai minták koncentrálásához
Centrifugális szűrőberendezések fehérjekoncentrációhoz
A centrifugális ultraszűrőberendezések a centrifugális erőt használják az oldott anyagok és folyadékok kíméletes áthajtására egy félig áteresztő membránon, hogy a fehérjék, antitestek és más biomolekulák gyors koncentrációját biztosítsák kis és közepes térfogatú mintákban.
Microcon® centrifugális szűrők
Egyszerűen és hatékonyan koncentrálja és sótalanítja a peptidek, fehérjék és genomi DNS oldatait az alacsony kötődésű Ultracel szűrővel.sup>® regenerált cellulóz (RC) vagy Biomax® PES membránokkal bármilyen centrifugával, amely képes 1.5 ml-es csövek befogadására alkalmas.
  • ≤ 0.5 ml mintatérfogat
  • Típusos >95%-os visszanyerés, még híg oldatok esetén is
  • Visszaforgatás a visszanyerés maximalizálása érdekében, még a legkisebb minták esetén is
  • A szűrlet vagy a koncentrált minta kényelmes tárolása szabványos mikrofúziós csőben
  • Koncentrációs faktorok akár 100X
Ultrafree® centrifugális szűrők
Ultrafree.sup>®-MC és Ultrafree®-CL centrifugális szűrők eltávolítják a részecskéket és csapadékot a vizes és egyes oldószeres mintákból. Ezek a gyors szűrőegységek nagymértékben reprodukálható teljesítményt nyújtanak a minták visszanyeréséhez.
  • 0.5 ml - 2 ml mintatérfogat
  • Fehérje- és nukleinsavoldatok tisztítása, szűrése és sterilizálása
  • Nagy visszanyerést biztosító Durapore® (PVDF) és hidrofil PTFE membránok
  • Öt különböző pórusméret 0,1-től 5-ig.0 µm
  • Szteril és nem steril opciók
  • Gyors szűrés és nagymértékben reprodukálható teljesítmény
Amicon®Ultra centrifugális fehérjekoncentrátorok
Amicon® Ultra centrifugális szűrők gyors mintafeldolgozást biztosítanak, és az ultraszűrés révén elősegítik a magas mintanyerést, még híg minták esetén is. Az Amicon® Ultra centrifugális szűrők egyedülálló tulajdonságai a leggyorsabb és leghatékonyabb koncentrációt biztosítják az érzékeny downstream alkalmazásokhoz.
  • 0.5 ml - 15 ml mintatérfogat
  • >90%-os minta visszanyerés alacsony kötődésű Ultracel® regenerált cellulóz (RC) membránnal és polipropilén házzal
  • /li>
  • Gyors feldolgozási idő (10-30 perc)
  • Deadstop technológia megakadályozza a szárazra pörgetést
  • A fordított centrifugálás lehetővé teszi a fehérjék visszanyerésének maximalizálását, különösen kis hígítású minták esetén, a pipettázási hibák bevezetése nélkül
Centricon®Plus-70 centrifugális szűrők
A Centricon® Plus-70 centrifugális szűrőt vizes biológiai oldatok gyors feldolgozására tervezték 15 és 70 ml közötti térfogatokban. A Centricon® szűrők a legtöbb 70 ml-es oldatot mindössze 25 perc alatt 350 μL-re koncentrálják. A minták koncentrációja jellemzően az 50X és 200X közötti tartományban történik, a minta típusától és a kiindulási mintatérfogattól függően. Ezek az egységek kényelmes alternatívát jelentenek a dialízis, a liofilizálás vagy a kicsapási technikák helyett.
  • 15 ml - 70 ml mintatérfogat
  • >90%-os tipikus visszanyerés
  • Alacsony visszatartási térfogat
  • Polipropilén ház minimalizálja a kötődést
  • /li>
  • A valódi holtpont megakadályozza a szárazra pörgetést
  • Kromatográfiás oszlop eluátumainak koncentrálása és sótalanítása
  • Monoklonális antitestek koncentrálása
  • Monoklonális antitestek koncentrálása
  • Fehérjék vagy vírusok koncentrálása tenyésztési felülúszóból
  • Szöveti homogenátumok és sejtlizátumok sűrítése
Kevert sejtek nagy mintamennyiségű koncentráláshoz/h2>
A kevert cellák nagy áramlási sebességű, nyomás alatti ultraszűrést (pUF) alkalmaznak nagy mintamennyiségek feldolgozására a fehérjék, vírusrészecskék és más biológiai és környezeti minták gyors koncentrálásához.
Amicon® keverőcellák
Amicon® keverőcellák nagy áramlási sebességet biztosítanak akár 10%-os makroszolút koncentrációjú oldatokkal, és alkalmasak gyors koncentrálásra vagy sóeltávolításra, majd koncentrálásra ugyanabban az egységben. A fehérjekoncentráláshoz a gáznyomást közvetlenül az ultraszűrő cellára alkalmazzák. A membrán névleges molekulatömeg-határértéke (NMWCO) feletti oldott anyagok a cellában maradnak, míg a víz és a határérték alatti oldott anyagok a szűrletbe és a cellából távoznak.
  • Három különböző méretben 50 ml és 400 ml közötti térfogatok kezelésére, opcionális külső 800 ml-es tartály a nagyobb kapacitás érdekében
  • Az Ultracel® RC (regenerált cellulóz), Biomax® PES (polieterszulfon) vagy Durapore anyagokkal használható.sup>® PVDF membránok ultraszűrő korongjaival
  • Koncentráljon, diafilterezzen és cseréljen puffereket makromolekulás oldatokhoz, beleértve a fehérjéket, enzimeket, antitesteket és vírusokat
  • Kíméletes mágneses keverés minimalizálja a koncentrációs polarizációt és a nyírási denaturációt.
  • Minden keverőcella autoklávozható
  • Nagy áramlási sebességű, akár 10%-os makrooldatkoncentrációjú oldatokkal
Olvadékálló keverőcellák
Az oldószerálló keverőcellák/h3>
A Millipore® oldószerálló keverőcella rozsdamentes acélból és boroszilikát üvegből készült az oldószerekkel való kompatibilitást igénylő alkalmazásokhoz. Úgy tervezték, hogy gyors és hatékony módszert kínáljon akár 300 ml-es minták koncentrálására vagy sótalanítására nagy nyomás alatt.
  • 75 mL - 300 mL mintatérfogat
  • Protein sótalanítási, tisztítási és koncentrálási alkalmazások szerves oldószerekkel
  • Boroszilikát üveghenger és PTFE komponensek a széleskörű kompatibilitás érdekében
  • Autoklávozható a helyére helyezett membránnal
  • A felső lemeznyílás szétszerelés nélkül biztosít hozzáférést a tartalomhoz
  • /li>
  • Néhány alkatrész a könnyű tisztítás és összeszerelés érdekében
Klinikai mintakoncentráció
Centrifree® centrifugális szűrők
A Centrifree® szűrőt a klinikai laboratóriumok számára tervezték. Ezek az eszközök gyorsan és hatékonyan választják el a szabad és a fehérjékhez kötött mikroszolútumokat a szérum, plazma és más biológiai minták kis térfogatában (0,15-1,0 ml) ultraszűréssel. A pontos elválasztás percek alatt történik hígítás, a fiziológiai pH, az ionösszetétel vagy a nem kötött mikrosolút koncentrációjának megváltozása nélkül. Ezek az eszközök alacsony adszorpciós képességű hidrofil membránokat és lágyítószer nélküli O-gyűrűket tartalmaznak a kiváló visszanyerés érdekében.
  • 0,15 ml - 1.0 ml mintatérfogat
  • A szabad és a kötött mikroszolút elválasztása szérumban, plazmában és más biológiai mintákban
  • A szabad terápiás gyógyszerek, tesztoszteron, tiroxin stb. meghatározása.
  • Megkötési vizsgálatok
  • Új gyógyszerek vizsgálata
  • Deproteinizálás
Minicon® statikus koncentrátorok klinikai mintákhoz
A Minicon® koncentrátorok nem steril, eldobható, több lyukú ultraszűrő eszközök, amelyeket makromolekulák koncentrálására terveztek klinikai mintákban, például vizeletben, agy-gerincvelői folyadékban (liquor) vagy más biológiai oldatokban. A koncentrátorokat, amelyek nem igényelnek kiegészítő berendezést és felügyelet nélkül is működtethetők, világszerte használják kutatók és klinikai laboratóriumok a későbbi vizsgálatok érzékenységének növelését előkészítő lépésként.
  • 2.5 ml - 5 ml klinikai mintatérfogat
  • A vizelet és az agy-gerincvelői folyadék koncentrálása a rendellenes vagy kóros állapotokat jelző fehérjék felerősítésére az elektroforézissel vagy immunelektroforézissel történő elemzés előtt (pl., Bence Jones-fehérjék a vizeletben)
  • Statikus koncentrátor, amely nem igényel tartozékokat
  • Az abszorbens az oldószert és a sókat ultraszűrőn keresztül húzza, koncentrálva a mintát