Milli-Q® Benchtop laboratóriumi víztisztító rendszerek
Az Ön végső laboratóriumi vizes élménye: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultratiszta és tiszta víztisztító rendszer
A Milli-Q® Lab Water Solutions asztali vízrendszerek portfóliója tiszta és ultratiszta rendszereket egyaránt tartalmaz, amelyek bármely laboratórium igényeinek megfelelnek. Az érzékeny QC-elemzésektől kezdve a pufferelőkészítésen át az üvegeszközök öblítéséig, ez a kompakt rendszerekből álló kollekció az Ön laboratóriumának minden igényét kielégíti. Szakembereink segítenek Önnek megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő víztisztítási megoldást a következők tekintetében:
|
|
|
Melyek a különböző laboratóriumi vízminőségek?
A laboratóriumi vízminőségeket minőségi szabványok határozzák meg, mint például az ASTM vagy az ISO 3696, amelyek segítenek biztosítani, hogy az adott alkalmazásokhoz a megfelelő vízminőséget használják. A szabványok az előállítás költségeit is figyelembe veszik, mivel az 1. típusú ultratiszta víz előállítása drágább, mint a 2. vagy 3. típusú tiszta vízé.
Az 1. típusú ultratiszta víz ionmentes (fajlagos ellenállás 18,2 MΩ-cm), alacsony teljes szerves szén (TOC) tartalommal. Az ultratiszta víz érzékeny laboratóriumi alkalmazásokhoz ajánlott, például fejlett analitikai technikákhoz (pl. HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS), molekuláris biológiai alkalmazásokhoz (pl. PCR, szekvenálás), valamint pufferek és táptalajok készítéséhez emlőssejtek tenyésztéséhez.
A 2-es típusú tiszta víz általános laboratóriumi felhasználásra ajánlott, például pufferek, reagensek és táptalajok készítéséhez, valamint más berendezések (pl. 1-es típusú rendszerek, klinikai analizátorok, mosogatógépek, stabilitásvizsgálati kamrák stb.) tápanyagaként. A 2. típusú rendszereink környezetbarát Elix® elektrodeionizációs (EDI) technológiát tartalmaznak, amely állandó minőségű tiszta vizet állít elő, miközben nincs szükség veszélyes kémiai regenerálási eljárásokra, költséges gyantákra, DI-patronok cseréjére és lágyítók hozzáadására.
A 3-as típusú víz a legalacsonyabb vízminőségű víz, amelyet fordított ozmózissal (RO) állítanak elő. Az RO-víz nem kritikus laboratóriumi alkalmazásokhoz ajánlott, mint például üvegeszközök öblítése, fűtőfürdők, autoklávok, valamint az 1. típusú vízrendszerek tápanyagaként.
A klinikai laboratóriumi reagensvíz (CLRW) megfelel a Klinikai és Laboratóriumi Szabványügyi Intézet (CLSI®<<) irányelvben meghatározottaknak, amely meghatározza a klinikai laboratóriumok víztisztaságát (fajlagos ellenállás > 10 MΩ-cm; TOC < 500 ppb; baktériumok < 10 cfu/mL; részecskeszűrés > 0.22 μm).
Térkímélő és rugalmas lehetőségek - a telepítéstől az adagolásig
Padon álló rendszereinket úgy terveztük, hogy értékes laboratóriumi helyet takarítsanak meg, sokoldalú telepítési, tárolási és adagolási lehetőségeket biztosítva. Legújabb Milli-Q® IQ, IX és EQ sorozatú rendszereink csak a vékony POD adagolót igénylik a padon vagy a falra szerelve. A kompakt tisztítóegység és tartály a pad alá, a falra vagy a kettő kombinációjára is integrálható, az Ön igényeinek megfelelően.
A több felhasználási pontot igénylő laboratóriumok számára több adagoló csatlakoztatható egy Milli-Q® IQ vagy Milli-Q® IX rendszerhez, a POD-ok között akár 5 m is lehet. Így a távoli padokban - vagy akár egy másik laboratóriumban - dolgozó tudósok is hozzáférhetnek a tisztított vízhez. Ezen kívül számos termelési áramlási sebesség és tartályméret opció áll rendelkezésre, hogy a laboratórium igényei teljes mértékben kielégíthetők legyenek.
A digitális szolgáltatások egyszerűsítik a vízrendszerek gondozását és biztosítják a termelékenységet
A MyMilli-Q™ platform egy egyedülálló online megoldás, amely leegyszerűsíti a Milli-Q® vízrendszer gondozását, és támogathatja a maximális laboratóriumi termelékenységet. Íme néhány feladat, amelyet egyszerűen a MyMilli-Q™ fiókjába bejelentkezve elvégezhet:
|
|
|
Ezekkel az időtakarékos funkciókkal előnyösek lesznek Önnek:
|
|
Plusz, a MyMilli-Q™ Remote Care online felügyeleti és szerviz funkció előfizetésével (elérhető a Milli-Q® IQ és Milli-Q® IX sorozatú rendszerekhez), Ön a következők előnyeit élvezheti:
- Online hozzáférés a rendszeréhez és adataihoz
- Automatikus értesítések., e-mailben vagy SMS-ben, riasztás vagy riasztás esetén
- Gyorsabb szervizelés a távoli diagnosztika és javítás lehetőségével
- Egyszerűsített adatkezelés./b> és fejlett nyomonkövethetőség a könnyített auditálási és akkreditációs folyamatok érdekében
MyMilli-Q™ Digital Services minden olyan rendszerhez rendelkezésre állnak, amelyre garanciát vállalnak vagy amelyre vonatkozik a Milli-Q® szervizterv.
Zöldebb vízrendszerek
A laboratóriumi víztisztítás környezeti hatásának csökkentése érdekében a Milli-Q® vízrendszerek és eljárások egyre fenntarthatóbbá válnak. Íme néhány módszer, amellyel az újabb generációs Milli-Q® vízrendszerek támogathatják laboratóriumát a nagyobb fenntarthatóság elérésében:
- Víztakarékos tisztítási technológiák
- Energiatakarékos kialakítás és rendszerjellemzők
- csökkentett vegyszerhulladék
- Higanymentes UV-lámpák
- zöldebb csomagolás
- Papírmentes adatkezelés
- Távoli diagnosztika és szolgáltatások
Tudja meg, hogy a Milli-Q® vízrendszerek hogyan segíthetik laboratóriumát a zöldebbé váljon.
Kapcsolódó források
Tech cikk: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure &; Pure Lab Water Purification System
Technikai cikk: Milli-Q® IQ 7000 ultratiszta vízrendszer
Tech cikk: Milli-Q® IX tiszta laboratóriumi vízrendszer
Tech cikk: EN ISO 11133 és a mikrobiológiai táptalajok előállításához és teljesítményvizsgálatához használt víz
Hasonló videók