Merck
KezdőlapProductsIpari mikrobiológiaÉletképes légmintavevők
Életképes légmintavevők
Három aktív levegőmintavevő MAS-100 NT®
A légmintavétel a hatékony környezeti monitoringprogramok kulcsfontosságú eleme, amely biztosítja, hogy a kritikus területek, például a termelési területek és az egészségügyi létesítmények megfeleljenek a mikrobiális határértékekre vonatkozó követelményeknek. 
Míg a passzív légmonitorozás a levegő mennyiségi elemzéséhez ülepítőlemezeket használ, az aktív légmonitorozáshoz mikrobiális légmintavevő készülék használata szükséges. A levegőmintavevők egy ismert mennyiségű levegő mikroorganizmusait egy táptalajra ütik.
Légmintavevőink különböző elveken alapulnak, lehetővé téve az Ön igényeinek megfelelő technológia kiválasztását. Kifejezetten az élelmiszer- és italipar, robbanásveszélyes területek, tisztatermek és izolátorok, valamint sűrített gázok megfigyelésére tervezett termékeket kínálunk. Könnyen kezelhető felügyeleti rendszereinket számos környezetfelügyeleti igényre terveztük.
MAS-100 ® mikrobiális levegőmintavevő család a környezeti levegő és a sűrített gázok aktív életképes levegőmintavételéhez.
Mikrobiális légmintavevők környezeti levegőhöz és sűrített gázokhoz
A MAS-100® sorozat egy teljes és pontos rendszer a környezeti levegő megbízható és egyszerű ellenőrzéséhez. A MAS-100® sorozat az Anderson impaction elvén alapul, és ülepedő lemezeket vagy kontaktlemezeket használ.
A MAS-100® műszercsalád különböző alkalmazásokhoz dedikált műszerekből áll, mint például:
  • A hordozható, akkumulátoros mikrobiológiai levegőmintavevők MAS-100 NT® szűrővel vagy anélkül, valamint a megfelelő robbanásbiztos változat (MAS-100 NT Ex).sup>® szűrővel vagy anélkül), valamint a MAS-100 VF az ISO 5 fokozatú tisztaterekben való használatra készült.
  • A MAS-100 Eco® egy egyszerűen használható, élelmiszer- és italipari felhasználásra tervezett készülék.
  • A MAS-100 ISO NT® és a MAS-100 ISO MH® izolátorokba vagy RABS-okba történő fix telepítésre készült, akár négy mintavételi helyre.
  • A MAS-100 Atmos® egy hordozható, elemmel működő és rendkívül könnyen használható mikrobiológiai sűrített gázmintavevő, amely sűrített levegő, nitrogén, szén-dioxid és argon pontos mintavételezését biztosítja.
RCS® high Flow Touch kézi mikrobiológiai levegőmintavevő környezeti levegőhöz és sűrített gázokhoz
RCS® CENTRIFUGÁLIS LEVEGŐSZEMCSAPOLYÁK AMBIENS LEVEGŐ ÉS Sűrített GÁZOK SZÁMÍTÁSÁHOZ
Az RCS® sorozat ismert a biztonságos és megbízható környezeti ellenőrzésre az élelmiszer-, az orvosi és a gyógyszeriparban. Az RCS® nagy áramlású érintős mikrobiológiai levegőmintavevő nagy felbontású színes érintőképernyővel, intuitív szoftverrel és ergonomikus kialakítással rendelkezik, amely maximális megbízhatóságot biztosít a környezeti levegő és a sűrített gázok agarcsíkok segítségével történő monitorozásához.
  • Az RCS® high flow touch kézi levegőmintavevő nagy felbontású színes érintőképernyővel és intuitív szoftverrel rendelkezik a maximálisan egyszerű használat érdekében. A műszer sűrített gázok vizsgálatára is képes a sűrített gázadapterünk használatával.
  • RCS® sűrített gázadapter a sűrített gázok mikrobiológiai monitorozására is lehetőséget ad. Könnyen átállítható az életképes levegő vizsgálatáról a sűrített gáz vizsgálatára.
Minden RCS® mintavevő a Reuter szerinti centrifugális impaction elvét alkalmazza, és a következő kulcsfontosságú előnyöket biztosítja:
  • Kíméletes impregnálási sebesség
  • alacsony turbulencia és szabályozott légáramlás
  • A mikroorganizmusok egyenletes eloszlása
  • Nincs az agar helyi kiszáradása
  • Komplett rendszer szabványosított agarmédiumokkal
  • Autoklávozható mintavevő fej
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2