Szénhidrátok a kutatáshoz
A szénhidrátok létfontosságú szerepet játszanak az élő szervezetek biokémiájában, mivel kulcsfontosságú tápanyagként és elsődleges energiaforrásként szolgálnak. A szacharidoknak is nevezett szénhidrátok szerkezetük és méretük alapján négy csoportba sorolhatók:
- Monoszacharidok, például glükóz, fruktóz és fucose, egyetlen cukormolekula.
- Diszacharidok, mint például laktóz és sucrose, két monoszacharid összekapcsolásával jönnek létre.
- A 3-9 monoszacharidból álló oligoszacharidok a sejtmembránok fontos összetevői, és döntő szerepet játszanak a sejtek jelátvitelében.
- A több mint 9 monoszacharidból álló poliszacharidok közé tartoznak a keményítő, dextrán, és cellulose, amelyek a növények és állatok energiatartalékaként szolgálnak.
- A lippopoliszacharidok olyan poliszacharidok, amelyek túlnyomórészt gram-negatív baktériumokban találhatók. Jellemzően immunválasz-kutatásra, gyógyszer/vakcina fejlesztésre, szepszis modellezésére & metabolikus, autoimmun és rákterápiára használják őket.
Kiváló minőségű szénhidrátok széles választékát kínáljuk a metabolizmus, a glikobiológia/glikomika, a mikrobiom és a táplálkozási kutatások számára. Akár a betegségek biokémiáját tanulmányozza, akár új gyógyszereket fejleszt, akár az immunválaszok mechanizmusait vizsgálja, vagy bármilyen más olyan kutatást végez, amely megbízható és tiszta szénhidrátokat igényel, termékeink tökéletes választásnak bizonyulnak kutatási igényei támogatására.
Szénhidrátok a sejtkultúrában
A szénhidrátok létfontosságú szerepet játszanak a sejtek energiaellátásában, ezért a sejtkultúra tápközegek alapvető összetevői. A sejttenyésztő médiumokban leggyakrabban használt cukrok a glükóz és a galaktóz, de a maltóz és a fruktóz is biztosíthat energiát. A piruvát egy másik fontos energiaforrás, amely szintén szerepel egyes médiakészítményekben. Továbbá termékeinket széles körben használják kiegészítőként a sejttenyésztő médiumokban, és alapvető építőkövek a glikánok és glikokonjugátok szintéziséhez.
Szénhidrátok a glikobiológiában
A glikobiológusok a szénhidrátokat a sejtek felismerésének, jelátvitelének és energiatárolásának tanulmányozására használják. A szénhidrátokat a glikoproteinek elemzésére is felhasználják, amelyek számos biológiai rendszerben fontos szerepet játszanak. A szénhidrátok kutatásaikban való felhasználásával a tudósok betekintést nyerhetnek a glikobiológia összetett világába, és hozzájárulhatnak az orvostudomány fejlődéséhez.
Szénhidrátok a metaboliomikában
A metaboliomika az anyagcsere-folyamatok során keletkező kismolekulákat vizsgálja, beleértve a szénhidrátokat is. A szénhidrátok tanulmányozása olyan technikákkal, mint az LC-MS és az NMR, betekintést nyújthat a szénhidrát-anyagcsere zavaraiba olyan betegségekben, mint a cukorbetegség, a hipoglikémia és a metabolikus szindróma. Ennek megértése segíthet a kapcsolódó állapotok új terápiáinak kifejlesztésében.
Szénhidrátok a mikrobiom kutatásában
A szénhidrátok nélkülözhetetlenek a bélmikrobióta számára, amely létfontosságú szerepet játszik a különböző biológiai folyamatokban. A mikrobiomkutatók metagenomikai és metatranszkriptomikai technikákat alkalmaznak a szénhidrát-anyagcsere tanulmányozására, feltárva, hogyan befolyásolja a táplálkozás a mikrobiom összetételét és annak hatását az emberi egészségre. A szénhidrátokból származó prebiotikumok elősegítik a hasznos bélbaktériumok szaporodását, és létfontosságúak az egészséges bélrendszer szempontjából.
Szénhidrátok a táplálkozáskutatásban
A szénhidrátok az agy és az izmok fő üzemanyagforrásaként szolgálnak, és számos más létfontosságú biológiai folyamat, például a sejtek jelátvitelének és az immunműködésnek is szerves részét képezik. A táplálkozáskutatás a szénhidrátoknak az olyan egészségügyi eredményekre gyakorolt hatását vizsgálja, mint a testsúly és a cukorbetegség kockázata. A tanulmányok az egyszerű és összetett szénhidrátokat, a napi beviteli ajánlásokat, a glikémiás indexet vizsgálják, és beavatkozásokat hoznak létre a különböző egészségügyi állapotokra.
Kapcsolódó termékforrások
- Flyer: Biochemicals for Chemical & Industrial Production
As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we give you full transparency into inventory and timelines. Choose from more than 300,000 high-quality, ready-to-use production materials in ton volumes.
- Flyer: Biochemicals for Vaccine and Viral Therapy R&D
Our consistently highquality reagents offer you the best immunity. Choose from an extensive range of buffers, surfactants, and carbohydrates in bench to bulk quantities to meet your exact needs and regulatory requirements.
- Flyer: Biochemicals for Pharmaceutical Research
As a world-leading chemistry and biochemistry partner, we don’t just sell products, we produce and use them ourselves. Our scrupulous process monitoring, strict production controls, and superior verification data, mean that you can expect the highest purity every time.
- Article: Lipopolysaccharides
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
- Article: Dextran and Related Polysaccharides
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.