Merck
Olefin-metatézis
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az olefin-metatézishez használt termékek folyamatosan bővülő, mindig innovatív portfóliójával segítsük Önt új határok elérésében. Ennek a célnak megfelelően az Umicore PMC-vel kötöttünk partnerséget, hogy a kémiai szintézishez használt olefin-metatézis-katalizátorok kiemelkedő választékát kínáljuk Önnek. Exkluzív együttműködésünk nem csak az Umicore Grubbs Catalyst® technológiájához biztosít közvetlen hozzáférést, hanem a fejlesztési szakértelmükhöz is. A milligrammoktól a több kilogrammos mennyiségekig gyors és megbízható ellátást élvezhet, a legjobb áron, az Umicore licencjogokkal együtt. Ezenfelül Ön a Nobel-díjas Robert Grubbs által támogatott, elkötelezett technikai útmutatást is élvezheti.  
Kiválasztott legjobb metatézisgyakorlatok
  • Figyeljen a koncentrációra: A keresztmetatézisreakciókat koncentráltan, a makrociklizációs reakciókat pedig hígítva futtassa.
  • Szegény oxigén: A Grubbs-katalizátor hozzáadása előtti inert gázzal történő gázmentesítés javíthatja a katalizátor élettartamát és hatékonyságát. A reakció közbeni gáztalanítás további előnye, hogy hatékonyan távolítja el az etilént a metatézisreakciókból, ahol az keletkezik.
  • Az oldószer kiválasztása: Vegyük figyelembe az oldhatóságot, és lehetőség szerint használjunk nem koordináló oldószereket, például ciklohexánt, toluolt vagy diklórmetánt.
  • A metatézisreakciók tervezésével és hibaelhárításával kapcsolatos további javaslatokért tekintse meg a Metatézis alkalmazási útmutatót
Egyszerű hozzáférés a Grubbs katalizátorhozsup>® technológiához
Érvezze a Grubbs Catalyst® technológiához való páratlan hozzáférést, és tapasztalja meg az exkluzív partnerségünk számos előnyét.
  • A metatéziskatalizátorok biztonságos ellátási lánca a milligrammos mennyiségektől a több kilogrammos mennyiségekig
  • Gyors K+F mennyiségek szállítása
  • Hozzáférés a Nobel-díjas Robert Grubbs által támogatott műszaki szakértelemhez
  • A felsorolt termékár tartalmazza az Umicore licencjogokat