Merck
Növényi kultúra médiumok
Növényi táptalajok növényi sejtek, szövetek és szervek tenyésztéséhez.
A növényi szövetek laboratóriumi termesztése magában foglalhatja a mag-, merisztéma-, kallusz- és rügykultúrát, és speciális növényi táptalajokat igényel. A Murashige és Skoog (más néven MS médium, MSO vagy MS0) és a Gamborg's B5 médium a növények termesztéséhez használt két legfontosabb médiumkészítmény. Ezek a táptalajok tartalmazzák az összes mikro- és makrotápanyagot, vitamint, szerves kiegészítőket és növényi növekedésszabályozókat, amelyek a növényi sejtek, szövetek és szervek in vitro növekedéséhez és szaporodásához szükségesek. Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek több egyedi összetételt igényelnek, az alapsókeverékek, vitaminoldatok és kiegészítők átfogó választékát kínáljuk.  
Murashige és Skoog (MS médiumok)
A növényi szövettenyésztés nagy része a kutatásban és a biotechnológiában még mindig a Murashige és Skoog által több mint 50 évvel ezelőtt leírt médiumokra támaszkodik. Az ő névadó Murashige és Skoog táptalajuk, vagy MS táptalaj a legszélesebb körben használt növényi táptalaj, amely alapsó-keverékként vagy szerves anyagokat tartalmazó táptalajként kapható. 
A formátumtól függetlenül az MS táptalaj mikro- és makrotápanyagokat, valamint olyan tápanyagokat tartalmaz, mint a cukor, vitaminok és növekedésszabályozók. A különböző MS médiumkomponensek egyénre szabottan kombinálhatók, hogy az egyes növényi sejt- vagy szövettípusokhoz megfelelő médiumkészítményt hozzanak létre.
Gamborg's B5 Medium
A Gamborg′s B5 médium egy optimalizált táptalaj in vitro növényi sejt-, szövet- és szervkultúrákhoz. Szervetlen sók, vitaminok és szénhidrátok keverékét tartalmazza. Kínálatunkban megtalálható a Gamborg's B5 médium minimális szerves anyagokkal, a Gamborg's vitaminkeverék és a Gamborg's B5 alapsókeverék.
Phytamax™ Orchidea tenyésztőközeg
A Phytamax™ Orchidea szaporítóközeg és a Phytamax™ Orchidea fenntartóközeg az orchidea szárának tenyésztésére, szaporítására és szaporítására szolgál. A Phytamax™ orchidea táptalajok aktív szénnel vagy anélkül, illetve aktív szénnel és banánporral egyaránt kaphatók.