Granulált nyersanyagok gyógyszerekhez
A szabványos ömlesztett anyagok gyakran hajlamosak a megtapadásra, csomósodásra és porképződésre, ami csökkentheti a folyamat hatékonyságát és biztonságát. Ezzel szemben a mi granulált nyersanyagaink szabadon áramlóak és könnyen kezelhetők. A csökkentett csomósodás és csomósodás fokozott feldolgozhatóságot eredményez, ami javítja mind a gyártási sebességet, mind a kezelői biztonságot. Számíthat granulált alapanyagainkra, amelyek segítenek csökkenteni a folyamat megszakításait, a minőségi eltéréseket és a kezelői biztonsági kockázatokat.
- Nagymértékben csökkentett csomósodás
- Jobb kezelhetőség és feldolgozhatóság
- Növeltebb kezelői biztonság
- li>Multi-kompendial
- Emprove® Expert termékek alacsony endotoxinszinttel rendelkeznek a nagy kockázatú alkalmazásokhoz
A nyersanyagaink száraz granulálása hengeres tömörítéssel történik, ami különösen alkalmas hő- és nedvességérzékeny anyagok esetében. Az anyagok tömörítése kizárólag a tömörítő erővel történik, víz vagy egyéb adalékanyagok használata nélkül. Ennek eredményeképpen a nyersanyagok jellemzői megmaradnak, és a legmagasabb minőségi előírásoknak is megfelelnek.
Kapcsolódó termékforrások
- Flyer “Granulated Products”
Find information on easy handling for improved process efficiency
- Poster: Addressing Handling Challenges of Chemicals by Dry Granulation
Assessment of dry granulation as potential means to overcome caking issues and improve handling
- Whitepaper: Application of Dry Granulation to Facilitate Raw Material Handling
Learn about the benefits of granulated raw materials over raw materials, powder bulk form
- Webinar: Addressing Raw Material Handling Challenges by Dry Granulation
Learn about the effects from clumping and caking of pharmaceutical raw materials
Webes eszközök
- Biopharmaceutical Application Guide
Explore products and services for mAb, vaccines, microbial, ADC, and plasma processes
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters