Humán szérum sejtkultúrához
A szérum az a folyadék, amely az alvadási faktorok vérplazmából történő eltávolítása után marad. A sejttenyésztési közegek gyakori kiegészítője, a szérum hormonok, növekedési és kötődési faktorok, pufferanyagok és egyéb táplálkozási összetevők keverékét biztosítja a sejtek számára. Egyes tanulmányok megállapították, hogy az emberi szérum alkalmasabb, mint a FBS bizonyos humán sejttenyésztési alkalmazásokhoz, például sejtinváziós vizsgálatok és a szferoidok kialakulásának vizsgálata. A sejtkultúrához használt humán szérumunkat vírusok, baktériumok, hemoglobin és toxinok jelenlétére vizsgáljuk, majd steril körülmények között sorozatszűréssel szűrjük.
Kapcsolódó termékforrások
- Download: Cell Culture Manual
Cultivating healthy cell growth means depending on a quality mix of media, sera, and reagents. That's why we offer an unparalleled line of cell culture solutions. From classical and specialty media, to fetal bovine serum, supplements and reagents, our offering is extensive and comprehensive.
- Article: Fetal Bovine Serum that Makes the Grade
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
- Article: Fetal Bovine Serum (FBS) - What You Need to Know
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
Humán AB szérum termékek
A humán felnőtt AB szérumot humán sejtvonalak, köztük humán őssejtvonalak tenyésztésére használják. Kínálunk AB off-the-clot és AB plazma termékeket is. A humán AB szérumot természetes módon alvadni hagyott teljes vérből állítják elő, ezt nevezik OTC vagy Off-The-Clot szérumnak. A leggyakrabban azonban az alvadt teljes vérből származó humán szérumot használják, mivel ez több növekedési faktort tartalmaz a sejtnövekedéshez.
Az AB humán szérum lehet plazmából származó vagy olyan teljes vérből előállított is, amelyet nem hagynak megalvadni. Miután a plazmát elválasztották a teljes vérből, kalciummal kezelik az alvadási kaszkád aktiválása érdekében, majd centrifugálják a szérum kivonásához. Ezt a készítményt használják a szérumok növekedési faktorok vizsgálatakor.
Hő inaktivált humán AB szérumot kínálunk mind plazmából, mind alvadt teljes vérből. A felnőtt szérum komplementet tartalmaz, a szérum olyan összetevőjét, amely káros lehet egyes sejtekre, vagy káros hatással lehet a későbbi immunvizsgálatokban. A szérum hőinaktiválása inaktiválja a komplementet, és ezt a szérumot elsősorban vérképző sejtek tenyésztésekor vagy immunológiai vizsgálatok, például vegyes limfocita reakciók vagy semlegesítő vizsgálatok elvégzésekor használják.
Humánszérum trombocita szegény plazmából
A trombocita szegény plazmából (PPP) származó humánszérum egy olyan médiakiegészítő, amelyet gyakran használnak olyan vizsgálatokban, amelyek a trombocita lizátumok sejtnövekedésre gyakorolt hatását vizsgálják, például a humán bőr fibroblasztok és az ízületi kondrociták növekedésére. A PPP humán szérumokat humán indukált pluripotens őssejtek (hiPS) hiPS-agyi mikrovaszkuláris endotélsejtekké történő differenciálásakor vagy vérlemezke-eredetű növekedési faktor (PDGF) tisztítási vizsgálatokban is használják.
A humán szérum alkalmazásai
Az AB vércsoportú donorokból származó humán szérumból hiányoznak az A és B vércsoportú antigénekre specifikus antitestek, így alkalmas transzplantációra és sejtterápiára. Egyéb biotechnikai és biofarmáciai alkalmazások közé tartozik a szövetmérnöki munka, a zsírszövetből származó mesenchymalis őssejtek vagy az emberi csontvelőből származó mesenchymalis stromasejtek expanziója. Ezen kívül az AB szérum elengedhetetlen a perifériás vérből származó NK sejtek expanziójához és a transzplantáció előtti emberi szigetsejtkultúra fokozásához.