Merck
KezdőlapApplicationsProtein BiologyFehérjekoncentráció és puffercsere
Fehérjekoncentráció és puffercsere
Fehérjekoncentráció porózus membránszűrőkkel. A felesleges folyadék áthalad a membránon, míg a nagy fehérjemolekulák visszatartódnak.
A fehérjekoncentrációt és a puffercserét gyakran használják a fehérje- és antitesttisztítás, a bioprocesszálás és a proteomikai analízis munkafolyamatok során. A makromolekuláris oldatok, például fehérjék, enzimek, antitestek és vírusok mintakészítése során gyakran nagy mennyiségű hígított fehérjék és más biomolekulák keletkeznek olyan pufferekben, amelyek nem kompatibilisek a későbbi folyamatokkal vagy detektálással. A minta extrakcióját követően a hígított fehérjéket gyakran koncentrálni és tisztítani kell az elemzés vagy felhasználás előtt. 
Fehérjekoncentrálás
A fehérjék koncentrálására több módszer is létezik, beleértve a porózus membránszűrőkkel történő szűrést, a dialízist hiperozmotikus oldatokban és a kicsapást/sózást. Az ultraszűrés olyan kényelmes módszert biztosít, amely félig áteresztő membránokat használ a fehérjék nyomás vagy centrifugális erő alatti koncentrálására, a fehérjék minimális denaturációja, inaktiválása és lebomlása mellett. Ezzel a technikával a felesleges folyadék áthalad a szűrőn, miközben a célfehérje visszatartásra kerül, így a minta térfogatának csökkentésével nő a fehérjekoncentráció. 
Fehérje dúsítás
A fehérje dúsítás során a biológiai mintában lévő fehérjék meghatározott csoportjait vagy típusait koncentrálják további elemzés céljából. A fehérjedúsítási módszereket az alacsonyabundanciájú fehérjék izolálására és a minta összetettségének csökkentésére használják. A dúsítással a célfehérjéket elkülönítik és koncentrálják a jobb downstream proteomikai elemzés érdekében. Az ultraszűrést gyakran használják a fehérjedúsítás során a fehérjék molekulatömeg alapján történő elkülönítésére.
Puffercsere és sótalanítás
A purifizett fehérjéket gyakran át kell helyezni egy megfelelő pufferbe a további elemzéshez. A puffercsere, a sótalanítás és a detergensek eltávolítása többek között a következő módszerekkel valósítható meg:
  • Dialízis: Az olyan kis áteresztő molekulákat, mint a sók, mosószerek, oldószerek és egyéb szennyeződések eltávolítása a membránon való átjutási képességük alapján történik.
  • oszlopkromatográfia: A sókat gélszűrő oszlopok segítségével távolítják el, amelyek méretkizárásra támaszkodnak az elválasztás során.
  • Diafiltráció: A sókat, mosószereket és egyéb szennyeződéseket molekulaméretük alapján porózus ultraszűrő membránok segítségével nyomás vagy centrifugális erő hatására távolítják el.