Merck
BRAND® - The Liquid Handling Company
A BRAND® (Észak-Amerikában BRANDTECH®) több mint 70 éves tapasztalattal rendelkező vezető folyadékkezelő vállalat, megbízható partner és referencia a laboratóriumban. A kutatók és a laboratóriumi szakemberek világszerte BRAND termékekkel dolgoznak az élettudományok, a gyógyszeripar, a kémia és a folyamatanalitika területén. Ígéretünk, hogy egyszerűvé, könnyűvé és hatékonnyá tesszük a laboratóriumi munkát olyan kiváló minőségű termékekkel, mint a HandyStep® érintéses ismétlődő pipetta, a Transferpette® S mikropipetta, az accu-jet® S pipettavezérlő, a Dispensette® palackos adagoló vagy a BLAUBRAND® térfogatmérő eszközök.
A Brand Group része vagyunk, amely világszerte mintegy 1000 alkalmazottal fejleszt, gyárt és forgalmaz kiváló minőségű és innovatív laboratóriumi berendezéseket, vákuumszivattyúkat és rendszereket.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Brand® Folyadékkezelés
A Brand folyadékok kezelése
A Brandsup>® folyadékkezelő termékcsalád, amely magában foglalja a Dispensette® bottletop adagolók, Titrette® bottletop büretták, Transferpette® pipetták és HandyStep® ismétlő pipetták, világszínvonalat állít fel a pontosság, az ergonomikus kialakítás és a megbízhatóság terén. A pipettahegyek, szűrőhegyek, mikrocentrifugacsövek és PD-Tips mellett a Brand® Life Science számos más nagy teljesítményű terméket is kínál a PCR, a tárolás, az immunológia és a sejttenyésztési technológia számára. A BRAND® Life Science Plastics termékcsaládhoz tartozik az eldobható UV-küvetták innovatív termékcsaládja, amelyek lehetővé teszik a fotometriai méréseket 230 nm-ig, és szinte minden spektrofotométerhez illeszkednek. A portfólió továbbá PCR csöveket, csíkokat, lemezeket és alátéteket, mikrocentrifugacsöveket, valamint 96, 384 és 1536 lyukú lemezeket tartalmaz.
Brand® Mintaelőkészítés és -tárolás
A mintaelőkészítés és -tárolás sokféle követelményt támaszt a laboratóriumi eszközökkel szemben. A Brand® az üvegtől a speciális műanyagokig, mint például a nyomelemzéshez használt PFA anyagokig terjedő anyagokat kínál.
BLAUBRAND® Termékek
A BLAUBRAND termékek
A BLAUBRAND termékek a következőksup>® Brand® térfogatmérő műszercsaládja egyedileg kalibrált a nagy pontosság érdekében. A statisztikai folyamatszabályozás legalább 99,6 %-os (AQL = 0,4) biztonsággal biztosítja az előre meghatározott specifikációknak való megfelelést. A sűrűségméréshez a Brand® egyedileg kalibrált BLAUBRAND® sűrűségmérő palackokat és gyors, megbízható hidrométereket kínál.