Merck
Laboratóriumi mintavétel
A mintavételezés a hatékony laboratórium kulcsa. A mintagyűjtési és -tárolási megoldásokat a minta típusa, az alkalmazás és a kezelési igények alapján kell kiválasztani. Az intelligens megoldások megkönnyítik a minták azonosítását, nyomon követését és visszanyerését, miközben ergonomikus kialakításuk a kényelmet és biztonságot szolgálja. Számos mintatárolási és laboratóriumi tárolási megoldást kínálunk, többek között vialstubesbottlesbags, lemezek, racks, és zárófóliák a minták védelmére és a laboratóriumi tárolási igények kielégítésére. Továbbá biztosítunk csipeszeket és csipeszeket, laboratóriumi spatulákat és kanalakat, valamint sejtemelőket, szórófejeket és szűrőket a hatékony mintavételhez.   
Bővebben
Vials
A fiolák a minták gyűjtésére, tárolására és szállítására használhatók, és a minták megőrzése és visszanyerése érdekében különféle anyagokból, méretekben és formákban, különböző záródásokkal állnak rendelkezésre. Az üveg fiolák ellenállóbbak a magasabb hőmérsékletekkel szemben, és jellemzően kémiailag inertek, így kompatibilisek a durva tisztítószerekkel és oldószerekkel. A műanyag fiolák nem törnek össze olyan könnyen, és többféle anyagban kaphatók a kémiai kompatibilitás és az autoklávozhatóság növelése érdekében. Mindkét típusú fiola steril és nem steril változatban is kapható. A fiolák átlátszóak a minta könnyű láthatóvá tételéhez, vagy borostyánszínű üvegből vagy színezett műanyagból készülnek a fényre érzékeny mintákhoz. A színes kupakok lehetővé teszik a minták gyors azonosítását.
Tubes
A csöveket szilárd vagy folyékony minták gyűjtésére, szállítására, tárolására és vizsgálatára használják. Míg egyes csöveket általános használatra terveztek, az alkalmazásspecifikus csöveket, beleértve a kémcsöveket, tenyésztőcsöveket, centrifugacsöveket, mikrocentrifugacsöveket, PCR-csöveket és kriocsöveket, úgy tervezték, hogy megfeleljenek a különleges hőmérsékleti, erőhatási, sterilitási és kémiai kompatibilitási követelményeknek. Többféle üveg- és műanyag csőanyag választható a tartósság, inertitás és egyéb jellemzők alapján. A kerek aljú és kúpos aljú csövek növelhetik a minta visszanyerését. A kényelmi és biztonsági igények alapján eldobható és újrafelhasználható csövek állnak rendelkezésre. A csavaros kupakok extra biztonságot nyújtanak a szivárgás és a kiömlés megakadályozásában. A dugós és pattintós zárók megkönnyítik a csövek könnyebb kezelését.
Palackok
A palackokat leggyakrabban vegyi anyagok, oldószerek és egyéb folyadékok tárolására használják, és a visszanyerési, biztonsági és tárolási igényeknek megfelelő, speciális formákban kaphatók. A palackok az inertitás érdekében üvegből vagy különböző műanyagból készülnek, amelyek különböző kémiai kompatibilitással rendelkeznek. Az átlátszó üveg vagy a természetes műanyagok maximális láthatóságot tesznek lehetővé. A borostyánszínű üveg és az átlátszatlan műanyagok fényérzékeny anyagokhoz ajánlottak. A palackok lehetnek eldobhatóak, vagy készülhetnek olyan anyagokból, amelyek támogatják az autoklávozhatóságot vagy a tisztítást, hogy szükség szerint újra felhasználhatók legyenek.
Bags
Whirl-Pak® A sterilizált mintavevő zsákok ideálisak az élelmiszer-, ital-, tej-, víz-, orvosi, állatgyógyászati, környezetvédelmi, talaj- és ipari piacokon, valamint a felszíni, törvényszéki, genetikai, orvosbiológiai és gyógyszerészeti mintavételezéshez. A Whirl-Pak® tasakok 60 éve a szakemberek megbízható mintavevő tasakjai, amelyek átszúrásbiztos zárófüleket, garantált sterilitást, könnyű azonosíthatóságot és szivárgásmentes zárást kínálnak, amelyre számíthat.
Csipeszek és spatulák
Laboratóriumi csipeszek és forceps olyan kis szerszámok, amelyek számos laboratóriumi és egyéb munkakörnyezetben hasznosak a kis vagy kényes tárgyak megfogására és manipulálására. A csipeszek és csipeszek számos méretben, stílusban és kialakítási változatban kaphatók:
  • hegyes, tompa, lekerekített, ívelt, ferde vagy lapos hegyekkel
  • sima vagy fogazott belső felülettel az extra tapadásért
  • olló típusú markolattal
  • meghatározott méretekkel a precíziós munkához
  • Hab- vagy szilikonbevonatú fogantyúval vagy hegyekkel az extra tapadás érdekében
  • Önzáró/reteszelő vezetőcsapokkal, amelyek a hegyeket a szilárdabb fogás érdekében egyenesen tartják
  • Inert PTFE bevonattal, amely megakadályozza a szennyeződést, karcolást vagy a kényes minták sérülését
Spatulák különböző méretekben és stílusokban kaphatók, amelyeket vegyi szilárd anyagok, porok, szemcsék vagy más anyagok felbontására, lekaparására, felszedésére és átvitelére terveztek. A laboratóriumi spatulák különböző hosszúságú nyéllel készülnek, és a tervezett alkalmazástól függően az egyik vagy mindkét végük különböző formájú vagy kialakítású csiszolt végekkel rendelkezik.
Racks
Racks különféle üvegeszközök, laboratóriumi eszközök és egyéb tárgyak alátámasztására, rendszerezésére és tárolására szolgálnak. A laboratóriumi állványok pipetták, kémcsövek, mikrocsövek, fiolák, petri-csészék, mikrolemezek és egyéb laboratóriumi eszközök számára állnak rendelkezésre. Az állványok különböző anyagokból készülnek, beleértve a sima és epoxi bevonatú fémet, fát és különböző műanyagokat. A kémcsövek és mikrocsövek számára készült állványok különböző méretű nyílásokkal rendelkeznek, hogy a csövek meghatározott átmérőjéhez igazodjanak. 
Mikrolemezek
A mikrolemezek többmélységű lemezek, amelyeket mintatárolásra, biokémiai és sejtvizsgálatokra, valamint analitikai módszerekre használnak. A lemezek lezárására a feldolgozás, inkubálás vagy tárolás során fedelek, fólia, szalag, kupakok vagy szőnyegek használhatók. A lemezeket a következők alapján kell kiválasztani:
  • Az anyag: A mikrolemezek általában üvegből vagy műanyagból készülnek. Az üvegfenekű mikrolemezek kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és jellemzően a nagy tartalmú sejtképalkotó alkalmazásokhoz vannak fenntartva. A műanyag aljú lemezek számos fluoreszcens, kolorimetriás, sejttenyésztési és sejtképalkotó alkalmazáshoz használhatók. A ciklikus olefin lemezek olyan polimerből készülnek, amely egyszerre támogatja a sejtek tapadását és az üveghez hasonló optikai tulajdonságokkal rendelkezik.
  • Süllyedésszám: A lemezek 24-, 96-, 384- és 1536-süllyedéses formátumban kaphatók, az átviteli igényektől és a térfogatigénytől függően
  • Süllyedésforma: A kerek aljú lyukak segítik a keveredést, és szükség esetén megkönnyítik a minták visszanyerését. A lapos aljú lemezek képalkotó alkalmazásokhoz szükségesek.
  • A lemezek színe: A fekete lemezeket jellemzően fluoreszcens és nagy jelű lumineszcens alkalmazásokhoz használják a háttér foszforeszcencia és autofluoreszcencia csökkentése érdekében. A fehér lemezek időfelbontású fluoreszcencia és alacsony jelű lumineszcencia vizsgálatokhoz használhatók. Az átlátszó aljú lemezek lehetővé teszik az alulról leolvasható méréseket és a mikroszkópos vizualizációt.
  • Lemezbevonatok: A lemezek sterilitás vagy alacsony fehérjekötődés érdekében előkezelt, vagy kollagénnel, poli-D-lizinnel és más molekulákkal bevont lemezek kaphatók a sejtek rögzülésének megkönnyítése érdekében