Merck
KezdőlapProductsIpari mikrobiológiaMikrobiális táptalajok nyersanyagok
Mikrobiális táptalajok nyersanyagok
A táptalaj-nyersanyagok a saját táptalaj-készítmények elkészítéséhez használt alapvető összetevők. A granulált és porított biológiai nyersanyagok széleskörű portfólióját kínáljuk, amely magában foglalja a dehidratált nyersanyagokat, például peptonokat, agar-agart és kivonatokat, valamint adalékanyagokat. Számos változatban állnak rendelkezésre, hogy a mikrobiológiai alkalmazások széles skálájának megfeleljenek. A granulált formában kapható dehidratált nyersanyagok megkönnyítik a biztonságos kezelést és az optimális teljesítményt. A granulált nyersanyagok kevésbé szennyezik a laboratóriumi környezetet porral, és gyorsan feloldódnak az optimális folyási tulajdonságok biztosítása érdekében. Valamennyi nyersanyagunk a biztonságos kezelést és az optimális teljesítményt ötvözi. Szigorú minőségellenőrzési és minőségbiztosítási szabványaink képezik a gyártásuk alapját.  
Termékek
Rendezés relevancia szerint
1 – 20 megjelenítése 175 eredményből
Nézet módosítása
1 – 20 megjelenítése 175 eredményből
Összehasonlítás
Cikkszám
Terméknév
Termékleírás
Árazás
Ön megtekintette a 1 – 20 eredményeket ennyiből: 175
Peptonok és kivonatok
A peptonok vízben oldódó polipeptidek, peptidek, aminosavak és egyéb anyagok keveréke, amelyek a fehérjeanyagok emésztése után visszamaradtak. A peptonok minőségét a kiválasztott nyersanyag minősége, az emésztés vagy a hidrolízis paraméterei határozzák meg. A kivonatok természetes, szárított és tisztított kivonatok élesztőből, növényekből és állati eredetű anyagokból, amelyeket gyakran fehérjék, cukrok és esszenciális növekedési faktorok forrásaként használnak. A nyersanyagokat úgy kell tárolni, hogy megakadályozzák a romlást okozó szervezetek elszaporodását. Ügyfeleink számára számos olyan pepton és kivonat áll rendelkezésre, amelyek válogatott minőségi anyagokból készülnek, és a mikrobiológiai alkalmazások széles körére alkalmasak. Etikai és környezetvédelmi okokból a növényi peptonok és kivonatok egyik legnagyobb választékát is mi biztosítjuk."
Agar-agar
Agar-agar szilárd, agar alapú táptalajok készítéséhez használatos, és a tengeri moszatok sejtfalát felépítő poliszacharid. A mikrobiológiai felhasználásra ideális agar-agar mentes a szennyeződésektől, hőálló baktériumoktól és minden olyan anyagtól, amely gátolja a mikroorganizmusok növekedését. Az agar-agart tartalmazó vörösmoszat nemzetségek közé tartozik a Gelidium, Gracilaria, Petrocladia és Anpheltia. A Gelidium sesquipedale-ból előállított agar-agar biztosítja a legjobb minőséget bakteriológiai célokra.
Adalékanyagok
A legtöbb szelektív táptalaj speciális adalékanyagokat igényel, hogy optimális teljesítményt biztosítson a specifikus mikroorganizmusok izolálásához és azonosításához. További rugalmasságot biztosítunk azáltal, hogy jól alkalmazható adalékanyagok széles választékát kínáljuk, mint például antibiotikumok, szelektív szerek (pl. epesók és detergensek), glicerin, cukrok, pufferek, sók és növekedési faktorok. A táptalajok előkészítése vagy az adalékanyagok hozzáadása időigényes és a szennyeződés lehetséges forrása. Az Ön kényelme érdekében mind granulált, mind porított táptalajok széles választékát kínáljuk a táptalajkészítéshez készen.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2