Fehérje tömegspektrometria
A proteomika egyre bővülő területe egyedi reagenseket és mintaelőkészítő termékeket igényel, mint például enzimek, referencia standardok, mobil fázisok, mátrixok és mintatisztító eszközök. A nagy áteresztőképességű módszerek, az automatizálás és az LC/MS/MS fejlesztései lehetővé tették, hogy a tömegspektrometriás munkafolyamatok az akadémiai kutatáson kívülre és a klinikai diagnosztikai alkalmazásokba is kiterjedjenek. Ezen tömegspektrometriás igények kielégítése érdekében a reagensek átfogó választékát kínáljuk a teljes munkafolyamat lefedésére.
Bővebben
Enzim-reagensek
megbízható és hatékony fehérjeemésztés szelektív és tiszta szekvenálási minőségben proteázok kulcsfontosságú lépés a proteomikai minták előkészítése során. Természetes forrásból származó és rekombináns proteázok széles választékát kínáljuk, beleértve az endoproteinázokat mint például a tripszin (T1426), kimotripszin (C6423), liz-C (324715), liz-C (324715)), Glu-C (324713), Asp-N (324708), valamint számos aminopeptidáz (324708), valamint számos aminopeptidáz (A8200) és karboxi-peptidázok (C9584). Továbbá, A SOLu-Trypsin egy felhasználásra kész rekombináns tripszinoldat (EMS0004). Ez az Advanced Proteomics Grade enzim oldatstabil a tömegspektrometriához, úgy tervezték, hogy hűtött állapotban is stabil maradjon az oldatban, és a SOLu-Trypsin előkészítés nélkül azonnal felhasználható.
Silu™tions Stabil izotóp-jelzett Ms belső standardok
Kifejezetten tömegspektrometriás alkalmazásokhoz tervezett proteomikai standardok széles választékát kínáljuk. Jól jellemzett fehérje- és peptidkeverékek állnak rendelkezésre az MS-műszer teljesítményétől kezdve a specifikus poszt-transzlációs elemzésig terjedő alkalmazásokhoz. Minden terméket a legmagasabb minőségi színvonalon állítunk elő, és kifejezetten az Ön proteomikai alkalmazásaihoz terveztük.
A jól definiált, jól jellemzett standardokat tartalmazó univerzális proteomikai standardjaink (UPS) 48 fehérjéből 6-83 KD vagy 6, 8 fehérjéből álló keverékből állnak (UPS2). Ezenkívül az MS Qual/Quant QC Mix (MSQC1) 6 tripszinben emésztett humán fehérjét és 14 SIL peptidet tartalmaz, míg az MS Retention Time Calibration Mix (MSRT1 és MSRT2) 14 stabil izotópokkal jelölt peptidet, illetve 9 natív fehérjét tartalmazó injekciózásra kész keverékek.
SILu™Prot MASS SPEC PRODUCTS
A SILu™Prot termékek stabil izotópokkal jelölt (SIL, vagy "heavy labeled") teljes hosszúságú fehérjék újszerű gyűjteménye, amelyet arra terveztek, hogy tömegspektrometriás belső standardként használják a kvantitatív proteomikában. Az összes SILu™Prot terméket a SILu™Lite fehérjék jelöletlen formájában is kínáljuk. Emellett a SILu™MAb és SILu™Lite antitest standardjaink olyan rekombináns IgG1 monoklonális antitest standardok, amelyek hasznosak a bioterapeutikumok, például a monoklonális terápiás antitestek és Fc-fúziós terápiák farmakokinetikai tulajdonságainak értékeléséhez. SILu™MAb egy stabil izotóppal jelölt antitest, míg SILuLite az antitest megfelelő, nem jelölt formája.
SCIEX iChemistry™ Solutions
A SCIEX-szel együttműködve mostantól a SCIEX iChemistryTM Solutions nevű, tömegspektrometrián alapuló jelölőkémiai megoldásaikat kínáljuk globális forgalmazásukban az alapkutatásban és az alkalmazott piacokon történő felhasználásra. A két vállalat együttesen teljes reagensmegoldásokat kínál a kvantitatív proteomikához, hogy a kutatók mélyebbre áshassanak a komplex biológiai rendszerekben, elemezhessék a leendő biomarkereket, és eredményeket szolgáltathassanak. Mostantól a biomarkerek elemzését lehetővé tevő munkafolyamatokhoz szükséges kiváló minőségű eszközök legnagyobb választékához férhet hozzá. Konkrétan a fehérjebiológia területén kínálatunkban szerepelnek a SCIEX ICAT®, iTRAQ®, mTRAQ® és CYP450 termékcsaládok a kvantitatív proteomikához. A kitek, címkéző reagensek, kalibrálószerek és MS standardok célzott választékával elkötelezettek vagyunk az Ön tömegspektrometriás reagens igényeinek kielégítése iránt.