Merck
KezdőlapProductsAnyagtudományEnergia anyagokOldat és gőzfázisú leválasztás prekurzorai
Oldat és gőzfázisú leválasztás prekurzorai
Az oldatos és gőzfázisú leválasztás prekurzorainak grafikája
A kémiai oldatos leválasztás és a kémiai gőzleválasztás két nagy teljesítményű technika, amelyeket kiváló minőségű és precíz vékony szilárd filmek és bevonatok előállítására használnak. Az oldatos leválasztás, más néven szol-gél feldolgozás, népszerű módszer, amelyet a szervetlen és hibrid kompozit anyagok széles skálájának prekurzoroldatokból történő előállítására használnak. A "szol" néven ismert kolloid szuszpenzió keletkezik, amely géllé alakul, majd szilárd anyaggá alakul át. A gőzfázisú leválasztás azonban számos technikát alkalmaz a prekurzorok vagy célanyagok gázfázisban történő átalakítására és alkalmazására, hogy a szubsztrátokon mesterséges filmeket képezzenek. A leválasztási technikákhoz készült termékválasztékunk lehetővé teszi a vékonyrétegek és bevonati tulajdonságaik pontos testre szabását. Fedezze fel kiváló minőségű és megbízható vékonyréteg-leválasztó prekurzor vegyszerek széles választékát az Ön által választott módszer és alkalmazás szerint.
Bővebben
Solution Deposition Precursors
A dedikált oldatos leválasztás prekurzorainak széles skáláját kínáljuk. Ezek 55 különböző nemesfémmel, valamint acetát, acetilacetonát, tert-butoxid, izopropoxid, fenoxid, etoxid, tri-szek-butoxid, metoxid és 2-etilhexanoát, valamint számos más funkcionalitással állnak rendelkezésre. Ezeket a termékeket 90% és 99,999% közötti tisztaságban, válogatott koncentrációban, kiválasztott oldószerekben és specifikus hidratált formában kínáljuk, hogy segítsék az Ön egyedi kémiai eljárását.
Kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD) prekurzorok/Atomréteg leválasztás (ALD) prekurzorok
Kiváló minőségű illékony fémorganikus, fém és fémorganikus prekurzorokat kínálunk CVD/ALD-hez. A kényelem és a biztonság érdekében az előrecsomagolt prekurzorok acélhengerekben kerülnek forgalomba, amelyek a különböző leválasztó rendszerekkel használhatóak.
Fizikai gőzfázisú leválasztó anyagok
A fizikai gőzfázisú leválasztás (PVD) szilárd forrásanyagból elgőzölt anyagot használ vékonyrétegek hordozóra történő leválasztásához. Nagy tisztaságú porlasztási céltárgyakat, pelleteket, fémfóliákat és párologtatási csigákat kínálunk különböző PVD-alkalmazásokban való felhasználásra. Ide tartoznak a mikroelektronikai eszközök, akkumulátor-elektródák, diffúziós gátak és optikai bevonatok.