Nukleinsav-tisztítás
A nukleinsavminták tisztasága, minősége és mennyisége a megbízható nukleinsavtisztító reagensektől és készletektől függ. Számos megfelelő készletet kínálunk az Ön nukleinsavmintákra vonatkozó igényeihez, beleértve a gDNS, RNS, és plazmid tisztítást, az egyszeri spin tisztítást, a nukleinsav amplifikációt, a nukleinsav gél extrakciót, a PCR tisztítást és még sok mást. Fedezze fel átfogó kínálatunkat az eredmények reprodukálhatóságának maximalizálása és a nukleinsav-tisztításra és a kapcsolódó munkafolyamatokra fordított idő minimalizálása érdekében.
Kategóriák szerinti felfedezés
RNS-tisztítás
Az RNS-tisztítás az RNS könnyű lebonthatósága miatt számos elemzés első kritikus lépése. A GenElute™ RNS-tisztító készletek lehetővé teszik az RNS gyors és hatékony tisztítását különböző forrásokból, minimális lebomlással, maximális tisztasággal, valamint magas visszanyeréssel és hozammal. A GenElute™-E Single Spin RNS tisztító kitek egyetlen pörgetéssel megtisztíthatók az RNS prepek PCR és downstream alkalmazásokhoz.
Reakciótisztítás
A PCR-reakciók, restrikciós emésztések, szekvenálási reakciók, valamint agaróz- és poliakrilamid gélkivonatok tisztítása elengedhetetlen az olyan szennyeződések, mint a sók, enzimek, nem beépült dNTP-k, primerek, etidium-bromid és egyéb szennyeződések eltávolításához, amelyek zavarhatják a későbbi elemzéseket. Az enzimatikus reakciókból vagy előre tisztított mintákból származó DNS és RNS tisztítására szolgáló termékek választéka áll rendelkezésre a rugalmasság és a kényelem érdekében.
További kategóriák felfedezése
Nagy hozamú, kiváló minőségű DNS extrakciós és tisztító készletek, amelyek számos gyakori és kihívást jelentő mintatípushoz igazodnak, beleértve a sejtkultúrákat, emlősök szöveteit, vért, vírusokat, baktériumokat, növényi szöveteket, talajt, vizet, vizeletet, székletet, PCR-reakciókat és agarózgél extrakciókat.
Plazmid DNS tisztító készletek miniprep, midiprep, maxiprep és gigaprep méretben a plazmid DNS kis és nagy léptékű tisztításához molekuláris klónozáshoz, transzformációhoz és rekombináns fehérje expressziós alkalmazásokhoz.