Foszfatáz és proteáz inhibitorok
A foszfatáz és proteáz inhibitor koktélokat a fehérjék proteolízisének és defoszforilációjának megakadályozására használják az extrakció, a minta előkészítése és az elemzés során. Számos foszfatáz- és proteáz-inhibitor-koktél, valamint egyedi inhibitorok állnak rendelkezésre a minta degradációjának megelőzésére és a fehérjék natív állapotának megőrzésére a minta előkészítése során. Inhibitor-koktéljainkat specifikus szövetekhez terveztük és optimalizáltuk, beleértve az emlősök, növények, baktériumok és élesztők szöveteit.
Szakaszok áttekintése
Products
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Article: Phosphatase Inhibitor Cocktail
A foszfatáz-inhibitorok használata kritikus fontosságú a foszforilációs vizsgálatok minden típusánál. Hasonlítsa össze a foszfatáz inhibitor koktélokat, hogy kiválaszthassa a kutatásaihoz legmegfelelőbbet.
FOSZFATÁZOK ÉS PROTEÁZIS-INHIBITOROK KOCKÁZATAI
A sejtszignálok során a célfehérjéket protein-kinázok foszforilálják, amelyek foszfátcsoportot visznek át specifikus helyekre, és amelyeket a sejtlízis során endogén protein-foszfatázok eltávolítanak. A foszfatáz inhibitorok segítenek megőrizni a foszfoproteinek aktivitását és állapotát a sejtlízis és a fehérjeextrakció során. A foszfatáz inhibitorok széles spektrumú felhasználásra vannak szabva, védelmet nyújtanak a foszfatázok specifikus osztályai ellen, és alkalmasak sejtlizátumokkal és szövetkivonatokkal való használatra, beleértve a detergenseket tartalmazó mintákat is.
A fehérjeexpresszió és izolálás során az endogén proteázok gyorsan lebontják a fehérjemintákat, csökkentve a jellemzéshez és elemzéshez szükséges fehérjeminták minőségét és mennyiségét. A proteáz inhibitor koktélok és a rendkívül specifikus proteáz inhibitorok biztosítják a fehérjék integritását a fehérjeextrakció és -előkészítés során. A proteáz inhibitorok számos mintatípushoz alkalmasak, beleértve a bakteriális sejtkivonatokat, emlőssejteket, szövetkivonatokat, növényi sejteket, szövetkivonatokat, élesztő- és gombakivonatokat. Védje fehérjekészítményeit a gyakori proteázoktól, beleértve a szerin proteázokat, metalloproteázokat, cisztein proteázokat, aminopeptidázokat és aszparagin proteázokat.
ReadyShield®. Foszfatáz és proteáz inhibitor koktélok
AReadyShield® inhibitor koktélok úgy vannak összeállítva, hogy ne fagyjanak le, és közvetlenül a fagyasztóból használhatók. A ReadyShield® inhibitor koktélok ezen a felhasználásra kész formátumon kívül a következő tulajdonságokkal és opciókkal is rendelkeznek:
- Proteáz, foszfatáz vagy kombinált koktélok állnak rendelkezésre
- A különböző mintatípusokhoz való használatra szabott
- Transzparencia, hogy mely inhibitorok vannak az egyes koktélokban
Hogy többet tudjon meg a ReadyShield® foszfatáz- és proteáz-inhibitor koktélokról, fedezze fel ReadyShield® GYIK oldal, amely egy kényelmes kiválasztási táblázatot tartalmaz, amely segít kiválasztani a munkafolyamat igényeinek megfelelő ReadyShield® terméket.
Roche cOmplete™. Inhibitor koktélok
A Roche kényelmes proteáz inhibitor koktélok, valamint optimalizált lízisreagensek az intakt és funkcionális fehérjék maximális hozamának biztosítása érdekében.
- Gátolja a proteolitikus aktivitást szinte bármilyen szövet- vagy sejttípusból származó kivonatban, beleértve az állatokat, növényeket, élesztőket, baktériumokat és gombákat
- Kényelmes, gyorsan oldódó tabletták mérés nélkül adhatók a lízispufferhez
- Klasszikus cOmplete™ tabletta a Roche-tól a rutinszerű fehérjeextrakcióhoz és -elemzéshez
- PhosSTOP™ Phosphatase Inhibitor Cocktail Tablets a foszfatázok széles spektrumának gátlásához a minták széles körében (emlősök, növények, élesztők és baktériumok)
- cOmplete™ ULTRA vagy cOmplete™ tabletta a PhosSTOP™ tablettával a proteázok és foszfatázok elleni átfogó védelem érdekében