Western Blotting
A Western blotting jól bevált analitikai technika a fehérjék kimutatására, elemzésére és mennyiségi meghatározására. Ezt a módszert széles körben használják specifikus fehérjemolekulák kimutatására olyan összetett mintákban, mint a szöveti homogenátumok és sejtlizátumok. A Western blotting jellemzően a fehérjék gélelektroforézissel történő elválasztását jelenti, amelyet polivinilidén-difluorid (PVDF) vagy nitrocellulóz membránra történő átvitel követ. A fehérjéket a transzferálás után meg lehet festeni a vizualizáláshoz, és közvetlenül azonosítani lehet őket N-terminális szekvenálással, tömegspektrometriával vagy immunodetektálással.
Kiemelt kategóriák
Válasszon az Immobilon® PVDF membránok közül a célfehérje mérete, az alkalmazás, a kimutatási módszer és a kényelem alapján a Western blotting és a fehérje immunoblotting optimális teljesítménye érdekében.
A célfehérje mérete, az alkalmazás, a kimutatási módszer és a kényelem alapján.Növelje az élettudományi kutatásokat enzimalapú fehérje kimutatási eszközökkel. Merüljön el a szubsztrátok és enzimek széles skáláján, amelyek az ELISA, IHC, WB és azon túlmenően is irányítják a fehérjéket.
Előkészített poliakrilamid fehérje gélek, futópufferek és kézi öntő reagensek a PAGE és SDS-PAGE fehérje gélelektroforézishez használt poliakrilamid gélek kézi öntéséhez.
A Western blotting immunodetektálás során a fehérjéket specifikus antitestekhez való kötődésük révén azonosítják. Általában egy elsődleges antitestet HRP- vagy AP-konjugált másodlagos antitesttel kombinálva használnak kemilumineszcens vagy kolorimetrikus kimutatáshoz megfelelő szubsztrát használatával. Alternatív megoldásként fluoreszcensen jelölt elsődleges vagy másodlagos antitest is használható a közvetlen vizualizációhoz.
A Western blottingot széles körben használják a biokémiában specifikus fehérjék jelenlétének kimutatására, a poszttranszlációs módosítások mértékének meghatározására, a fehérjeexpresszió ellenőrzésére klónozási alkalmazásokban, a fehérjék és biomarkerek expressziós szintjének elemzésére, antitest epitóp-térképezésre, valamint betegségmarkerek vizsgálatára klinikai környezetben.
A korlátozott számú mintában több fehérje egyidejű elemzésének szükségessége ösztönözte a blotting technikák érzékenységének és sebességének javítására irányuló folyamatos kutatást. A kettős blotting kiküszöböli a nem specifikus kölcsönhatások okozta hamis pozitív eredményeket. A Far-Western blotting lehetővé teszi a specifikus fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatását. A délnyugati blotting a specifikus DNS-szekvenciákkal kölcsönhatásba lépő fehérjék azonosítására szolgál. A multistrip blotting növeli az áteresztőképességet, miközben minimalizálja a blotok közötti variabilitást. Új technológiákat fejlesztenek ki a jel előállításához szükséges fehérjemennyiségek csökkentésére és a Western blotting mennyiségi képességeinek javítására.
Munkafolyamat
Gélelektroforézis
A fehérje gélelektroforézist a fehérjék elválasztására és felbontására használják a blotting előtt. Az elkészített fehérjekeveréket poliakrilamid gélen futtatják, hogy a fehérjéket molekulatömeg és töltés szerint szétválogassák.
Átvitel egy membránra
A gélen elektroforézissel elválasztott fehérjéket PVDF- vagy nitrocellulózmembránra történő átvitelsel immobilizálják. A transzfer során elektromos áram segítségével a fehérjéket a gélből a membránra húzzák (elektroblotting).
Érzékelés
A célfehérje kimutatása elsődleges ellenanyaggal történik HRP- vagy AP-konjugált másodlagos ellenanyaggal és megfelelő kemilumineszcens vagy kolorimetrikus szubsztráttal kombinálva, vagy fluoreszcensen jelölt elsődleges vagy másodlagos ellenanyaggal.
A célfehérje kimutatása elsődleges ellenanyaggal történik.Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Fedezze fel az antitestekkel való munka alapjait, beleértve a szerkezetre, az osztályokra és a normál immunglobulin-tartományokra vonatkozó technikai információkat.
- Az alkalikus foszfatáz enzimek és szubsztrátok széles választékát kínáljuk, amelyeket az Ön speciális alkalmazási igényeihez optimalizáltunk antitestekhez és más fehérjékhez való konjugációra.
- Betöltési kontrollok western blotting alkalmazásban.
- Gelatin is a heterogeneous mixture of water-soluble proteins extracted by boiling skin, tendons, ligaments, bones, etc. in the water.
- A Western blotting fehérjetranszferrel kapcsolatos problémák elhárítása az okok megértésével és a transzferfeltételek optimalizálásával.
- Mindent látni (40)
Kapcsolódó protokollok
- Protokoll a minta előkészítéséhez a sejtlízishez és a tenyésztett szövetekből és sejtekből történő hatékony fehérjeextrakcióhoz a későbbi Western blottinghoz.
- A Western blot protokoll részletezi a fehérjék gélekről nitrocellulózra történő átvitelét, ami elengedhetetlen a kutatásban alkalmazott immunoblot-eljárásokhoz.
- A BCIP/NBT szubsztrát stabil, intenzív színt ad az alkalikus foszfatáz vizsgálatokhoz, ideális vizuális megfigyeléshez.
- This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
- The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
- Mindent látni (20)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com