Merck
Cell Marque™ kontroll fóliák
IHC festés mikroszkópos képe egy Cell Marque™ kontroll tárgylemezről
Cell Marque™ IHC kontroll tárgylemezek
IHC pozitív kontroll tárgylemezeinket házon belüli technikusaink fejlesztették ki, hogy kiegészítsék antitest kínálatunkat, és biztosítsák a szövettani munkákhoz szükséges konzisztenciát és megbízhatóságot.  
Pozitív kontroll tárgylemezeink az ellenanyag specifitásának és aviditásának tesztelésére készülnek immunhisztokémiai (IHC) festés során. A kontrollokat paraffinba ágyazott, ismert antigén jelenléttel rendelkező, mikroszkópos tárgylemezekre szerelt szövetmetszetekként kínáljuk, amelyeket a klinikai laboratóriumokban történő festés ellenőrzésére terveztünk. 
HistoCyte Laboratories sejtvonal-kontrolllemezek
A HistoCyte Laboratories szövettani sejtvonal-kontrolllemezek és -blokkok átfogó választékát kínáljuk, amelyek tenyésztett emberi sejtvonalakból készülnek, hogy biztosítsák egy adott biomarker szükséges expressziós tartományát. Ezek a sejtvonalak kompaktak és jellemzően "szövetszerűek."  Olyan szabadalmaztatott módszerekkel dolgozzák fel őket, amelyek lehetővé teszik a nagy sűrűségű beágyazott sejtblokkok létrehozását olyan magokkal, amelyek megőrzik sejtmorfológiájukat. A HistoCyte kontroll sejtvonalaink kompaktak, és előre vágott, festetlen tárgylemezek vagy sejtmikroarray blokkok formájában kaphatók metszetvágáshoz.
A HistoCyte Laboratories kontroll tárgylemezek ideálisak azonos tárgylemez kontrollként való használatra immunhisztokémia (IHC) és in situ hibridizáció (ISH) esetén. Szabványosított és kifejlesztett kontroll tárgylemezeket biztosítunk az egész blokkban konzisztens eredmények érdekében. A két sejtvonal-maggal ellátott kontroll szövettani tárgylemezek pozitív és negatív kifejezést kínálnak. Az analit kontrollok a tárgylemez egyik végén helyezkednek el, lehetővé téve a minták alkalmazását ugyanazon a tárgylemezen az érvényes összehasonlítás érdekében. A kínálatban vannak átfogóbb termékek is, akár öt sejtvonallal, amelyek különböző expressziós és érzékenységi tartományt biztosítanak: A dinamikai tartományDR
TISSUE-TROL™ kontrolllemezek
A hisztológiai kontrolllemezek elengedhetetlenek a hivatalos minőségbiztosítási programok támogatásához. TISSUE-TROL™ tárgylemezeink ismert jellemzőkkel rendelkező paraffinba ágyazott szövetszelvényeket tartalmaznak, amelyeket a patológiai laboratóriumokban a festési teljesítmény ellenőrzésére használnak. A kontroll tárgylemezcsomagunk 25 tárgylemezt tartalmaz, amelyek közül egy tárgylemezt a megfelelő eljárással festett, a várt eredmény bemutatására szolgáló tárgylemezzel.