Merck
Kiegészítők a sejtkultúrához
A sejtkultúra-kiegészítők lehetővé teszik a laboratóriumok számára, hogy testre szabják és kiegészítsék a tápközeg-készítményeket az olyan speciális sejtkultúra-alkalmazásokhoz, mint a fehérje-előállítás, a hibridóma-előállítás, a CHO (kínai hörcsög petefészek) sejtek alkalmazása, egyéb szérummentes munkafolyamatok és így tovább. Az itt összegyűjtött, sejtkultúrával és rovarsejtkultúrával tesztelt kiegészítők sejtkultúrás rendszerekben való alkalmazhatósági tesztelésen estek át. Ez a tesztelés kiküszöböli a laboratóriumok számára annak szükségességét, hogy a sejtkultúra-alkalmazásban való felhasználás előtt szűrjék ezeket a kiegészítőket. 
Termékek
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
ITS-kiegészítők
A szérummentes és csökkentett szérumtartalmú sejttenyésztési táptalajok gyakran igénylik a szérumban általában jelen lévő, az egészséges tenyészet növekedéséhez szükséges faktorok kiegészítését. Az ITS reagens alapkiegészítőként használatos, amikor a cél a magzati szarvasmarha szérum (FBS) tápközegben való használatának csökkentése vagy megszüntetése, amikor a tápközegnek állati eredetű anyagtól mentesnek kell lennie, vagy amikor a tápanyagokat és azok koncentrációját speciális sejttenyésztési alkalmazásokhoz kell igazítani. Az ITS az alkotó tápanyagok insulin, ttransferrin és selenium után kapta a nevét. E tápanyagkoktél változatai közé tartozik a SITE (szelénium, insulin, transferrin, etanolamin, etanolamin.), and enhanced formulations that may also incorporate linoleic acid, oleic acid, és/vagy szarvasmarha szérumalbumin (BSA).
Az ITS és változatainak legfontosabb alkotóelemeinek biológiai funkciója a következő:
  • Az>Inzulin egy polipeptid hormon, amely elősegíti a glükóz és az aminosavak sejtszintű felvételét
  • A transzferrin egy vasszállító fehérje. A vas esszenciális nyomelem, szabad formában mérgező lehet. A tenyészetben lévő sejtek kiegészítésére a vasat transzferrinhez kötve adjuk.
  • A szelénium/nátrium-szelenit egy esszenciális nyomelem, amely általában a szérumban van jelen.
  • Az etanolamin egy zsírsav, amely jelentősen hozzájárul a hibridóma sejtek proliferációjához. Gyakran adják hozzá a kiegészítőkhöz a hibridóma-kultúrához szükséges táptalajok optimalizálása érdekében.
  • Nátrium-piruvát további szénforrást biztosít bizonyos tenyésztési rendszerek számára.
Hybridoma Reagents
A monoklonális antitestek előállításának hagyományos módszerei állati eredetű szérummal kiegészített táptalaj használatára támaszkodtak. Amikor ezeket az antitesteket kutatási vagy in vitro diagnosztikai célokra használják, a szérum jelenléte nem jelent jelentős szabályozási problémát, és a szérummentes közegek kifejlesztésére irányuló erőfeszítések elsősorban a költségcsökkentésre összpontosítottak. Mivel az antitesteket egyre gyakrabban használják bioterapeutikumként, megnőtt az igény olyan táptalajok és reagensek iránt, amelyek szérumok és egyéb állati eredetű termékek használata nélkül biztosítják a robusztus hibridoma-kultúrát.
A Hybri-Max™ kiegészítőinket a hibridoma-kultúrában való optimális teljesítmény érdekében tenyésztési tesztekkel teszteltük. Ezek és más, hibridómáknak szánt kiegészítők támogatják a robusztus tenyésztést a monoklonális antitest laboratóriumokban.
Aminosavak, antibiotikumok és egyéb sejtkultúra-kiegészítők
A sejtkultúrában tesztelt aminosav-kiegészítőink között egyaránt találhatók poliamin-reagensek és egyedi aminosavak, amelyek lehetővé teszik a sejtkultúra-közegkészítmények egyedi dúsítását. Teljes körű tenyésztéskiegészítő megoldásaink közé tartozik a koleszterin, laktoferrin, linolsav, glükagon, ciklodextrin, élesztőkivonatok, antioxidánsok, vitaminok, antibiotikumok, és még sok más.