Merck
Hormonok
Az Ön által feltöltött kép egy összetett szerves molekula szerkezetének tűnik, amely egy hattagú aromás gyűrűt tartalmaz, amelyhez egy ketoncsoport, több hidroxilcsoport, egy fluoratom és több, különböző telítettségi fokú szénlánc kapcsolódik.
A tenyésztett sejteknek a növekedéshez és differenciálódáshoz tápanyagellátásra van szükségük. Az emlős sejttenyésztő táptalajok egyensúlyban tartalmaznak pH-t, sókat, szénhidrátok, aminosavak, vitaminok, zsírsavak, lipidek, növekedési faktorok, hormonok, nyomelemek és szérum. A hormonok elősegítik a sejtnövekedést, és sejttípus-specifikusan is hathatnak. Egyes sejteknek hormonpótlásra van szükségük ahhoz, hogy in vitro tenyésztés alatt növekedjenek.
Bővebben:
Cell-Culture Grade Hormon-kiegészítők
Cell-Culture Grade Hormon-kiegészítők
  • A hormon dexametazon sejtkultúrákban az apoptózis, a sejtek jelátviteli útvonalainak, a sejtdifferenciálódás és a génexpresszió tanulmányozására használják.
  • Az eritropoetin elősegíti az eritroid progenitorok proliferációját, differenciálódását és túlélését.
  • β-ösztradiol hormont a sejtek differenciálódásának és átalakulásának tanulmányozására használják. A β-ösztradiolt emlőtumorsejtek és petesejtek tenyésztésére használták.
  • Glükagon egy peptidhormon, amelyet kiegészítésként használnak egyes tenyésztési és állatmodell alkalmazásokban, például egerek glükagonválaszának mérésére.
  • Hidrokortizon epithelialis és endothelialis adherens sejttenyésztési alkalmazásokban használható.
  • Inzulin egy peptidhormon, amelyet számos emlős sejttenyésztési rendszerben növekedési faktorként használnak.
  • Progeszteron növekedést elősegítő hormonként használják epitélsejtkultúrákban.
  • Prosztaglandin E1 és prostaglandin E2 lipidhormonok, amelyeket egyes emlőssejtkultúrás alkalmazásokban használnak.
  • 3,3′,5′-Triiodo-L-tironin (T3) és annak előanyaga thyroxin (T4) hormonokat a pajzsmirigy termeli, és egyes sejtkultúrás alkalmazásokban kiegészítőként használják.