Folsav B9-vitamin
NEXT LEVEL FOLÁT INNOVATÍV MONOSZODIUM SÓVAL, MINT ELLENÁLLÍTÓION
A fólát, más néven B9-vitamin, fontos szerepet játszik számos élettani funkcióban, beleértve a sejtosztódást, a DNS egészségét és a génexpressziót. A folsav a természetben korlátozott mennyiségben van jelen egyes élelmiszerekben, másokhoz hozzáadva, és étrend-kiegészítőként is elérhető. Mivel a folsav nem termelődik az emberi szervezetben, azt étrendi forrásból kell fogyasztani.
A redukált folsavak kereskedelmi célú előállításának iparági vezetőjeként a folsavaink mind a táplálék-, mind a gyógyszeripart szolgálják. Kiváló minőségű folsavainkat az ICH Q7 cGMP-irányelv szerint gyártjuk, és világszerte elkötelezett szabályozási támogatással támogatjuk.
Bővebben
A folsav és a folsav összehasonlítása
A folsavat, a természetben nem található szintetikus vegyületet a dúsítási és étrend-kiegészítési programokban használják. Ahhoz, hogy a folsav felhasználható legyen a szervezetben, egy sor átalakuláson keresztül 5-metiltetrahidrofoláttá (5-MTHF), a folsav vérben található biológiailag hozzáférhető formájává kell metabolizálódnia. A folsav fogyasztása után némi nem metabolizált folsav (UMFA) marad a keringésben. Az 5-MTHF nem okozza a plazmában a nem metabolizált folsav (UMFA) emelkedését, ami összefüggésbe hozható a rák 1,2 és az autizmus spektrumzavar3 kockázatával.
A metilfolát a folsav központi alternatívája
Az 5-metilfolát (5-MTHF) a B9 folsav vitamin biológiailag aktív formája. Az 5-metilfolát közvetlenül biológiailag hozzáférhető, ezért a szervezet számára könnyen hasznosítható. A folsav szintetikus vegyület, amely a természetben nem található meg, de a dúsítási és étrend-kiegészítő programokban használják, ami azonban számos korlátozást von maga után.
A szervezet számára történő felhasználáshoz a szintetikus folsavat egy sor átalakuláson keresztül 5-MTHF-fel kell metabolizálni, amely a biológiailag hozzáférhető forma, amely a homocisztein aminosav esszenciális metioninná történő átalakításához szükséges. A szervezet a metionint fehérjék és más fontos vegyületek4 előállításához használja fel.
A metilfolát a szervezet által előnyben részesített folsavforma, és a szervezet számára a legegyszerűbb módja a kiegyensúlyozott folsavbevitel elérésének. Végül is a népesség akár 25%-a5 is hordozhat olyan MTHF-polimorfizmust, amely károsítja őket abban, hogy az étrend-kiegészítőkön keresztül biztosított folsavat a biológiailag hasznosítható formává dolgozzák fel. Az MTHFR-polimorfizmusokat számos kórkép, köztük a rák6 fokozott kockázatával is összefüggésbe hozták. Azok számára, akik rendelkeznek ezzel a polimorfizmussal, az étrend folsavval történő kiegészítése hatástalan lesz, és végül a szervezetben keringő, nem metabolizált folsav kritikus szintjéhez vezet. Számukra és mások számára a metilfolát szolgál első választásként és a legegyszerűbb módszerként a kiegyensúlyozott, biológiailag aktív folsavbevitel eléréséhez.
Expertise in Folates Production
A nagy tisztaságú folsavgyártás terén szerzett több mint 70 éves tapasztalatunkkal a redukált folsavak teljes portfólióját kínáljuk mind a gyógyszeripari, mind a táplálkozási alkalmazásokhoz. Fedezze fel az alábbiakban folsavképességeinket, és lépjen kapcsolatba velünk, hogy megtalálja az Ön munkájához megfelelő folsavat.
FOLÁT-előnyök
A megfelelő folsavszint az egész élet során, a fogamzás előtti időszaktól a felnőttkorig elengedhetetlen a terhesség alatti növekedési és születési rendellenességek kockázatának csökkentése, valamint az idegrendszer, a szív- és érrendszer, a gyomor-bélrendszer vagy a csontok egészségének elősegítése érdekében.
A folsavhiány ok-okozati összefüggésben áll számos betegséggel, amelyek közül a legismertebb a vérszegénység. Az alacsony folsavszint a terhességi komplikációkkal és rossz kimenetelű terhességgel, például neurális csődefektusokkal is összefüggésbe hozható. A folsavhiány befolyásolhatja a csecsemők és gyermekek növekedését és fejlődését, férfiaknál és nőknél meddőséget okozhat, és összefüggésbe hozták a stroke, a demencia, a depresszió és az időskori csonttörések, valamint a szív- és érrendszeri betegségek és a zsírmáj kockázatával.
FOLATE PORTFOLIO
<<>/a>Arcofolin®
AzArcofolin® a folsavpótlás legújabb innovációs szabványa. Az Arcofolin® az L-5-metil-tetrahidrofolát (L-5-MTHF) sav mononátriumsójaként a folsav természetben előforduló uralkodó formájának tiszta és kristályos formája.
A megfelelő folsavbeviteli szint elérése nehéz lehet. Mivel a feldolgozás és a főzés során nagy mennyiségű natív folsav vész el, az emberek számára előnyös a folsavpótlás. Az Arcofolin® kiegészítés döntő fontosságú a kiegyensúlyozott folsavbevitel eléréséhez és az alacsony folsavszinthez kapcsolódó egészségügyi kockázatok elleni védelemhez. Ha folsavról van szó, az Arcofolin® - ennél jobb nem is lehet!
Az Arcofolin® L-5-metil-tetrahidrofolát előnyei a következők:
Metafolin®
Metafolin® a metilfolsav portfóliónk része, a folsav biológiailag jobban hozzáférhető alternatíváját kínálja az L-5-metil-tetrahidrofolsav örökölt, előállított kalciumsója formájában. A magas minőségi szabványok mellett, cGMP körülmények között gyártott Metafolin® 2001-es bevezetése óta kiterjedt szabályozási nyilvántartással és széles körű ipari felhasználással rendelkezik. Megfelel az Egyesült Államok Gyógyszerkönyvének (USP) előírásainak.
Lépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne megtudni arról, hogy a biológiailag hasznosuló metilfolátok hogyan segíthetik az Ön munkáját a táplálékkiegészítésben.
API-folátok
Kalcium-folinát / Leucovorin-kalcium
Kalcium-folinát kínálatunk cGMP körülmények között, szigorú hatósági felügyelet mellett készül. A kalcium-folinát két formáját kínáljuk:
- Kalcium-folinát kristályos (Leucovorin kalcium kristályos), (6R,S)-5-Formitetrahidrofolsav, kalcium só, amely szilárd formulákhoz, például tablettákhoz alkalmas
- Kalcium-folinát amorf (Leucovorin Calcium amorf), (6R,S)-5-Formitetrahidrofolsav, kalciumsó, amely gyorsan oldódik, és előnyös oldatok vagy liofilizátumok előállítása során.
A kalcium-folinát három fő klinikai alkalmazást szolgál:
- A vastagbélrák első vonalbeli kezelése: Az 5-fluorouracil (5-FU), az irinotekán, a ciszplatin vagy az oxaliplatin és származékai rákellenes gyógyszerekkel kombinálva. A kalcium-folinát az 5-FU modulátora, és fokozza annak hatékonyságát a rák kemoterápiájában;
- Természetes daganatos betegségek, súlyos pikkelysömör és felnőttkori reumatoid artritisz kezelése mentőterápiaként a köztes vagy nagy dózisú metotrexát toxikus mellékhatásainak csökkentésére;
- A folsavhiány okozta vérszegénység kezelése
Kalcium-folinátunkat cGMP körülmények között, magas minőségi előírások mellett gyártjuk, és olyan előírásoknak felel meg, amelyek szigorúbbak, mint az európai vagy az U.S. Pharmacopoeia követelményeihez képest. Továbbá, fenntartjuk az amerikai gyógyszer törzslapot (DMF), az alkalmassági tanúsítványt (CEP) és a közös műszaki dokumentumot (CTD) Japánban. További dokumentumok, mint például a kóser, non-GMO vagy TSE-tanúsítvány, többek között szintén rendelkezésre állnak.
Kalcium-levofolinát-pentahidrát
Az első olyan vállalatként világszerte, amely Kalcium-levofolinát-pentahidrát (Levoleukovorin kalcium-pentahidrát), (6S)-5-formitetrahidrofolsav, kalcium-só kereskedelmi mennyiségben, elkötelezettek vagyunk a legmagasabb termékminőség biztosítása mellett. A cGMP körülmények között, magas minőségi szabványok mellett gyártott. Ezen túlmenően fenntartjuk az amerikai gyógyszer törzslapot (DMF), az alkalmassági tanúsítványt (CEP) és a közös műszaki dokumentumot (CTD) Japánban. További dokumentumok, például kóser, non-GMO vagy TSE-tanúsítvány is rendelkezésre áll.
Folate Research Partnerships
A csökkentett folsavtartalmú folsavak kereskedelmi előállításának iparági vezetőjeként folyamatosan fejlődünk és újítunk. Vezető kutatóintézetekkel és egyetemekkel működünk együtt, és kiváló minőségű folsavakkal támogatjuk a kutatásokat. Lépjen kapcsolatba velünk a kutatási partnerségi lehetőségek megvitatása érdekében.