Merck
Sejtdiszszociációs reagensek
Ez a kép a sejtstruktúrák összehasonlító mikroszkópos elemzését mutatja be, két különböző fotomikroszkópos felvételt bemutatva. A bal oldalon sejtek vagy mikroorganizmusok sűrű csoportosulása figyelhető meg, ami egy valószínűleg aktív növekedési környezetre utal. A jobb oldali mikroszkópos felvételen egy ritkább eloszlás látható, ami potenciálisan a változó kísérleti körülményeknek a sejtek viselkedésére vagy a populáció sűrűségére gyakorolt hatását tükrözi.
A natív környezetük reprodukálása érdekében az adherens sejtfenotípusokat (például a hámsejteket) általában szövetkultúrával kezelt felületekre ültetik, amelyekhez a túlélés és a szaporodás érdekében kapcsolódnak.  A szaporításhoz, a számbavételhez és a későbbi elemzéshez az adherens sejteket és a szilárd szövetekből származó sejteket szuszpenziók létrehozása érdekében szét kell választani.  Egysejtes szuszpenziókra van szükség a sejtszámláláshoz, a szubkultúrához való újratelepítéshez és a sejtvizsgálatokhoz/elemzésekhez. 
A disszociációs reagensek között lehetnek természetes módon előforduló enzimek vagy kíméletesebb, nem enzimatikus alternatívák. Ezek a reagensek úgy működnek, hogy kalcium-kelátorként megakadályozzák a káderinek felszínhez vagy egymáshoz való kötődését, így a sejtek a tenyésztési folyamat során elszabadulnak ezekről a felületekről. A sejttenyésztési munkafolyamatban használt sejtdiszszociációs reagensek specifikusak lehetnek az extracelluláris mátrix (ECM) szubsztrátokra.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
A StableCell™ tripszin sejtleválasztó reagens szobahőmérsékleten is stabilan megőrzi aktivitását.
Tripszin, rekombináns tripszin, StableCell™ Trypsin
A tripszin egy szerin proteáz és az egyik leggyakoribb leválasztó enzim, amelyet adherent sejtvonalak és szöveti disszociációhoz használják. A nyers tripszin-készítmények általában mindkét alkalmazásban hatékonyabbnak bizonyultak, de a sejtek magas tripszin-koncentrációval vagy túl hosszú ideig történő inkubálása a sejtmembránok károsodását kockáztatja, és elpusztíthatja a sejteket. A tenyésztett sejteket leggyakrabban EDTA-val (etiléndiamintetraecetsavval) kombinált tripszinnel történő kezeléssel távolítják el a tenyésztési szubsztrátból, amelyben a tripszin koncentrációja 0,025% és 0,5% között lehet.
StableCell™ Trypsin oldatokat úgy fejlesztettük ki, hogy a sejtek leválasztását a standard tripszinoldatokhoz hasonlóan végezzék el, anélkül, hogy a tripszint aliquotálni, lefagyasztani és felolvasztani kellene. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez, mivel a sejtek passzázsához vagy kísérletekhez nem kell aliquotálni és várni a tripszin felolvasztására, és értékes helyet szabadít fel a laboratóriumi fagyasztóládákban. StableCell™ tripszin oldatainkat 2-8 °C-on ajánlott tárolni, de vizsgálataink szerint a StableCell™ tripszin 37 °C-on tárolva is megőrzi >90%-os aktivitását és teljesítményét.
Kollagenáz és diszpáz
A kollagenáz hasítja a peptidkötéseket a natív, hármas héjú kollagénben. A natív kollagén hidrolizálására való egyedülálló képessége miatt széles körben használják állati szövetekből történő sejtek izolálásához. A kollagenázok számos mikroorganizmusban és számos különböző állati sejtben fordulnak elő. A leghatásosabb az anaerob baktérium Clostridium histolyticum által szekretált "nyers" kollagenáz.
A diszpázok gyors, hatékony, kíméletes és semleges proteázok, amelyek képesek a kultúrában lévő ép hámlemezeket leválasztani a szubsztrátumról. A Dispase I-t tüdőszövetek emésztésére és sejtek feldolgozására használták áramlási festéshez, valamint egér CD4 T-sejtek izolálására.
Diszszociációs reagensek speciális kultúrákhoz
Az olyan sejt- és szövettípusok disszociációjához vagy leválasztásához, amelyekhez kíméletesebb enzimaktivitás szükséges, a Accutase® és Accumax™ oldatok hatékony enzimeket használnak alacsonyabb koncentrációban. Ezek az oldatok:
  • Hatékonyan leválasztják az embrionális és neuronális őssejteket
  • Kíméletesen leválasztják a sejtek életképességének megőrzése érdekében & fokozhatják a sejtek hozamát
  • Nem igényelnek semlegesítést
  • /li>
Egysejtes analízis
Az egysejtes analízishez életképes egysejtűekre van szükség, amikor szövetmintákkal dolgozik. Ezekkel az elemzésekkel a kutatók őssejt-, immunológiai és rákkutatáshoz tanulmányozhatják a sejtkultúra-populációk variációit. Fedezze fel kiváló minőségű disszociációs reagenseinket, amelyek elengedhetetlenek a protokollok optimalizálásához, a legjobb gyakorlatok kialakításához és a megbízható egysejtes analízis adatok biztosításához.