DWK Life Sciences üvegeszközök és termékek
A DWK Life Sciences a precíziós laboratóriumi eszközök, valamint az élettudományi kutatás, a diagnosztika és a gyógyszeripar számára készült elsődleges csomagolási megoldások vezető globális gyártója és szállítója. A vállalat kínálata több mint 35 000 üveg- és műanyag terméket tartalmaz, amelyeket 12 telephelyen gyártanak, és amelyeket elismert márkák alatt forgalmaznak, beleértve a DURAN® üvegárukat, a WHEATON® laboreszközöket, valamint a KIMBLE® üvegárukat és speciális termékeket. Világszínvonalú minőségét és megbízható üvegeit innovatív kutatási és élettudományi portfólió egészíti ki. A DWK Life Sciences szakértői elkötelezettek a kiváló termékek és szolgáltatások fejlesztése és szállítása iránt, hogy megfeleljenek a laboratóriumokban és termelési környezetben dolgozó ügyfelek magas elvárásainak világszerte.
Szakaszok áttekintése
DURAN® üvegáruk
A DURAN® üvegáruk a laboratóriumi üvegáruk vezető prémium márkája, amelyet Németországban terveznek, és boroszilikát üvegből készül 3.3. A több mint 120 éves gyártási tapasztalatot kiváló termékminőséggel és az innováció iránti szenvedéllyel ötvözi. A DURAN® boroszilikát üveg 3.3 a reprodukálható minőség, a magas kémiai ellenállás, az inert viselkedés, az átlátszóság, a magas felhasználási hőmérséklet, a minimális hőtágulás és a hőhatással szembeni nagyfokú ellenálló képesség jellemzi. Megfelel a gyógyszeriparban való felhasználásra alkalmas USP/EP/JP 1. típusú semleges üveg követelményeinek is. A DURAN® portfólió több mint 3000 terméket tartalmaz, amelyek közül sok DIN/ISO szabványok szerint készül. A DURAN® portfólió a következőket tartalmazza:
<ezek a fazettakapcsolatok megengedettek a kapszulafazettákkal?>
- DURAN® laboratóriumi üvegpalack
- DURAN® kupakok és zárókupakok
- DURAN.® főzőpoharak és lombikok
- DURAN® kémiai üvegáruk
- DURAN® térfogatmérők
- DURAN®® PURE Labware
<WHEATON® laboratóriumi eszközök
WHEATON® labware a tudományos, ipari és csomagolási alkalmazások prémium minőségű tartálymegoldásainak megkülönböztetett márkája, amelyet az üveg és műanyag tartályok gyártásában és testreszabásában szerzett több évtizedes tapasztalat jellemez. A WHEATON® termékkínálatát különböző műszerek és készülékek, valamint olyan értéknövelt szolgáltatások egészítik ki, mint az ügyfélspecifikus termékkonfiguráció, tisztítás és sterilizálás. A WHEATON® laboratóriumi edények termékei közé tartoznak:
- WHEATON® fiolák
- WHEATON® üvegpalackok
- WHEATON® üvegpalackok
- WHEATON® üvegpalackok /sup> Műanyag palackok
- WHEATON® kupakok és zárókupakok
- WHEATON® laboratóriumi berendezések
- WHEATON® Kromatográfiás fiolák
KIMBLE® Üvegáruk és speciális termékek
/h2>
A KIMBLE® üvegáruk és speciális termékek a megbízható márka a 33 bővítésű boroszilikát üvegből és szódabikarbónából készült laboratóriumi termékek terén. Több mint 11 000 termékével a tudományos alkalmazásokhoz a laboratóriumi üvegtermékek legátfogóbb választékát kínálja, sok esetben ASTM szabványok szerint gyártva. A KIMBLE® üvegáruk és speciális termékek portfóliója a következőket tartalmazza:
- KIMBLE® Tubes
- KIMBLE® Volumetrics
- KIMBLE.® fiolák és mikrolemezek
- KIMBLE® laboratóriumi palackok
- KIMBLE® kupakok & zárókupakok
- KIMBLE® kémiai üvegáruk
További DWK Life Sciences termékkínálat
A DWK Life Sciences számos további megbízható márkájú laboratóriumi üvegáru és műanyagáru kínálatával is rendelkezik. Ezek a további ajánlatok a következők:
- PYREX® üvegáruk (Csak a DWK Life Sciences-től kapható a kiválasztott országokban)
- SOCOREX® laboratóriumi edények
- AZLON.® Labware
- QUICKFIT® Labware (Csak a DWK Life Sciences-től kapható a kiválasztott országokban)
- MBL® Labware
Kapcsolódó termékforrások
- Biological Buffer Calculator
Pufferoldat számológép: Empirikus képlet, pKa és puffer pH-tartomány számítások különböző pufferekhez.
- Biology and Chemistry Calculators and Applications Resource Hub