Merck
Peszticid szabványok
Ezen a képen egy traktort láthatunk a farm felett, ahol éppen mezőgazdasági műveletet végeznek.
A növényvédő szerek olyan anyagok, amelyek kémiai, biológiai hatóanyagok (például vírusok, baktériumok, antimikrobiális szerek, fertőtlenítőszerek stb.) vagy anyagok keverékei, amelyek célja a kártevők megelőzése, elpusztítása, visszaszorítása vagy mérséklése. A kártevők, például rovarok, rágcsálók, gyomok, baktériumok, növényi kórokozók, puhatestűek, fonálférgek (fonálférgek), penészgombák, gombák és bármilyen mikroba, amely vagyontárgyakat pusztít, kellemetlenséget okoz, betegséget terjeszt vagy betegségek vektora, elpusztítására alkalmazzák. 
A növényvédő szerek maradványai a levegőbe, a talajba, a vízbe és az élelmiszerekbe kerülhetnek. Peszticid-referenciaanyagainkkal pontosan ellenőrizheti a talaj, a víz és az élelmiszerek minőségét a nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően. 
Kiemelt termékek megtekintése:
Peszticid analitikai standard minőség (PESTANAL®)
PESTANAL® peszticid analitikai standardok kifejezetten az Ön rutin analitikai vagy szűrővizsgálataihoz készültek, válasszon a tiszta vagy oldatos standardok széles választékából. Tisztán peszticidek választékunk az alapanyagokat tartalmazza, valamint a metabolitok egyre bővülő listáját. Annak érdekében, hogy minden egyes vásárlásakor a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítsuk, a lejárati idővel ellátott analitikai tanúsítványt, valamint a termék kromatogramját biztosítjuk.
Izotóppal jelölt peszticidek
Az izotóphígításos tömegspektrometriát (IDMS) gyakran alkalmazzák a mátrixhatások és az analit elvesztése miatti eredménytorzítás meghatározására. Ez a technika kihasználja azt a tényt, hogy az izotópjelölt vegyületek fizikai tulajdonságai megegyeznek a nem jelölt analógokéval. A tömegspektrometriában mégis megkülönböztethetők, ha a feldolgozási folyamat előtt a mintát izotópjelzett analóggal spiccelik, a feldolgozás során bekövetkező anyagveszteség könnyen meghatározható és kompenzálható. Mind a tiszta anyagok, mind a 13C, 15N vagy D jelöléssel ellátott oldatok egyre növekvő választékát kínáljuk.
Peszticid referenciaanyag-minőség
Peszticid referenciaanyag-minőségünk az ISO/IEC 17025 szabvány szerint tanúsított tulajdonságértékkel rendelkezik qNMR vagy tömegmérleg megközelítéssel. Ezért ezek a referenciaanyagok segítik Önt abban, hogy mérhető, pontos és nyomon követhető eredményeket érjen el.
Peszticid minősítésű referenciaanyag-minőség (TraceCERT
)sup>®)
Gyorsan bővülő TraceCERT®. termékcsalád egyre több, az ISO/IEC 17025 és az ISO 17034 szerint tanúsított és a NIST SRM-ekre visszavezethető, peszticidekre vonatkozó CRM-ekből áll. Felhasználhatók kalibrációs standardként, belső vagy helyettesítő standardként, spiking oldatként vagy laboratóriumi kontrollmintaként. A peszticidek tiszta anyagként, egy- vagy többkomponensű keverékként állnak rendelkezésre.
Peszticid-metabolitok
A modern peszticidek a kijuttatást követően mind fizikai-kémiai, mind biotranszformáció következtében gyorsan lebomlanak. Ennek eredményeképpen a mintákban lévő peszticid-szermaradványok észrevétlenek maradhatnak, vagy nagyon alacsony koncentrációban mutathatók ki. Lényeges a peszticidek metabolitjainak nyomon követése, hogy dokumentálni lehessen korábbi használatukat. Folyamatosan bővülő peszticid-metabolit portfóliónk különböző minőségi osztályokat (analitikai standard, referenciaanyag, hitelesített referenciaanyag) tartalmaz, amelyek különböző formátumokban (tiszta, oldatok) állnak rendelkezésre.