Merck
Növényi szövetkultúra
Növényi sejtek és szövetek izolálása szövetkultúrával
A növényi szövet- és sejtkultúra a növényi sejtek, szövetek és szervek steril növekedését és szaporítását írja le in vitro. A mesterséges környezetben tápközeggel tenyésztett növényi sejtek klónozottan, méretarányosan szaporíthatók, hogy gyorsabban termeljenek érett és betegségektől mentes növényeket. A molekuláris géntechnológia, a növénynemesítés, a kertészeti termelés és a környezetvédelem területén történő alkalmazásokhoz kiváló minőségű, egységes ültetési anyagok gyorsan szaporíthatók. Az ilyen anyagok felhasználhatók a növénytudomány, a fikológia és a gyógyszerkutatás számára is.   
Sok gyakori növényi sejttenyésztési eljárás során, mint például a magtenyésztés, a merisztemtenyésztés, a kallusztenyésztés, a rügytenyésztés és egy másik kultúra, a szöveteket gél szubsztrátumra helyezik, mint például Murashige és Skoog (gyakran MS táptalaj, MSO vagy MS0) vagy Gamborg B5 táptalajra. A szöveteket folyékony táptalajba is lehet helyezni, mint a sejtszuszpenziós kultúra esetében. A növényi tápközeg összetétele tartalmazhat makro- és mikrotápanyagokat, vitaminokat és szerves kiegészítőket, aminosavakat és nitrogén-kiegészítőket, növényi növekedési hormonokat és növényi növekedésszabályozókat (PGR), és a növények egyedi igényeitől függően változik.
A biotechnológia és a növénytudomány legújabb fejlesztései továbbfejlesztették a növényi szövet- és sejttenyésztési eljárásokat.
Kiemelt kategóriák
Növényi táptalajok növényi sejtek, szövetek és szervek tenyésztéséhez.
Növényi kultúra médiumok
Kultiváljon sejteket, szerveket, szöveteket olyan tápanyagokkal és szabályozószerekkel dúsított növényi táptalajokon, mint az MS, B5, Phytamax™ Orchidea táptalaj.
Megfelelő tápoldatokkal és szabályozószerekkel dúsított növényi táptalajokon.
Termékek boltja
Reagensek növényi sejt-, szövet- és szervkultúrákhoz
Növényi kultúra reagensek
Növényi szövettenyésztési reagensek, beleértve a zselésítő anyagokat, növényi növekedésszabályozókat, auxinokat, citokinineket és egyéb kiegészítőket a növényi sejtek és szövetek növekedésének és fejlődésének támogatására a tenyészetben.
Termékek boltja
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultratiszta és tiszta víztisztító rendszer - 1. és 2. típusú laboratóriumi víztisztító rendszer gyártási és tartályegységekkel, valamint tiszta és ultratiszta vízadagolókkal.
Milli-Q® Benchtop laboratóriumi víztisztító rendszerek
A Milli-Q® rendszerek innovatív víztisztítási technológiákat kínálnak, amelyeket a laboratóriumi kutatási igények, fenntarthatósági célok és más fontos követelmények támogatására terveztek.
Termékek boltja
Közelkép az ultraibolya fénydobozról a DNS szétválasztásához használt agaróz-elektroforézis gél elkészítése közben.
Agaróz: Agaróz: Tulajdonságok és kutatási alkalmazások
Agaróz bioreagenseket kínálunk sejtkultúrához és molekuláris biológiai alkalmazásokhoz a kromatográfiától a nukleinsav- és bamp; fehérje gélelektroforákig.
Termékek boltja
Plant cell and tissue isolation and expansion
Növényi kórokozók szűrése a fajmegőrzés érdekében
A szövettenyésztési folyamat minden szakaszában mikrobiális szennyeződés léphet fel, ami katasztrofális hatással lehet a létfontosságú fajmegőrzési erőfeszítésekre. A veszélyeztetett, veszélyeztetett és ritka növényfajok esetében aprólékos szövettenyésztési technikákat alkalmaznak a nagy szaporodási együtthatóval rendelkező anyagok gyors reprodukálására és a korlátozott számú kezdeti növényi mintákból történő gyors terjeszkedésre. A kórokozók szűrése megakadályozhatja a mikroszaporítási rendszerek jelentős veszteségeit, növelve a termelés hatékonyságát és javítva a termelés minőségét a természetvédelmi erőfeszítések érdekében. A kórokozók szűrését magában foglaló növényi szövettenyésztő közegek segíthetnek a jövőbeni fertőzések diagnosztizálásában, kezelésében vagy megelőzésében, és elősegíthetik az érett és betegségmentes növények gyorsabb termelését.
Optimalizált növényi növekedésszabályozók a gyógyszeripari fejlesztésekhez
A növényi másodlagos metabolitok olyan összetett fitokémiai összetevőkből állnak, amelyek a növények számára védő vagy nem létfontosságú funkciókat látnak el, de az ember számára jelentős gyógyászati értékkel bírhatnak. A fejlődés ideális szakaszában alkalmazva az elicitorok, például a növényi növekedésszabályozók (PGR) támogathatják a sejtnövekedést és olyan másodlagos anyagcsere-utakat indíthatnak be, amelyek a fenol- és flavonoidszintézisben serkentik a növényi szabályozó válaszokat. A növényi eredetű termékek, mint például az ízek, illatanyagok, alkaloidok, pigmentek és gyógyszerek jelentős értéket képviselnek. A növényi szövettenyésztési technikák támogathatják e termékek költséghatékony, fenntartható és ellenőrzött előállítási módját, a piacra jutás idejét és a kereskedelmi alkalmazások felgyorsítását.
Protoplasztok izolálása és tenyésztése a növényfejlesztés érdekében
A növényi szövettenyésztési technikák felhasználhatók a növénynemesítési erőfeszítésekben a növekvő globális élelmiszerigények kielégítésére. A protoplasztok izolálása és tenyésztése lehetővé teszi a növénynemesítők számára, hogy leküzdjék a hagyományos nemesítés kihívásait, és megkönnyítsék a génátvitelt, amely lehetővé teszi a kívánatos tulajdonságok vizsgálatát. A protoplasztok olyan sejtek, amelyeknek nincs sejtfaluk, és a növényi szövettenyésztési rendszerekben egész növények egyetlen sejtből történő regenerálására használhatók. A mezőgazdasági növénytermesztés minőségének, mennyiségének és hatékonyságának növelésére irányuló növényjavítási erőfeszítések a hagyományos növénynemesítés inkompatibilitási problémái ellenére a protoplasztok fúziójával, izolálásával és tenyésztésével a kívánt hibridek létrehozását eredményezhetik.