Merck
KezdőlapApplicationsKörnyezeti vizsgálatok és ipari higiéniaSzennyvíz és technológiai víz vizsgálata
Szennyvíz és technológiai víz vizsgálata
Szennyvíz- és technológiai víztisztító telep
A szennyvíz és a technológiai víz kezelése szükséges a közegészség és a környezet védelme, valamint az ipari folyamatok hatékonyságának fenntartása érdekében. A legtöbb szabályozó hatóság megköveteli a szennyvízkibocsátás rendszeres analitikai vizsgálatát a különböző kezelési lépéseknél. A kazán- és hűtőrendszerekben használt technológiai víz kémiai tartalmát is jellemzően elemzik.   
Kapcsolódó műszaki cikkek
Kapcsolódó protokollok
További cikkek és protokollok keresése
Szívóvízkezelés és -elemzés
A környezet és a közösségek védelme érdekében szinte minden kormány előírja a háztartásokból származó kommunális szennyvíz, valamint a vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari, italgyártó és egyéb termelő létesítményekből származó ipari szennyvíz kezelését és vizsgálatát. A szennyvíztisztítási folyamat négy fő kezelési lépést tartalmaz. Az előkezelés eltávolítja a szennyvízből az összes nagyméretű és ülepedő szilárd anyagot. A másodlagos kezelés gyorsított mikrobiológiai növekedést alkalmaz a szerves szennyezőanyagok eltávolítására. 
A harmadlagos kezelés kémiai és biológiai folyamatok kombinációját használja a szennyvíz tápanyagterhelésének csökkentésére. A kvaterner kezelés eltávolítja a különösen nehezen keletkező szennyező anyagokat, mint például a gyógyszeripari vegyületeket vagy más összetett molekulákat. Minden egyes lépcsőben analitikai vizsgálatra van szükség a kulcsfontosságú kémiai paraméterek, például a nitrogénvegyületek, a foszfátok és a klór ellenőrzéséhez.
Folyamat- és hűtővíz vizsgálata
A hűtő- és kazánvíz elemzése elengedhetetlen az erőművek és az ipari gyártók, például a vegyipari, gyógyszeripari, műszaki vagy élelmiszer- és italgyártó vállalatok számára. A szilikát-, kalcium- és magnéziumtartalom ellenőrzése elengedhetetlen, mivel ezek vízkőlerakódásokat képeznek, ami magasabb karbantartási költségekhez és állásidőhöz vezet. Ezenkívül a vastartalmat is figyelemmel kísérik, mint a rendszer korróziójának mutatóját. Általában egy demineralizáló lépést végeznek, amikor a bemeneti forrásvizet egy tisztítóberendezésen vezetik át, mielőtt a tápvíztartályba kerülne. A vizet tovább kondicionálják, és a kazánba vagy a hűtőkörbe küldik a turbinák vagy más tevékenységek meghajtására.
Szivattyú- és technológiai vízvizsgálati technológiák
A szabályozó hatóságok, mint például az U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), hivatalos módszerek alkalmazását írják elő az ivóvíz (Safe Drinking Water Act) és a szennyvíz (Clean Water Act) vizsgálatakor. Ezek a módszerek mikrobiológiai vizsgálatokat írnak elő tenyésztéssel vagy molekuláris technikákkal, valamint kémiai vizsgálatokat spektrofotometriával, pH-, vezetőképesség- és zavarosságelemzéssel. A vízben, szennyvízben vagy savban oldódó szilárd anyagokban lévő szennyező anyagok nyomainak elemzésére szolgáló, nagyobb érzékenységű módszerek alacsony ppb-szintű kimutatásra támaszkodnak ICP-MS vagy ICP-AES segítségével.