Polimer mikrogömbök és nanorészecskék
Az újszerű gyógyszer-leadó rendszerek polimer nanorészecskéken és mikrogömbökön, valamint liposzómákon alapuló gyógyszer-leadó rendszerek nagy lehetőségeket mutatnak a gyógyszerek terápiás hatásának fokozásában. Biodegradálható polimerek erős biokompatibilitással rendelkező poli(tej-ko-glikolsav) (PLGA), poli-tejsav (PLA) és polikaprolakton (PCL) széles körben használták a részecskés gyógyszerhordozó rendszerek kifejlesztésében. A gyógyszerhatóanyagok (API-k), legyenek azok akár kismolekulák, akár biológiai vegyületek, mikrogömbökbe és nanorészecskékbe kapszulázhatók vagy a részecskék felületéhez rögzíthetők olyan speciális gyógyszeradagolási alkalmazásokhoz, mint például a tartós hatóanyag-felszabadulás, a célzott hatóanyag-leadás és a hatóanyagoknak az idő előtti lebomlással szembeni védelme. A gyógyszerrel töltött, biológiailag lebomló nanorészecskék és mikrorészecskék beadásakor a biokompatibilis polimer lebomlik in vivo az észtergerinc hidrolízise révén nem toxikus termékekké. A megfelelő polimer típus kiválasztásával és a kapszulázási folyamat beállításával a hatóanyag-felszabadulás mértéke módosítható.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Degradex® Microspheres and Nanoparticles for Drug Delivery Research and Formulation Development
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
- FAQs: Drug Delivery
Find answers to common questions about drug delivery. Review important points about encapsulation efficiency and loading capacity.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
This handbook is a guide for surface modification and bioconjugation of inorganic nanomaterials with applications in diagnostics.
- Article: RAFT Polymerization Procedures
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Article: RAFT: Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
Keresse meg a reverzibilis addíciós-fragmentációs lánctranszfer (RAFT) polimerizációs folyamatot, a RAFT szerek osztályait és alkalmazásait.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Commercially Available Nitroxide-mediated Radical Polymerization (NMP) Initiator
Controlled radical polymerization, which provides exquisite tuning of macromolecular size, structure, composition and architecture, with experimental convenience, has become one of the most indispensable tools for polymer chemists.
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: Dendrons and Hyperbranched Polymers: Multifunctional Tools for Materials Chemistry
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
Degradex® polimer mikrogömbök és nanorészecskék
A Degradex® PLGA- és PCL-alapú sima és fluoreszcens mikrogömböket és nanorészecskéket kínálunk. A sima PLGA mikrogömbök és PLGA nanorészecskék felhasználhatók gyógyszer- és RNS-szállító formulákban kontrollanyagként, vagy a rendszer kompatibilitásának tesztelésére, mielőtt egy hatóanyagot betöltenénk a hordozóba. A fluoreszcens nanorészecskék és mikrogömbök számos képalkotó és diagnosztikai alkalmazásban használhatók, mint például:
- kötési események kimutatására vagy jelerősítésre
- folyadékok nyomon követésére
- sejtkövetésre
- fagocitózis-vizsgálatokra
- fluorescens mikroszkópia
- gyógyszerkutatás
- gyógyszerhordozók, amelyekben az API-k a részecskék felületéhez rögzíthetők és szállíthatóak
Mind a sima, mind a fluoreszcens részecskék felülete karboxilcsoportokkal funkcionalizált, amelyek lehetővé teszik a fehérjék, peptidek, antitestek, antigének és kismolekulák.
A Degradex® poli(tej-ko-glikolsav) (PLGA) és polikaprolakton mikrogömbök és nanorészecskék biológiailag lebomló és biokompatibilis polimer részecskék, amelyek 100 nm és 50 μm közötti átmérővel állnak rendelkezésre. A Degradex® részecskék a készítményfejlesztés előtt a gyógyszerhordozó kompatibilitás megerősítésére használhatók. Ezenkívül a részecskék karboxilcsoportokkal történő felületi funkcionalizálása lehetővé teszi, hogy a Degradex® részecskéket célzott terápiában és a keringési idő növelésében használják.
A 460/500, 530/582, 644/665 és 780/820 nm-es gerjesztési/emissziós hullámhosszúságú, fluoreszcens poli(tej-ko-glikolsav) (PLGA) részecskéink lehetővé teszik a részecskék könnyű vizualizálását a bioképalkotó és diagnosztikai alkalmazásokban, beleértve a sejtkövetést, a fagocitózis-vizsgálatokat, a fluoreszcens mikroszkópiát és a gyógyszerkutatásokat. Zöld, narancssárga, vörös és közeli IR fluoreszcens PLGA részecskéket kínálunk 100 nm-től 50 μm átmérőig terjedő mérettartományban.