Cell Health elemzés
A sejtek egészségi állapotának elemzésére szolgáló reagensek, készletek és eszközök a sejtkultúra vitalitásának általános és specifikus mutatóit mérik. Az életképességi vizsgálatok a sejtek egészségének általános mérésére vagy a kezelés hatásainak értékelésére használhatók a citotoxicitási vizsgálatokkal együtt. A proliferációs vizsgálatok gyakran a DNS-szintézist és a sejtosztódást használják a sejtek metabolikus aktivitásának mérésére a körülmények vagy kezelések hatására. A citotoxicitási készletek a metabolikus aktivitás értékelésére bioredukciós kijelzéseket alkalmazhatnak.
A hatékony és megbízható sejttenyésztés egyik leggyakoribb akadálya a kultúra szennyeződése. Bár egyes szennyeződések a tenyészetek lelkiismeretes mikroszkópos vizsgálatával kimutathatók, az olyan szennyeződések, mint a mikoplazma, elkerülik a vizuális kimutatási módszereket. A kultúrákat ezért inkább rutinszerűen kell szűrni olyan készletekkel és reagensekkel, amelyek megbízhatóan kimutatják a mikrobiális szennyeződéseket. Az olyan reagensek, amelyek minimalizálják és megszüntetik a kontaminációt, amikor az előfordul, a steril technikát és a helyes tenyésztőtermi gyakorlatot kiegészítő alapvető fontosságú tenyésztőhelyiségek.
Átfogó sejtegészségügyi kínálatunk tartalmazza
Cell-életképesség és proliferációs vizsgálatok
Az sejtproliferáció és életképesség a kultúrában lévő sejtek reakciójának és egészségének nyomon követésére szolgálnak a különböző ingerekkel való kezelés után. A vizsgálati módszer megfelelő kiválasztása a vizsgálandó sejtek számától és típusától, valamint a várt eredménytől függ. A sejtproliferációs vizsgálatokkal a sejtek számát, a sejtosztódások számát, a metabolikus aktivitást vagy a DNS-szintézist lehet nyomon követni. Az olyan életképességi festékeket, mint a trypánkék vagy kalcein-AM használó sejtszámlálás mind a proliferáció mértékét, mind az életképes sejtek százalékos arányát meg tudja adni. 5(6)-Karboxifluoreszcein-diacetát N-szuccinimidil-észter (CFSE) (21888, SCT110) népszerű választás egy populációban végbement sejtosztódások számának mérésére. A sejtbe jutva a CFSE-t az intracelluláris észterázok hasítják a fluoreszcens vegyület kialakulásához, és a szukcinimidil-észter csoport kovalensen reagál az intracelluláris fehérjék primer aminjaival. Minden egyes osztódáskor az egyes leánysejtek fluoreszcencia-intenzitása megfeleződik, lehetővé téve a sejtosztódások számának egyszerű kimutatását áramlási citometriával.
Az MTT metabolizmusa formazán sókká az életképes sejtek által, amint az 96 lyukú lemezen látható.
A sejtek életképességének és proliferációjának mérésére szolgáló átfogó eszközeink és megoldásaink különböző módszereket alkalmaznak, többek között:
- DNS-szintézis proliferációs próbák
- Metabolikus proliferációs próbák
- Lumineszcens sejtéletképességi próbák
- Fluoreszcens festékkel végzett proliferációs vizsgálatok
- Live/Dead/Total Cell Triple Staining for 3D Cultures
- Trypan Blue Dye Exclusion Viability Counting
Citotoxicitási próbák
A metabolikus aktivitást mérő próbák alkalmasak a proliferáció, az életképesség és a citotoxicitás elemzésére. A tetrazoliumsók, mint például az MTT és XTT redukciója színes formazánvegyületekké vagy a rezazurin bioredukciója (R7017, TOX8) csak metabolikusan aktív sejtekben történik. Az aktívan proliferáló sejtek növelik anyagcsere-aktivitásukat, míg a stresszes sejtek, például a toxinoknak kitett sejtek csökkent aktivitást mutatnak.
Apoptózisvizsgálatok
A sejthalál számos normális élettani funkcióhoz szükséges mind a fejlődés, mind a homeosztázis során. A daganatos sejtek azon képessége, hogy elkerülik a programozott sejthalált, más néven apoptózist, a legtöbb ráktípus egyik jellemzője. A sejtfehérjék széles skálája, beleértve a sejtfelszíni receptorokat, adaptorokat, proteázokat és mitokondriális komponenseket, szabályozza a sejtek túlélése és az apoptózis általi elhalás közötti finom egyensúlyt. Az átgondolt tesztválasztás segíthet nemcsak a sejttenyésztési körülmények és kezelések sejtek egészségére gyakorolt hatásainak elemzésében, hanem azoknak a mechanizmusoknak az elemzésében is, amelyekkel a sejtek egészségét befolyásolják. Assay-termékek teljes skáláját kínáljuk a korai, középső és késői fázisban történő apoptózis kimutatásához.
Cellaszennyeződések kimutatása és megszüntetése
A sejtalapú kutatásokban alapvető fontosságú a szennyeződésmentes sejtkultúrák fenntartása. A legelterjedtebb sejttenyésztési problémák közé tartozik a mikoplazmával való szennyeződés, egy olyan baktériumnemzedékkel, amelynek morfológiáját a szubmikronos méret és a sejtfal hiánya jellemzi, ami miatt ezeket a baktériumokat nehéz vagy lehetetlen mikroszkópiával kimutatni, és számos antibiotikummal szemben rezisztensek. Bár a mikoplazmák általában nem okoznak sejthalált, a tenyésztett sejtekre gyakorolt különféle hatásokért felelősek, amelyek közé tartozik a szabályozatlan anyagcsere, a csökkent proliferáció és a kromoszóma-rendellenességek. Röviden, a mikoplazma-szennyeződés veszélyezteti az érintett sejtvonalak érvényességét az élettudományi kutatásokhoz szükséges érdemi adatok szolgáltatásában.
Az eszközeink a mycoplasma kimutatás és elimináció tartalmazzák:
- LookOut® Mycoplasma PCR Detection Kit és más PCR és qPCR kitek a sejtkultúrákban lévő mikoplazmák megbízható, érzékeny leleplezéséhez
- Triptóz-foszfát tápoldat és más reagensek a mikoplazma tenyésztéssel történő kimutatásához /li>
- DNS-festékek a mikoplazma kimutatásához fluoreszcens DNS-festési módszerrel
- LookOut® Mycoplasma Erase spray és reagensek a mikoplazma-mentesítéshez