Merck
KezdőlapProductsAnalitikai kémiaAnalitikai reagensekKromatográfia és spektroszkópia reagensek
Kromatográfia és spektroszkópia reagensek
Fehér fény üvegprizmán keresztül történő felosztásával kapott spektrum
Az analitikai reagensek minőségi és mennyiségi analitikai vizsgálatokra szánt kémiai vegyületek vagy keverékek. Meg kell felelniük a legmagasabb nemzetközi szabványoknak, és maximális tisztaságot és minimális szennyeződést kell mutatniuk. Analitikai reagensek széles választékát kínáljuk különböző technikákhoz, mint például nedves kémia, kromatográfia, spektroszkópia, elektrokémia, titrálás és vízminőség-ellenőrzés. Választékunk, nagy tisztaságú savakat, bázisokat, oldószereket és speciális reagenseket, például ionofórokat és derivatizációs reagenseket tartalmaz az analitikai alkalmazások széles spektrumához. A reagensek tisztasági fokozatai az ACS Reagent Grade-től a nagy tisztaságú, ultra-nyomelemzéshez szükséges tisztasági fokozatokig terjednek.   
Kapcsolódó termékforrások
Reagents for ion pair chromatography
Ionpár-reagensek választékunkban kationos és anionos analitok meghatározásához testre szabott vegyületek találhatók.
  • Kvaterner ammóniumsók különböző lánchosszúságú alkilszubsztituensekkel savak vagy anionok analíziséhez.
  • Hosszú savak, például egyenes láncú alkilszulfonsavak bázisok vagy kationok analíziséhez
Reagenseit szigorú minőségellenőrzési vizsgálatoknak vetjük alá, beleértve az UV-abszorpciós vizsgálatot, szűrővizsgálatot, redoxvizsgálatot és HPLC gradiens fokozatú vizsgálatot, hogy garantáljuk minőségüket és teljesítményüket az Ön alkalmazásában.
Derivatizációs reagensek
A derivatizációt a kémiai analízisben arra használják, hogy az analitot olyan termékké alakítsák át, amely javítja az elválasztást és növeli a módszer érzékenységét. Ez a technika lehetővé teszi olyan vegyületek elemzését, amelyek egyébként nem lennének eléggé illékonyak vagy stabilak a GC, GC-MS, HPLC vagy LC-MS analízishez.
A különböző kromatográfiás alkalmazásokhoz derivatizációs reagensek átfogó portfólióját kínáljuk, beleértve a GC, HPLC és TLC kromatográfiához és tartozékokhoz alkalmas szilezési, acilezési, alkilezési és észterezési reagenseket.
Reagents for Electrochemistry
Az Selectophore™ termékcsaládunkkal ionszelektív és optikai eszközökhöz használható szenzormembránok készíthetők.
Kiegészítőket, adalékanyagokat, puffereket, kromoionofórokat, elektrolitokat, ionstandard oldatokat, ionerősség-beállító oldatokat (ISA), ionofór koktélokat, lágyítókat, polimereket, használatra kész membránokat, szilanizálószereket és oldószereket is kínálunk ionszelektív elektródok készítéséhez.
Reagents for Spectroscopy
Az analitikai spektrumokat befolyásolja a mintaelőkészítéshez használt oldószerek és reagensek tisztasága. A nagy tisztaságú reagenseket úgy terveztük, hogy megbízható és pontos eredményeket nyújtsanak, miközben kiküszöbölik az ismételt elemzések szükségességét.
  • Optikai és kémiai tisztaság, tételenkénti reprodukálhatóság
  • Prémium minőségű nyersanyagok felhasználásával gyártják, és szigorú tisztítási eljárásoknak vetik alá
  • Nincs nyoma UV, IR vagy fluoreszcens aktív komponenseknek
  • Nem tartalmaznak UV, IR vagy fluoreszcens aktív komponenseket
  • /li>
A spektroszkópiai anyagok átfogó portfóliójában különböző technikákkal, például fluoreszcencia/lumineszcencia spektroszkópiával, mágneses magrezonancia spektroszkópiával, infravörös (IR) spektroszkópiával és UV/Vizibilis (UV/Vis) spektroszkópiával végzett elemzésekhez szükséges reagensek találhatók.