Merck
Hidrofil polimerek
Kék hidrofil polimer gél buborékokkal
A hidrofil vagy vízálló polimerek olyan anyagok, amelyek vízben vagy más poláros oldószerekben nem oldódnak, és amelyek közé tartoznak az akrilok, epoxik, polietilén, polisztirol, polivinilklorid, politetrafluoretilén, polidimetil-sziloxán, poliészterek és poliuretánok. Hidrofil polimerjeinket bevonatok, ragasztók, szálak, filmek és műszaki műanyagok formájában használják. Ezenkívül széles körben alkalmazzák őket biomedikai polimerekként érgraftokhoz, implantátumokhoz, gyógyszeradagoláshoz és szemészeti alkalmazásokhoz.
A hidrofil polimerek átfogó, kémiai osztály és monomer funkcionalitás szerint osztályozott portfóliójával az áttörések közelebbinek érződnek, mint valaha.
Bővebben
AKRILPOLIMEREK
Az akrilok közé tartoznak a különböző akril, akrilnitril, akrilamid és maleinsav-anhidrid polimerek. Ezek a homo- és kopolimerek merev, rugalmas, hidrofil vagy hidrofób tulajdonságokkal rendelkeznek. E polimerek többsége hőre lágyuló műanyag, és hőkezeléssel könnyen átalakítható a kívánt alakra. Ezért gyakran használják őket polimer bevonatokban, ragasztókban és szálakban.
ETHERPOLIMEREK
Az eterek a fő láncban éterfunkcióval rendelkeznek. Hajlamosak rugalmasak lenni és ütésállóságot biztosítanak az ömlesztett tulajdonságoknak. Sok poliéternek van funkciós csoportja a láncvégeken, és ezeket nagyobb molekulatömegű polimerek előállítására használják. Így a makromonomerek közé is sorolhatók, és általában poliészterek és poliuretánok előállítására használják őket. A poli(propilénglikol) polimerek és oligomerek (DOWANOL®) ebbe a kategóriába tartoznak.
Fluorkarbon polimerek
A fluorkarbon polimerek egyedülálló anyagok, mivel a polimer nem "nedvesedik" hidrofil vagy hidrofób anyagokkal. Nagyon alacsony súrlódási együtthatóval rendelkeznek, és kiváló kémiai és hőállósági tulajdonságokkal rendelkeznek. A kopolimerek olvadékban könnyebben feldolgozhatók, mint a poli(tetra-fluoretilén).
POLISZTIRÉN POLIMEREK
A polisztirol és kopolimerjei fontos alkalmazásokat találtak filmek, habok és szerkezeti elemek formájában. A dién-monomerekkel alkotott kopolimereket a fizikai tulajdonságok javítása és hőre lágyuló elasztomerek előállítása érdekében térhálósítják. A polisztirol fólia a látható sugárzás számára rendkívül átlátszó és magas törésmutatóval rendelkezik.
POLY(VINYL CHLORIDE)(PVC) POLIMEREK
A poli(vinil-klorid) (PVC) gyakran erősen lágyított, hogy javítsák a reológiát az olvadékfeldolgozáshoz. Nagyon érzékeny az UV sugárzásra és a magas hőmérsékletű lebomlásra, ezért általában stabilizátorokat adnak hozzá.
POLY(N-VINILPIRROLIDON)(PVP) POLIMEREK
A poli(N-vinilpirrolidon) (PVP) egy poláris polimer, amely kiváló filmképző és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Hajlakkok és kézkrémek formulázására, valamint a textiliparban gyakran használják számos színezékhez való affinitása miatt. A PVP biokompatibilis polimer, amelyet vérplazmapótlóként is használtak, bár ez az alkalmazás egyre ritkább.
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2