Merck
Klasszikus média és bufferek
Öt, vörös folyadékot tartalmazó laboratóriumi palack sorozata egy sorban, jobbra egy ugyanezzel a vörös folyadékkal részben töltött mérőhengerrel, fehér háttér előtt.
A sejttenyésztési közegek variációit finomították, hogy megfeleljenek a fiziológiailag relevánsabb környezetek iránti igénynek a különböző emlőssejt-kultúrák számára. Ezeket a táptalajokat és sókat, valamint azok összetevőit a sejtkultúrás alkalmazások széles körére minősítettük, és a legkorszerűbb létesítményeinkben állítjuk elő. Válassza ki az alkalmazásához megfelelő táptalajt az Ön paraméterei alapján, beleértve a glükózkoncentrációt, az L-glutamin vagy stabil glutamin kiegészítést, a fenolvörös pH-indikátor felvételét, valamint a porított vagy folyékony formátumokat. 
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) a sejt- és szövettenyésztés meghatározott médiumai közül a legszélesebb körben alkalmas médium számos adherens sejtfenotípushoz. A Dulbecco's modifikált egy olyan továbbfejlesztett kiegészítő készítmény, amely az eredeti Eagle médium kiválasztott aminosav- és vitamintartalmát akár négyszeresére növeli. Választékunkban többféle glükózkoncentráció, valamint L-glutaminnal és L-glutamin nélküli formulák szerepelnek. Az ösztrogénre érzékeny alkalmazásokhoz fenolvörös pH-indikátor nélküli termékek is rendelkezésre állnak, és átfogó kínálatunkban kényelmes, azonnal felhasználható folyékony formátumok, valamint gazdaságos porított táptalajok is megtalálhatók a könnyebb tárolás és hosszabb eltarthatóság érdekében. 
RPMI 1640 Media
A Roswell Park intézetről nevezték el, ahol Moore et al kifejlesztette, RPMI 1640 médiumok nem tapadó sejttípusok, például limfociták és más vérsejtek tenyésztésére optimalizáltak. A készítmény az RPMI 1630 médiasorozaton alapul, bikarbonátos pufferrendszert alkalmazva, valamint az aminosavak és vitaminok mennyiségének módosításával. Az RPMI 1640 táptalajt humán normál és daganatos leukociták tenyésztésére használják. Megfelelő kiegészítés esetén ez a készítmény széleskörű alkalmazhatóságot mutatott számos tenyésztett sejttípus növekedésének támogatására, beleértve a friss humán limfocitákat a 72 órás fitohemagglutinin (PHA) stimulációs vizsgálatban.
Négy piros folyadékot tartalmazó, balról jobbra fokozatosan növekvő méretű laboratóriumi palack vízszintesen, fehér háttér előtt.
DMEM/F12 médiumkészítmények
Az elmúlt években a kutatók számos sejtvonal szérummentes táptalajban történő tenyésztéséről számoltak be, amelyek a szérum helyett tápanyagokat, növekedési faktorokat és hormonokat tartalmaztak. Mather és Sato (BBRC, 1985) Leydig- és Sertoli-sejtek sikeres tenyésztéséről számoltak be olyan szérummentes táptalajban, amely inzulint, transzferrint, epidermális növekedési faktort, leutinizáló hormont vagy follikulus stimuláló hormont, szomatomedint és növekedési hormont tartalmazott. Bár a hormonok és koncentrációik a vizsgált sejttípusra specifikusak, az e vizsgálatokhoz optimálisnak talált táptalaj egy 1:Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) és Ham's F-12 Nutrient Mixture, más néven DMEM/F12 1 arányú keveréke. HEPES puffer 15 mM végkoncentrációban adható a készítményhez, hogy kompenzálja a szérum eltávolításával járó pufferkapacitás-veszteséget.
Hat laboratóriumi főzőpohár és lombik csoportja, mindegyik kék szilikonfedéllel ellátva, amelyek különböző mennyiségű piros és tiszta folyadékot tartalmaznak. Ezek a tartályok kissé lépcsőzetes elrendezésben vannak elhelyezve, hogy különböző formáikat és méreteiket világos háttér előtt jelenítsék meg.
MEM (Minimum Essential Medium)
Az NIH-nál dolgozó Harry Eagle által kifejlesztett Minimum Essential Medium (MEM) a multispecifikus igényeket kielégítő, univerzális esszenciális aminosavakat tartalmaz, és az egyik legszélesebb körben használt szintetikus sejttenyésztő közeg. A normál emlősök fibroblasztjainak és bizonyos HeLa sejtek szubklónjainak tenyésztésére tett korai kísérletek során kiderült, hogy ezek speciális tápanyagigényekkel rendelkeznek, amelyeket az Eagle's Basal Medium (BME) nem tudott kielégíteni. A későbbi vizsgálatok, amelyekben ezeket és más sejteket használtak kultúrában, azt mutatták, hogy a BME-hez adalékokat lehet tenni, hogy segítsék a különféle igényes sejtek szélesebb körének növekedését. A MEM, amely ezeket a módosításokat tartalmazza, magasabb koncentrációban tartalmaz aminosavakat, így a táptalaj jobban megközelíti az emlőssejtek fehérjeösszetételét.
A MEM-et a legkülönbözőbb monolayerben tenyésztett sejtek tenyésztésére használták. A nem esszenciális aminosavak opcionális kiegészítése a Hanks- vagy Earle-sókat tartalmazó készítményekhez kiszélesítette e táptalaj felhasználhatóságát. A készítményt tovább módosították a kalcium opcionális elhagyásával, hogy lehetővé tegyék a sejtek szuszpenzióban történő növekedését.
Ham's F-10 és F-12 médiakészítmények
A Ham's tápanyagkeverékeket eredetileg a kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtek számos klónjának, valamint a HeLa és egér L-sejtek klónjainak növekedésének támogatására fejlesztették ki, de alkalmasak hepatociták tenyésztésére, vírusfúzióra és toxicitási vizsgálatokra is. Ezeket a keverékeket a tenyésztett sejttípustól függően szérum kiegészítéssel vagy anélkül történő használatra állították össze.
  • Ham's F-10 bizonyítottan támogatja a humán diploid sejtek, fehérvérsejtek, valamint patkány, nyúl és csirke szövetek primer explantátumainak növekedését.
  • Ham's F-12 patkány primer hepatociták és patkány prosztata epithelsejtek növekedésére használták. A CHO sejtekkel végzett klonális toxicitási vizsgálatról számoltak be a Ham's F-12 használatával, amely 25 mM HEPES-szel is elérhető, amely hatékonyabb pufferelést biztosít az optimális pH-tartományban (7,2-7,4)
  • A Ham's F-12 Moon-féle módosítását vírusfúzióval előállított hibrid sejtek tenyésztésére fejlesztették ki. Ez a módosítás az aminosavak és a piruvát standard koncentrációjának kétszereséből, valamint aszkorbinsav és a beállított sókoncentráció felvételéből áll. A Coon's formula 0,863 mg/L cink-szulfátot tartalmaz, ami alkalmatlanná teheti egér L-sejtek tenyésztésére.
  • A Ham's F-12 Kaighn-féle módosítása (más néven Ham's F-12K) a kiválasztott aminosavak és a piruvát megnövelt koncentrációját, valamint módosított sókat tartalmaz (Konigsberg formula). Ezt a táptalajt differenciált patkány- és csirkesejtek, valamint primer humán hepatociták növekedésének támogatására tervezték.
Medium 199 (M199)
A korai szövettenyésztő táptalajokat túlnyomórészt állati termékekből és/vagy szövetkivonatokból állították össze. Morgan és munkatársai 1950-ben számoltak be azon erőfeszítéseikről, hogy szigorúan meghatározott tápanyagforrást állítsanak elő sejtkultúrák számára. A vitaminok, aminosavak és egyéb tényezők különböző kombinációival végzett kísérleteik során kiderült, hogy a kiültetett szövetek növekedését a Medium 199 (M199), amelyet ma már széles körben használnak a virológiában, a vakcinagyártásban, a primer szövetek explantátumkultúrájában, valamint az egér hasnyálmirigy epithelszöveteinek és a patkányok lencseszöveteinek in vitro tenyésztésében.
A kutatók végül rájöttek, hogy a sejtek hosszú távú tenyésztéséhez szérum-kiegészítés hozzáadása szükséges a tenyésztőfolyadékhoz. Megfelelő kiegészítés esetén a Medium 199 széleskörűen alkalmazható a fajok között, különösen a nem transzformált sejtek tenyésztésére.
Bázissók sejttenyésztéshez
D-PBS, Hanks', Earle's, Tyrode's - a kiegyensúlyozott sók legteljesebb, bárhol elérhető gyűjteményében megtalálja a megfelelő készítményt a tenyésztési alkalmazáshoz.
Más klasszikus sejttenyésztő médiumok
Találjon speciális készítményeket, beleértve az Ames' és Iscove''-t is.s módosításait, valamint a Click's, L-15, McCoy's, McCoy's, NCTC, és még sok más.